Sindrome alfa-Gal, un fattore scatenante dell'allergia alla carne rossa
La sindrome alfa-Gal, un'allergia alla carne rossa, è scatenata da anticorpi IgE specifici contro il galattosio-alfa-1,3-galattosio, noto come “alfa-Gal”, presente nelle carni dei mammiferi non primati. Il principale vettore di questa sensibilizzazione è costituito dalle punture di zecca. Riconoscere un potenziale legame con le punture di zecca può agevolare notevolmente il processo diagnostico. 1,3
Manifestazioni cliniche della sindrome alfa-Gal
La sindrome alfa-Gal compare comunemente negli adolescenti e negli adulti, con sintomi che vanno dall'orticaria improvvisa (eruzione cutanea pruriginosa) ai problemi gastrointestinali (diarrea) e, nei casi più gravi, all'anafilassi. I sintomi compaiono generalmente a distanza di 3-6 ore dal consumo di carne rossa (come manzo, maiale, agnello o interiora)..1-4
Spesso viene erroneamente diagnosticata come sindrome dell'intestino irritabile. La quantità di sottodiagnosi è significativa e circa l'80% dei pazienti deve attendere oltre sette anni prima di ricevere una diagnosi accurata. Fortunatamente, gli sforzi compiuti per aumentare la sensibilizzazione e migliorare i metodi diagnostici stanno favorendo un cambiamento positivo. Questi progressi promettono di ridurre i tempi di diagnosi, migliorando il riconoscimento e la gestione delle allergie all'alfa-Gal.5
Il rischio e la gravità delle reazioni nella sindrome alfa-Gal dipendono dalla quantità di oligosaccaridi presenti in alimenti, farmaci o terapie. La via di somministrazione è importante, poiché l'esposizione endovenosa scatena reazioni rapide, mentre l'ingestione orale ne ritarda l'insorgenza.
Approcci diagnostici
In caso di sospetta allergia alla carne di mammifero, è fondamentale definire un'anamnesi medica dettagliata focalizzando l'attenzione sui fattori predisponenti come le punture di zecca, il consumo di carne e sull'insorgenza dei sintomi, nonché sui potenziali fattori concomitanti come il consumo di alcol, l'attività fisica e l'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei, a causa delle diverse reazioni tra i pazienti.2,7
L'impiego di test ematici per le IgE specifiche, come il test ImmunoCAPTM Specific IgE, migliora questa analisi offrendo una diagnosi più precisa e affidabile. Questo approccio consente agli operatori sanitari di sviluppare strategie di cura personalizzate ed efficaci per ciascun paziente.6,8
In un tipico paziente con allergia alfa-Gal:
- La diagnosi è supportata dalla presenza di IgE verso differenti carni di mammifero: maiale, manzo e agnello.9
- I livelli di IgE contro alfa-Gal sono più elevati rispetto alle IgE contro le carni di mammifero9, 10
Considerazioni sulla gestione
I risultati dei test per le IgE specifiche devono essere interpretati insieme all'anamnesi, ai sintomi e all'esame obiettivo del paziente per agevolare la diagnosi e lo sviluppo di un piano di gestione.4,6
Scopri di più sui test per alpha-Gal e IgE specifiche ImmunoCAP.
Oltre la sindrome alfa-Gal: sindrome maiale-gatto e reattività crociata con allergeni del latte vaccino
È importante anche sapere che esistono altri tipi di allergie alla carne IgE-mediate, tra cui:
- Sindrome maiale-gatto: una rara reazione alla carne di maiale in soggetti sensibilizzati alla sieroalbumina di gatto, dovuta alla reattività crociata tra sieroalbumine. Essa comporta una risposta IgE immediata. La diagnosi include test per le IgE specifiche per maiale, gatto e sieroalbumina di gatto (Fel d 2).11
- Reattività crociata con allergeni del latte vaccino: Il 10-20% dei bambini con allergia al latte vaccino può presentare un'allergia crociata a manzo o vitello a causa della sieroalbumina presente nel latte vaccino (Bos d 6).12, 13
Il test ematico per le IgE specifiche può aiutare a perfezionare la diagnosi differenziale.
Puoi fare la differenza.
* Nome completo dei prodotti: ImmunoCAP Allergen e1, Cat dander; ImmunoCAP Allergen e220, component rFel d 2, Cat serum albumin; ImmunoCAP Allergen e204, component nBos d 6, Bovin Serum Albumin