Recent searches Clear History
Fale conosco
Entendendo a reatividade cruzada em alergias alimentares
Article
Food allergy
Publicado em: janeiro de 2026
Revisado clinicamente por: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Para a equipe de atenção primária (eAP), a confirmação de uma alergia alimentar envolve tanto a interpretação dos resultados quanto a solicitação do teste correto. Um dos maiores desafios nos resultados dos testes é a possibilidade de reatividade cruzada, que ocorre quando proteínas em diferentes alimentos (ou entre alimentos e outras fontes) compartilham estruturas semelhantes, levando o sistema imunológico a confundir uma com a outra. 1
Isso pode levar a:
  • Restrição alimentar desnecessária, o que dificulta a vida cotidiana2
  • Sobrediagnóstico, levando a intervenções ou tratamentos desnecessários2
  • Subestimar riscos, que podem atrasar o diagnóstico e o manejo adequados2
  • Ansiedade e redução da qualidade de vida de pacientes e familiares
O objetivo deste artigo é fornecer à eAP uma abordagem clara e baseada em evidências para distinguir entre reatividade cruzada e alergia verdadeira.
Reconhecendo a reatividade cruzada de alérgenos
A reatividade cruzada ocorre quando os anticorpos IgE do sistema imunológico reconhecem proteínas com estruturas ou relações biológicas semelhantes, levando o organismo a responder como se fossem iguais. 1
  • Proteínas com reatividade cruzada podem ocorrer entre grupos relacionados, como amendoins e oleaginosas3
  • Também podem ocorrer entre grupos não relacionados, como pólen de bétula e maçã3
A interpretação da reatividade cruzada requer contexto clínico, pois sensibilização isoladamente não confirma alergia. Ao revisar os resultados, considere:
  • Sensibilização (resultado positivo para o teste de IgE) não equivale a alergia clínica (sintomas na vida real)5
  • Um paciente pode ser positivo para IgE, mas permanecer completamente sem sintomas quando exposto5
Essa distinção é fundamental para a eAP. Sem ela, os pacientes podem ser incorretamente rotulados como alérgicos a alimentos que podem consumir com segurança.
Padrões comuns de reatividade cruzada que a eAP deve conhecer
Síndrome de alergia pólen-alimento
Os principais alérgenos do pólen de bétula são estruturalmente semelhantes aos presentes na maçã, avelã, soja ou cenoura, entre outros. 4 Um paciente sensibilizado ao pólen de bétula pode apresentar teste positivo para esses alimentos, mas tolerá-los sem sintomas ou, em alguns casos, desenvolver apenas reações leves, como coceira oral.
Dentro dos grupos alimentares:
  • Oleaginosas: noz, noz-pecã e avelã compõem um grupo de oleaginosas com forte reatividade cruzada. Avelã, castanha-de-caju, castanha-do-pará, pistache e amêndoa formam outro grupo de oleaginosas com possibilidade moderada de reatividade cruzada.6
  • Amendoim e oleaginosas: Embora o amendoim seja uma leguminosa, 20–30% dos pacientes com alergia ao amendoim também reagem a pelo menos uma oleaginosa.7
  • Frutos do mar: Há um alto grau de reatividade cruzada entre crustáceos (camarão, lagosta, caranguejo e lagostim). O risco é menor entre crustáceos e moluscos (mariscos, ostras, vieiras, mexilhões).8
Abordagem prática para eAP
Quando há suspeita de reatividade cruzada, uma abordagem clara e gradual pode ajudar a determinar o que é clinicamente relevante e evitar testes ou restrições alimentares desnecessários para os pacientes.
Passo 1: Comece com o histórico
Pergunte sobre a exposição real e os sintomas, tais como:
  • O alimento foi ingerido ou o paciente estava apenas em contato próximo?
  • Causou alguma reação?
  • Quanto tempo após a ingestão os sintomas apareceram?
O histórico continua sendo a ferramenta mais valiosa para distinguir a sensibilização da alergia verdadeira.
Passo 2: Solicite testes direcionados
Use testes single-plex para alérgenos totais orientados pelo histórico do paciente. Evite painéis indiscriminados, que aumentam o risco de falsos positivos. Quando o histórico apontar para um alérgeno suspeito, solicite apenas o(s) teste(s) para o alérgeno específico.
Depois de reduzir as possibilidades com o histórico e o contexto clínico, escolha o teste de IgE específica para o alérgeno total. E quando houver suspeita de reatividade cruzada, considere diagnósticos baseado em componentes em vez de painéis indiscriminados. 9
Passo 3: Saiba quando realizar o acompanhamento
Busque testes adicionais ou acompanhamento especializado ao lidar com:10
  • Casos graves ou complexos, como anafilaxia, resultados de testes inconclusivos ou conflitantes, ou teste positivo para vários grupos alimentares.
  • Resultados inconclusivos ou múltiplas sensibilizações que dificultem a interpretação/manejo das decisões.
  • Diagnósticos ou terapias avançadas, incluindo teste de provocação oral (TPO) ou imunoterapia, que devem ser orientados por um alergista.
  • Impacto significativo na saúde ou qualidade de vida, como restrições alimentares amplas que prejudicam a nutrição ou causam ansiedade.
Um caminho prático a seguir
A reatividade cruzada é comum, especialmente em pacientes com alergia ao pólen, mas nem sempre é clinicamente significativa.5 Um resultado positivo para IgE para múltiplos alimentos frequentemente reflete estruturas proteicas compartilhadas, em vez de alergia verdadeira.
A restrição desnecessária a alimentos traz riscos reais, e o sobrediagnóstico e a má interpretação podem aumentar a ansiedade, restringir dietas desnecessariamente e criar problemas nutricionais, especialmente em crianças.11
Um caminho estruturado traz clareza:
  1. Comece com o histórico e os sintomas do paciente
  2. Acompanhe com testes adequados
  3. Reconheça padrões comuns de reatividade cruzada
  4. Encaminhe quando os casos excederem o escopo da atenção primária
Ao compreender a reatividade cruzada para alérgenos, a eAP estará mais preparada para fornecer orientações práticas e ferramentas de suporte à decisão, que fortalecem a confiança na interpretação dos testes e ajudam a manejar a reatividade cruzada na prática diária.
Explore recursos para fortalecer a avaliação de alergias alimentares na atenção primária
Referências
  1. Matricardi PM, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 (Suppl 23):1–250.
  2. Cox AL, et al. Clinical relevance of cross-reactivity in food allergy. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9(1):82–99.
  3. Vieths S, et al. Current Understanding of Cross-Reactivity of Food Allergens and Pollen Allergens. Clin Rev Allergy Immunol. 2002;22(1):33-46.
  4. American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI). Pollen Food Allergy Syndrome (Oral Allergy Syndrome). https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/food/pollen-food-allergy-syndrome.
  5. Sicherer SH, et al. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):291-307.
  6. Goetz DW, et al. Cross-reactivity among edible nuts: double immunodiffusion, crossed immunoelectrophoresis, and human specific IgE serologic surveys. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005 Jul;95(1):45–52.
  7. McWilliam V, et al. The Prevalence of Tree Nut Allergy: A Systematic Review. Curr Allergy Asthma Rep. 2015 Sep;15(9):54.
  8. Gelis S, et al. Shellfish allergy: unmet needs in diagnosis and treatment. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;30(6):409–420.
  9. Sastre J. Molecular diagnosis in allergy. Clin Exp Allergy. 2010;40(10):1442–1460.
  10. Kwong KY, et al. The benefits of specific immunoglobulin E testing in primary care setting. Am J Manag Care. 2011 Dec;17 Suppl 17:S447-59.
  11. Kotchetkoff ECA, et al. Elimination diet in food allergy: friend or foe? J Pediatr (Rio J). 2024;100(S1):S65-S73.