Recent searches Clear History
聯絡我們
Interpreting test results for food allergies: Practical insights for primary care
Article
Food allergy
發佈日期: 2026 年 1 月
醫學審查者 
:Gary Falcetano,認證醫師助理 (PA-C)、認證氣喘教育專家(AE-C)
食物過敏日益普遍,影響全球多達 2.5 億人,1 但其在基層醫療中仍未被充分認識。 這使病患容易面臨誤診、不必要的食物避免措施,甚至在嚴重情況下發生過敏性休克。
基層醫療通常是疑似食物過敏病患就診的第一站,2因此基層醫療照護提供者(PCP)在評估疑似食物過敏時,遵循一套結構化且基於臨床指引的評估流程至關重要。
如何選擇合適的檢測
準確的食物過敏診斷從瞭解病史開始。 病史應包括:3
  • 暴露後出現不明原因的反應或不良事件
  • 有與食物相關的不適、焦慮或迴避史
  • 自我限制飲食或使用線上建議
  • 反覆出現的腸胃道、皮膚或呼吸道症狀
了解以上病史有助於判斷哪些病患可能需要進一步檢測。
檢測類型至關重要5
選擇合適的檢測尤其重要,原因在於,雖然有 35% 的病患自我報告食物過敏,但僅 3.5% 為真正的臨床過敏者。 若未結合臨床背景進行過度檢測,只會增加混淆而非釐清診斷。5
Specific IgE blood tests
ImmunoCAP™ 全過敏原檢測通常適合在基層醫療中使用,可以搭配或替代皮膚點刺測試。
Component-resolved diagnostics (CRD)
提供精準且針對性的過敏原致敏反應資訊,有助於醫療提供者做出自信且個人化的決策。 CRD 符合 EAACI / AAAAI 指南*,在需要更深入洞察的情況下,可支持進行以實證為基礎的治療。 
Avoid broad screening panels
現行 EAACI 指引 * 不建議在沒有明確臨床依據的情況下開立大範圍的非選擇性檢測組合。 包含大量過敏原的非選擇性檢測會增加與臨床無關的偽陽性風險。4
結果判讀的核心原則
判讀食物過敏原檢測結果時,務必考慮病患的病史與症狀。 以下原則旨在作為實務指引,支持做出有根據的決策,而非僵化的規則。 檢測僅為診斷流程的一部分,用於釐清而非複雜化病患的治療。
陽性結果應始終結合病患的症狀來判讀,以確認是否為臨床過敏。
可檢測到的 IgE 表示已發生致敏反應,但僅憑致敏反應本身尚不足以確診。 與病患的病史相結合,對於區分真正的臨床過敏和無症狀的致敏反應或交叉反應至關重要。
成分解析診斷可提高特異性。
CRD 有助於釐清致敏反應是原發性還是交叉反應所致,並能指示反應的潛在嚴重程度。 根據 EAACI 指引,儘管其他成分也可能提供有價值的診斷資訊,對於診斷高風險過敏原如花生(Ara h 2)、榛果(Cor a 14)及腰果(Ana o 3)而言特異性 IgE 檢測已相當成熟。6
定量值很重要。
定量 IgE 值可提供有關致敏反應強度的有價值的資訊。 然而,臨床反應閾值因過敏原與個體而異,應結合臨床背景來判讀。 lgE 抗體的濃度愈高,出現症狀性過敏的風險也就愈高。7
陰性結果並不完全排除過敏的可能性。
特異性 IgE 檢測陰性意味著過敏的可能性降低,但無法排除過敏。 若檢測組合中未包含相關過敏原、反應為非 IgE 介導,或所用測試系統缺乏靈敏度,則可能發生這種情況。 ImmunoCAP 全過敏原萃取物檢測靈敏度極高,可提供可靠的評估基準。
對特異性 IgE 檢測結果進行全面判讀至關重要。
在一個具說明性的案例研究中,我們對 Tim 的案例進行了追蹤,這位年輕男孩最初被診斷出患有花生過敏,該過敏對他的生活造成了顯著影響。 更詳盡的追蹤發檢測顯示,其花生過敏原致敏反應值為 2.6 kUA/l,Ara h 8 過敏原致敏反應值為 2.79 kUA/l。
Tim 對於 Ara h 8 的致敏反應,表現為無反應或局部反應(如口腔及嘴唇瘙癢、刺痛),但引發全身性反應的風險較低。 Tim 可能實際上會對樺樹花粉產生致敏反應,此為交叉反應性質,並且與對 Ara h 8 的反應相似。 對於和嚴重過敏反應有關的四種堅果儲藏蛋白,Tim 皆無可檢測到的出現致敏反應。8,9,10
無症狀致敏反應
當可檢測到特異性 IgE 抗體,但病患在現實生活中暴露於過敏原時無症狀,稱為無症狀致敏反應或臨床無關陽性。 
為什麼會出現無症狀的致敏反應:
  • 低濃度致敏: 現代檢測能偵測到極少量的 IgE。 雖然這些數值可測量,但在某些情況下可能過低,不足以引發臨床反應。 這在患有異位性皮膚炎的兒童中特別常見,他們可能出可能出現低濃度食物致敏反應,但無相應症狀。
  • 交叉反應: IgE 抗體可能辨識出在不同來源間外觀相似的蛋白質。 例如,對樺樹花粉產生致敏反應的人,蘋果過敏檢測可能為陽性,但該類病患實際能耐受蘋果且無任何反應。
  • 非特異性結合或技術瑕疵: 極少數情況下,實驗室因素會產生與真正致敏反應無關的訊號。
簡言之,檢測結果呈陽性而無臨床症狀,並不能確診過敏。 務必根據病患的病史背景來判讀結果。
靈敏度很重要
陰性結果意味著食物過敏的可能性較低,特別是當使用如 ImmunoCAP™ 特異性 IgE 檢測等高靈敏度檢測時,此類檢測甚至能偵測到極低的 IgE 濃度。
如果症狀持續而檢測結果為陰性,可能是漏檢了真正的致敏原。 重新評估病史及可能的暴露情況,有助於指引後續管理步驟。
即使檢測結果呈陰性,症狀仍持續的可能原因包括:
  • 所檢測的過敏原可能未涵蓋實際誘發因子
  • IgE 可能存在,但濃度過低而無法檢測到
  • 該反應可能並非由 IgE 介導
陰性檢測結果不應自動排除過敏的可能性,尤其當臨床病史強烈暗示有過敏反應時。 在此類情況下,可能需要採用額外的診斷方法,包括確認性檢測或口腔食物激發試驗。
何時轉介至專科醫療
有些情況需要專家介入,以確保病患安全及進行適當的管理。
出現下情況時,請考慮轉介:2
  • 檢測結果不明確或相互矛盾
  • 懷疑存在嚴重食物過敏或過敏性休克
  • 正考慮將免疫療法納入治療計畫
  • 存在複雜的多重致敏反應(存在跨越不同過敏原種類的多個陽性結果)
  • 需要進行額外的診斷評估,例如口腔食物激發試驗
  • 基層治療無法改善症狀
HCP 與病人
與專科醫師合作有助於確保準確的結果判讀,降低不必要的食物限制風險,並支持對複雜性過敏原病患進行有效的管理。
清晰明確的診斷帶來更好的預後
準確的判讀與開立檢測同等重要。
遵循以下步驟採取結構化方法:6
  1. 首先進行針對性的病史詢問,涵蓋病患症狀與暴露情況
  2. 根據這些病史選擇合適的檢測
  3. 區分真正的過敏和無症狀致敏反應或交叉反應
  4. 當結果複雜、不明確或涉及高風險決策時,應轉介至專科醫師
保持實務原則。 利用檢測結果確認真正的過敏,避免不必要的飲食限制,並有信心及早進行介入。
探索更多關於基層醫療食物過敏評估的教育支持與資源。
*EAACI(歐洲過敏與臨床免疫學會)和 AAAAI(美國過敏、氣喘&免疫學會)是致力於推動過敏與免疫學研究、教育和臨床治療的國際領先組織。
參考資料
  1. Pawankar R, et al. World Allergy Organization (WAO) White Book on Allergy. 2013.
  2. Demoly P, et al. Development of algorithms for the diagnosis and management of acute allergy in primary practice. World Allergy Organ J. 2019;12(3):100022.
  3. Muraro A, et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines: Diagnosis and management of food allergy.Allergy. 2014;69(8):1008–1025.
  4. Portnoy JM. Appropriate allergy testing and interpretation. Mo Med. 2011;108(5);339–343. (p. 342).
  5. Onyimba F, et al. Food Allergies and intolerances: a clinical approach to the diagnosis and management of adverse reactions to food. Clin Gastro Hepatol. 2021:1–11.
  6. Santos AF, et al. EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2025 Jan;80(1):14–36.
  7. Yunginger JW, et al. Quantitative IgE antibody assays in allergic diseases. J Allergy Clin Immunol. 2000 Jun;105(6 Pt 1):1077–84.
  8. Asarnoj A, et al. Peanut component Ara h 8 sensitization and tolerance to peanut. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(2):468–472.
  9. Peeters KA, et al. Does skin prick test reactivity to purified allergens correlate with clinical severity of peanut allergy? Clin Exp Allergy. 2007;37(1):108–115. 
  10. Asarnoj A, et al. IgE to peanut allergen components: relation to peanut symptoms and pollen sensitization in 8-year-olds. Allergy. 2010;65(9):1189–1195.