Recent searches Clear History
聯絡我們
草花粉過敏:基層照護提供者須知
Article
Allergic asthma
Respiratory allergy
發布日期: 2026 年 5 月
醫學審查者 
:Gary Falcetano,認證醫師助理 (PA-C)、認證氣喘教師(AE-C)
每年草花粉季來臨時,都會帶來同樣一批患者,他們會出現那些再熟悉不過的症狀,例如鼻塞、打噴嚏、眼睛癢。 治療啟動、調整、甚至反覆進行,但許多患者回診時仍有症狀,而且不清楚是什麼原因導致了他們的狀況。
對基層照護提供者來說,這種模式很常見。 但這也引發了一個重要問題:
我們是在管理症狀,還是找出誘因?
草花粉過敏通常依季節性來推測。 然而,症狀重疊、多重致敏反應及暴露差異,因此並不總是能夠明確判定真正的致敏來源 。1  缺乏明確的診斷,照護可能變得被動,導致患者進行不必要的重複回診及持續的挫折感。
基層照護中的特異性 IgE 檢測提供了改變這種模式的機會。 協助判斷或排除草花粉致敏反應,能提供客觀的洞察,並支援更有針對性、更有效的患者管理。1
棕色雞蛋和一杯牛奶。
瞭解草花粉暴露與模式
草花粉季因地區而異,高峰期通常出現在晚春至初夏。時間與強度會因當地地理、氣候及草本物種而異。
草花粉暴露通常表現為短暫的高花粉量時期。 在這些高峰期,患者可能會突然出現症狀或症狀惡化,即使之前症狀輕微。2 這會讓症狀進展感覺難以預測。
草花粉濃度也受環境條件的影響:2
  • 在溫暖、乾燥且多風時日,量高
  • 下雨或濕度高時,量低
這些花粉濃度的變化直接影響患者暴露量。 症狀通常在高花粉時日因戶外暴露惡化,在暴露減少後會改善。
草花粉季可能與其他花粉季重疊,例如年初的樹木花粉季,或是之後的雜草花粉季,這使得僅根據時間將症狀的發生歸因於單一誘因變得更加困難。1
為什麼草花粉的症狀會棘手?
症狀不一定指向單一原因
草花粉過敏症狀常與病毒感染、非過敏性鼻炎及對其他過敏原的致敏反應重疊。2 這使得僅僅根據症狀表現認定草花粉為症狀主要促成因素變得困難。
暴露與症狀可能不相符
草花粉過敏可能伴隨鼻腔和眼部症狀的同時發生,也可能伴隨下呼吸道症狀,如咳嗽、喘鳴或呼吸急促,反映了過敏性鼻炎與氣喘之間的關聯。3
每日花粉濃度、環境條件及暴露量的變化,會使症狀變化,使得模式更難解讀。
多種過敏原通常是誘因
有些患者會對多種過敏原敏感。 花粉季重疊或其他誘因會延長症狀持續時間,使得難以根據時節確認單一誘因。1
草花粉致敏反應的特異性 IgE 血液檢測
鑑於面臨的這些診斷挑戰,找出根本誘因非常重要。
透過一次抽血,ImmunoCAP™ 特異性 IgE 檢測能幫助判斷草花粉是否可能促成患者的症狀,或是否涉及其他誘因。 這在症狀出現以下情況時特別有幫助:
  • 比預期持續的時間還長
  • 不對治療做出反應
  • 表現不一致或不明確
檢測可識別對其他過敏原(如樹木花粉或雜草)的致敏反應,這可以解釋為何症狀會在整個季節持續。
瞭解更多有關 ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測 及其在過敏診斷中作用的資訊。
特異性 IgE 血液檢測在基層照護中的作用
當您瞭解到草花粉是誘因時,管理會變得更簡單。
與其僅根據症狀調整治療,不如將您的治療方法與引起症狀的因素對齊。 這可能包括:根據花粉高峰期來安排治療時機、設定期望、或者確認症狀與暴露有關,而非治療失敗導致。 及早識別誘因有助於減少不必要的重複回診,並且可以提高症狀控制的效率。
這也有助於與患者進行更明確的溝通對話。 當患者瞭解花粉暴露對症狀的影響時,他們能更好地預測會出現的症狀並加以管理。
瞭解識別草花粉致敏反應如何幫助做出更有把握的臨床決策——探索此個案研究:
如何訂購 ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測
ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測可透過標準實驗室管道訂購,包括電子病歷系統或當地參考實驗室。 這些檢測可以作為一個具臨床相關性且在地化的呼吸道檢測組合的一部分來提出申請。
須使用常規血液檢體。  檢測結果提供了易解讀且客觀的致敏反應資訊,可與臨床病史及季節性暴露一併解讀。
瞭解如何在您所在地區訂購 ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測,以及如何幫助做出更有把握的臨床決策。
草花粉過敏常見問答
如果症狀在治療後仍持續存在,請考慮重新評估診斷、治療依從性及誘發因子暴露情況。確認患者是否正確且持續使用藥物,並檢視持續存在的過敏原暴露,包括季節性及環境因素。當真正的誘發因子仍不明確時,特異性 IgE 檢測有助於辨識過敏原致敏情況,支援更完善的臨床決策。必要時可升級治療,或轉介至過敏專科醫師進一步評估。
當患者出現持續性或季節性鼻炎或結膜炎症狀,且懷疑與過敏有關時,可安排 ImmunoCAP™ 草類花粉特異性 IgE 檢測。當症狀屬中度至重度、經驗性治療控制不佳,或懷疑對多種過敏原致敏時,均適合進行檢測。若症狀持續時間長、表現不一致,或僅依季節性無法判斷單一誘發因子時,此檢測尤其有幫助。找出相關過敏原有助於制定治療策略,例如針對性的避免暴露措施或轉介專科照護。
有效管理草類花粉過敏需結合避免接觸過敏原、依需要使用藥物及病人教育。建議病人在草類花粉高峰季節盡量減少暴露,並最佳化第一線治療,例如鼻內皮質類固醇及非鎮靜型抗組織胺。如症狀仍未獲控制,應考慮轉介專科醫師作進一步評估。
基層醫療人員可透過簡單且實用的方法協助病人減少草類花粉暴露。建議病人每日查看花粉指數,在花粉高峰時段減少戶外活動,在花粉季期間關閉窗戶,並盡可能使用空調。外出返家後應淋浴、洗頭並更換衣物,以去除花粉。在室內晾曬衣物及於戶外配戴太陽眼鏡,也有助於減少暴露。這些簡單措施有助於改善症狀控制並提升生活品質。
若症狀在治療後仍持續存在,或診斷尚不明確,應將病人轉介至過敏專科醫師。若考慮進行過敏原免疫治療,也建議轉介,因需由專科醫師評估其適用性並規劃治療。對於嚴重或難以控制的氣喘患者,尤其懷疑有過敏誘因者,亦可能受益於專科照護。此外,對於對多種過敏原致敏的病人,應轉介進一步詳細評估,以找出相關誘發因子並制定更具針對性的管理策略。
相關內容
進一步瞭解本文中提及的資源和主題。
參考資料
  1. Wise SK, et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Allergic Rhinitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2023;13:293–859.
  2. D’Amato G, et al. Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy. 2016;71:154–165.
  3. Brożek JL, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines—2020 revision. J Allergy Clin Immunol. 2020;145:70–80.