Recent searches Clear History
聯絡我們
What primary care providers should know about allergen cross-reactivity in food allergies
Article
Food allergy
發佈日期: 2026 年 1 月
醫學審查者 
:Gary Falcetano,認證醫師助理 (PA-C)、認證氣喘教育專家(AE-C)
對基層醫療照護提供者(PCP)而言,確認食物過敏不僅在於選擇正確的檢測,更在於結果的判讀。 測試結果最大的挑戰之一是交叉反應的可能性,當不同食物(或食物與花粉等其他來源)中的蛋白質結構相似時,免疫系統會將其中一種誤認為另一種。1
這可能導致:
  • 不必要的食物避免接觸措施,使日常生活複雜化2
  • 過度診斷,導致不必要的介入或治療2
  • 低估風險,從而延誤適當的診斷與管理2
  • 病患及家屬的焦慮及生活品質下降
本文旨在為 PCP 提供一個明確且以實證為基礎的思路框架,以區分交叉反應性與真正的過敏。
辨識過敏原交叉反應
當免疫系統中的 IgE 抗體辨識到結構相似或具有生物學關聯的蛋白質時,就可能發生「交叉反應」,使身體將它們視為相同物質並產生反應。 1
  • 相關食物類別間可能出現交叉反應蛋白,例如花生與樹堅果3
  • 它們也可能跨越看似無關的族群,例如樺樹花粉與蘋果之間也可能產生交叉反應。 3
判讀交叉反應需結合臨床背景,因為僅靠致敏反應無法確診過敏。 在檢視結果時,請考慮:
  • 致敏反應(IgE 檢測呈陽性)並不等同於臨床過敏(現實中的症狀)5
  • 病患可能體內帶有 IgE,但暴露時完全無症狀5
這項區別對 PCP 來說至關重要。 若未區分,病患可能被錯誤標示為對某種食物過敏,但其實可以安全食用。
PCP 應該了解常見的交叉反應模式
花粉-食物過敏症候群:
樺樹花粉的主要過敏原在結構上與蘋果、榛果、大豆或胡蘿蔔等食物中的過敏原相似。4對對樺樹花粉致敏的患者在檢測時可能對這些食物呈現陽性反應,但實際食用時可能沒有任何症狀,或僅出現如口腔搔癢等輕微反應。
食物類別之內:
  • 樹堅果:核桃、胡桃和榛果組成了一類具有高度交叉反應的樹堅果。 榛果、腰果、巴西腰果、開心果及杏仁,則為另一類具有中度交叉反應的樹堅果。6
  • 花生與樹堅果: 雖然花生屬於豆科植物,但有 20–30% 的花生過敏病患也會對至少一種樹堅果產生反應。7
  • 甲殼類海鮮:十足目甲殼類(蝦、蟹、龍蝦、小龍蝦)之間交叉反應極高。 甲殼類與軟體動物(蛤蜊、牡蠣、扇貝、淡菜)之間的風險則較低。8
PCP 的實務方法
當懷疑有交叉反應時,採取明確的分步方法有助於釐清哪些因素在臨床上具有重要性,並避免對病患進行不必要的檢測或飲食限制。
步驟一:從病史開始
詢問實際的暴露情況及症狀,例如:
  • 病患是食用了該食物,還是僅存在密切接觸?
  • 是否引起反應?
  • 攝取後多久出現症狀?
病史仍是區分致敏反應與真實過敏最有價值的工具。
步驟二:開立目標性檢測
根據病患的病史情況,使用單項全過敏原檢測。 避免使用不加區分的檢測配套,以免增加偽陽性風險。 若病史指向某疑似過敏原,僅開立該項特定過敏原檢測即可。
當您透過病史和臨床背景縮小可能性後,選擇完整過敏原特異性 IgE 檢測。 當懷疑存在交叉反應時,應考慮成分解析診斷(CRD)而非隨機配套檢測。9
步驟三:了解何時應進行後續追蹤
在以下情況下,應尋求進一步檢測或專科後續追蹤:10
  • 嚴重或複雜的病例,例如過敏性休克、檢測結果不明確或相互矛盾,或多個食物類別檢測呈陽性。
  • 結果不明確或存在多重致敏反應,導致結果判讀或管理決策複雜化。
  • 需由過敏科醫師指導的進階診斷或治療,包括食物激發試驗或免疫療法。
  • 對健康或生活品質造成重大影響,例如導致營養不良或引發焦慮的廣泛飲食限制。
實用的前進路徑
交叉反應示很常見,尤其在花粉過敏病患中,但並非總是具有臨床意義。5若對多種食物的 IgE 檢測結果呈陽性,通常反映的是蛋白質結構的相似性,而非真正的過敏反應。
不必要的食物避免接觸措施會帶來實際風險,而過度診斷與錯誤判讀則可能加劇焦慮、不必要地限制飲食,並引發營養問題,尤其在兒童身上更為明顯。11
一套結構化的診療路徑能帶來清晰指引:
  1. 首先了解病患的病史和症狀
  2. 接著進行適當的檢測
  3. 辨識常見的交叉反應模式
  4. 當病例超出基層醫療範圍時,請轉介
透過理解過敏原的交叉反應, PCP 將更有能力提供實用的指導與決策支援工具,這不僅能增強對檢測結果的判讀信心,也有助於在日常診療中妥善處理交叉反應問題。
探索加強基層醫療食物過敏評估的資源
參考資料
  1. Matricardi PM, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 (Suppl 23):1–250.
  2. Cox AL, et al. Clinical relevance of cross-reactivity in food allergy. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9(1):82–99.
  3. Vieths S, et al. Current Understanding of Cross-Reactivity of Food Allergens and Pollen Allergens. Clin Rev Allergy Immunol. 2002;22(1):33–46.
  4. American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI). Pollen Food Allergy Syndrome (Oral Allergy Syndrome). https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/food/pollen-food-allergy-syndrome.
  5. Sicherer SH, et al. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):291–307.
  6. Goetz DW, et al. Cross-reactivity among edible nuts: double immunodiffusion, crossed immunoelectrophoresis, and human specific IgE serologic surveys. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005 Jul;95(1):45–52.
  7. McWilliam V, et al. The Prevalence of Tree Nut Allergy: A Systematic Review. Curr Allergy Asthma Rep. 2015 Sep;15(9):54.
  8. Gelis S, et al. Shellfish allergy: unmet needs in diagnosis and treatment. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;30(6):409–420.
  9. Sastre J. Molecular diagnosis in allergy. Clin Exp Allergy. 2010;40(10):1442–1460.
  10. Kwong KY, et al. The benefits of specific immunoglobulin E testing in primary care setting. Am J Manag Care. 2011 Dec;17 Suppl 17:S447-59.
  11. Kotchetkoff ECA, et al. Elimination diet in food allergy: friend or foe? J Pediatr (Rio J). 2024;100(S1):S65–S73.