Fallstudie
Chronisches Nierenversagen: Peritonitis, Peritonealdialyse ausschließen 
Michael R. Broyles, PharmD – Direktor Medical Affairs, Thermo Fisher Scientific 
Alter, Geschlecht:
79-jähriger Mann
Hauptbeschwerde:
Abdominalschmerzen und Wundsein, Fieber
Bedeutende medizinische Vorgeschichte:
Chronische Niereninsuffizienz, Peritonealdialyse über fünf Jahre, Autoimmunerkrankung, Hypertonie (HTN), Diabetes mellitus (DM)
Laborwerte bei Aufnahme:
PCT = 1,26 μg/L, Serumkreatinin = 6,8 mg/dL, Blut-Harnstoff-Stickstoff (BUN) = 30 mg/dL, Leukozytenzahl (WBC) = 12,6 x 103/µL, Neutrophilen 85,7 109/l, Laktat 2,3 mmol/L, Peritonealdialyseabfluss = klar
Aufnahmediagnose:
Peritonitis, die anschließend bestätigt wurde
Behandlung, Interventionen:
Beginn des Einsatzes von Antibiotika in der Peritonealhöhle, Vancomycin und Tobramycin mit Dosierungen, die auf die Tiefstwerte eingestellt wurden
Nachuntersuchungen:
  • Ausgangswert: PCT = 1,26 μg/L
  • 1. Tag: PCT = 0,72 μg/L
  • 2. Tag: PCT = 0,45 μg/L
  • 3. Tag: PCT = 0,45 μg/L
Auflösung:
PCT ging tendenziell um ca. 50 % pro Tag zurück.
Take-Home-Message
„Der normale PCT-Ausgangswert bei Nierenpatienten ist in der Regel etwas höher – in meiner Einrichtung verwenden wir 0,5 μg/L.“1 PCT ist bei Patienten mit Peritonealdialyse hilfreich, und Trendanalysen sind sehr nützlich. Beachten Sie, dass der PCT-Wert stetig um ca. 50 % pro Tag gesunken ist.
Teilen Sie Ihre klinische Erfahrung.
Reichen Sie Ihre eigene PCT-Fallstudie ein, und Sie können auf procalcitonin.com ausgewählt werden. Die ersten fünf Einreichungen erhalten ein Exemplar von „Procalcitonin – Biochemie und klinische Diagnose“ von Michael Meisner. Dieses Buch gibt einen Überblick über die wichtigsten Bereiche der Anwendung von PCT.
Verwandter Inhalt
Literatur
  1. Meisner M. Procalcitonin-biochemistry and clinical diagnosis. Dresden (Deutschland): UNI-MED-Verlag; 2010.