Fallstudie
Hämodialyse, bakterielle Pneumonie und Deeskalation von Antibiotika
Michael R. Broyles, PharmD – Direktor Medical Affairs, Thermo Fisher Scientific
Alter, Geschlecht:
83-jähriger Mann
Hauptbeschwerde:
Bilaterales Rasseln und Knistern in der Lungenbasis, keine Kurzatmigkeit, Temperatur: 37,7 °C, vor kurzem während der Dialyse entferntes erhöhtes Volumen, um das Zielgewicht zu erreichen
Bedeutende medizinische Vorgeschichte:
Chronisches Nierenversagen bei Hämodialyse dreimal pro Woche, Vorgeschichte von Peritonealdialyse über fünf Jahre, Autoimmunerkrankung, Hypertonie (HTN), Diabetes mellitus (DM)
Diagnostik bei Aufnahme:
Röntgen-Thorax = Lungenödem, normale Herzgröße
Laborwerte bei Aufnahme:
PCT = 2,47 μg/L, NT-proBNP = innerhalb der Normalgrenzen, Serumkreatinin = 8,2 mg/dL, Blut-Harnstoff-Stickstoff (BUN) = 30 mg/dL, Leukozytenzahl = 13,1 x 103/µL, Neutrophile 82,1 x 109/l, Laktat 2,2 mmol/L
Aufnahmediagnose: Bakterielle Pneumonie
Behandlung, Interventionen: Beginn des Antibiotikaeinsatzes
Trend:
  • Bei Einlieferung: PCT = 2,47 μg/l
  • 1. Tag: PCT = 1,39 μg/L (Abnahme von ca. 50 % nach der Dialyse)
  • 2. Tag: PCT = 0,97 μg/L (Abnahme von ca. 30 % ohne Dialyse)
  • Tag 3: PCT = 0,48 μg/L (Abnahme von ca. 50 % nach der Dialyse)
  • Tag 4: PCT = 0,41 μg/L
Auflösung: Antibiotika wurden am vierten Tag nach zwei aufeinanderfolgenden PCT-Messungen unter 0,5 µg/L abgesetzt. 
Take-Home-Message
Etwa 30 % der PCT-Clearance erfolgt renal.1 Der bei der Einlieferung festgestellte erhöhte PCT-Spiegel entsprach einer bakteriellen Pneumonie. Der Patient wurde erfolgreich mit Antibiotika behandelt. Hinweis: Die Abnahme der PCT-Werte war an Dialysetagen (ca. 50 %) höher als an Tagen ohne Dialyse (ca. 30 %). Dies ist zu erwarten. – Bei Nierenfunktionsstörungen nimmt der PCT-Wert nur um ca. 30 % ab.1
Teilen Sie Ihre klinische Erfahrung.
Reichen Sie Ihre eigene PCT-Fallstudie ein, und Sie können auf procalcitonin.com ausgewählt werden. Die ersten fünf Einreichungen erhalten ein Exemplar von „Procalcitonin – Biochemie und klinische Diagnose“ von Michael Meisner. Dieses Buch gibt einen Überblick über die wichtigsten Bereiche der Anwendung von PCT.
Verwandter Inhalt
Literatur
  1. Meisner M. Procalcitonin-biochemistry and clinical diagnosis. Dresden (Deutschland): UNI-MED-Verlag; 2010.