Fallstudie
Infektion der unteren Atemwege (LRTI):
Viral oder bakteriell?
Shawn Depcinski, PharmD, Antibiotic Stewardship
Alter, Geschlecht:
65-jährige Frau
Hauptbeschwerde:
Husten, Keuchen, zunehmende Kurzatmigkeit
Bedeutende medizinische Vorgeschichte:
Fortgeschrittene chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Diabetes mellitus (DM)
Aufnahmelabor, Diagnostik:
Temperatur 38,9 °C, Leukozytenzahl (WBC): 14,0 x 103/µL, Röntgen-Thorax rechter oberer Lobus infiltriert
Aufnahmediagnose:
Akute Exazerbation der COPD neben einer ambulant erworbenen Pneumonie (CAP)
Behandlung, Interventionen:
4 I Nasenkanüle, Steroide, Bronchodilatatoren, Ceftriaxon, Azithromycin
Nachmessungen:
Procalcitonin (PCT) = 0,12 μg/L, Nasenrachentupfer für Polymerasekettenreaktion (PCR): Influenza A positiv
Aktuelle Behandlung, Interventionen:
Die Behandlung mit Oseltamavir begann, Antibiotika wurden aufgrund von Bedenken wegen bakterieller Koinfektion fortgesetzt
2. Tag:
PCT = 0,09 μg/L, die Temperatur sank auf 38,2 °C und der Sauerstoffbedarf sank auf < 2L Nasenkanüle
Behandlung, Interventionen:
Das Antibiotic-Stewardship-Team empfahl, die Antibiotika aufgrund der niedrigen PCT-Werte abzusetzen, was vom Behandlungsteam akzeptiert wurde.
Schlussfolgerung:
Der Patientin ging es in den nächsten vier Tagen besser und sie wurde nach Hause entlassen.
Take-Home-Message
Eine bakterielle Koinfektion kann bei etwa einem Viertel der hospitalisierten Patienten mit Influenza auftreten.1 PCT hat einen hohen negativen prädiktiven Wert (NPV) bei ≤ 0,25 μg/L, was bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Antibiotika bei unteren Atemwegsinfektionen (LRTI) hilft. Bei Unsicherheit bezüglich eines anfänglich negativen PCT-Ergebnisses kann die Wiederholung des Tests innerhalb von 6 bis 24 Stunden bei der Bestätigung des ursprünglichen Ergebnisses helfen und anzeigen, dass Antibiotika möglicherweise nicht mehr erforderlich sind. In diesem Fall unterstützte PCT den Ausschluss einer bakterieller Infektion, sodass Ärzte die unnötige Verabreichung von Antibiotika vermeiden und mit einer geeigneten antiviralen Therapie fortfahren konnten.
Teilen Sie Ihre klinische Erfahrung.
Reichen Sie Ihre eigene PCT-Fallstudie ein, und Sie können auf procalcitonin.com ausgewählt werden. Die ersten fünf Einreichungen erhalten ein Exemplar von „Procalcitonin – Biochemie und klinische Diagnose“ von Michael Meisner. Dieses Buch gibt einen Überblick über die wichtigsten Bereiche der Anwendung von PCT.
Verwandter Inhalt
Literatur
  1. Klein EY, Monteforte B, Gupta A, Jiang W, May L, Hsieh YH, et al. The frequency of influenza and bacterial coinfection: a systematic review and meta-analysis. Influenza Other Respir Viruses. 2016 Sep;10(5):394-403.