Procalcitonina y otros biomarcadores
La procalcitonina ofrece ventajas únicas en comparación con otros marcadores inflamatorios frecuentes
Al evaluar a un paciente con sospecha de IVRI, infecciones bacterianas secundarias asociadas a neumonía por COVID-19 o sospecha de sepsis, los médicos confían en varios biomarcadores y pruebas de laboratorio para tomar decisiones clínicas con confianza. Cada marcador presenta sus propias ventajas y desventajas únicas. La sensibilidad y especificidad para determinar la infección bacteriana y su gravedad es lo que diferencia la procalcitonina (PCT) de los demás marcadores. 
La PCT destaca en comparación con otros biomarcadores al ofrecer los siguientes beneficios:1
  • Alta sensibilidad y especificidad para determinar la infección bacteriana
  • Cinética de inducción rápida de 3 a 6 horas, los niveles no se ven afectados por los corticosteroides
  • Los niveles de PCT aumentan con una mayor gravedad de la infección bacteriana
  • La cinética de la PCT refleja la respuesta a la terapia antibiótica, con una semivida de 24 horas aproximadamente
  • Los niveles de PCT que disminuyen lentamente (o que no descienden) indican un alto riesgo de resultados adversos
Las pruebas de diagnóstico tradicionales utilizadas ante la sospecha de infección, como lactato, proteína C reactiva, hemocultivos y recuento leucocitario, pueden no llegar a ofrecer una indicación clara de la infección bacteriana. Sin embargo, los resultados de estas pruebas se pueden utilizar junto con la prueba de PCT para obtener una imagen más definida de la infección.
Veamos en qué se diferencia la PCT de cada uno de estos biomarcadores y cómo complementa a cada uno de ellos.
¿Busca una guía rápida de bolsillo de los niveles de PCT y la interpretación de sus resultados?
Obtenga la tarjeta de bolsillo de PCT
PCT y lactato
La PCT y el lactato son biomarcadores importantes que ofrecen información sobre dos procesos fisiopatológicos diferentes. Los niveles de PCT indican la probabilidad de una infección bacteriana y pueden ayudar a orientar en la toma de decisiones sobre el inicio y la interrupción del tratamiento antibiótico. Por el contrario, los niveles de lactato reflejan el estado de la perfusión tisular independientemente de la presencia de una infección.
Además, mientras que la PCT se induce rápidamente tras un ataque infeccioso, el lactato no aumenta hasta más adelante en el proceso de la sepsis.3 A medida que mejora la perfusión tisular, por ejemplo, debido a la reanimación con líquidos, los niveles de lactato se normalizan.
Para los pacientes evaluados ante una sospecha de infección bacteriana o sepsis, la combinación de las mediciones de lactato y PCT, junto con los datos clínicos y signos vitales, proporciona información complementaria para la estratificación del riesgo.4
Marcadores complementarios de procalcitonina y lactato
Hipotensión/choque
PCT
Líquido
Cantidad/tasa 
Infección/sepsis
Lactato
Antibióticos
Iniciación/duración 
La sensibilidad y especificidad de la PCT como marcador de la infección bacteriana sistémica la convierten en un valioso complemento a los biomarcadores tradicionales utilizados en la evaluación del riesgo de sepsis.8
PCT y proteína C reactiva
La proteína C reactiva (PCR) también es un marcador de respuesta del anfitrión. Las citoquinas activan su secreción en respuesta a una inflamación aguda o crónica con alta sensibilidad. Sin embargo, su especificidad para la infección bacteriana es solo moderada y la cinética de inducción es lenta, con niveles crecientes únicamente después >12 h del episodio causal, alcanzando su valor pico transcurridas de 36 a 50 horas.5-7
El largo tiempo de inducción de la PCR, su falta de especificidad para la infección bacteriana clínicamente relevante y su supresión en presencia de corticoesteroides han reducido su relevancia  en lo que respecta a la toma de decisiones que salvan vidas.8 Por su parte, el tiempo de inducción rápida de la PCT de 3 a 6 horas, su alta sensibilidad y especificidad para la infección bacteriana sistémica y su disminución en la respuesta a la terapia con antibióticos la convierten en un valioso complemento de la valoración clínica y de otros biomarcadores para la evaluación del riesgo de sepsis y el tratamiento del paciente.9
PCT y hemocultivos10
Los hemocultivos se llevan a cabo para identificar bacterias, levaduras u otros microorganismos que pueden estar causando la situación clínica del paciente. Los médicos utilizan la información para prescribir tratamientos específicos. El hemocultivo tradicional tarda varios días (generalmente de 2 a 3 días, pero a veces 10 días o más, dependiendo del microorganismo10-12), aunque los métodos más recientes pueden ofrecer resultados en varias horas.13
Dado el lento tiempo de respuesta de los cultivos, los médicos  necesitan prescribir antibióticos de manera empírica, ya que retrasar el tratamiento con antibióticos en casos de una verdadera infección bacteriana puede aumentar el riesgo del paciente de progresar a un estado grave. Sin embargo, esta decisión se toma a costa del probable aumento de las posibilidades de uso excesivo y resistencia a antibióticos.
Otro reto en relación con el uso de hemocultivos es su interpretación correcta, ya que la sensibilidad del hemocultivo es moderada y puede reducirse aún más en pacientes que ya están en tratamiento con antibióticos. Además, existe la posibilidad de obtener resultados falsos positivos debido a la contaminación de las muestras. Por consiguiente, puede resultar difícil determinar si las bacterias que crecieron en el cultivo son la causa del estado clínico del paciente o no.10-12
Con cada prueba de PCT, que tarda solo 20 minutos, los resultados pueden estar disponibles en tan solo 1 o 2 horas, sobre todo, si el hospital cuenta con una buena logística. Esta información permite a los médicos responsables del tratamiento complementar su evaluación clínica en casos de sospecha de infección bacteriana, incluidas las primeras decisiones sobre el inicio de la terapia antibiótica empírica de amplio espectro. Además de la prueba de PCT, un hemocultivo ayuda a identificar los patógenos y contribuye a reducir el espectro antibiótico.
Durante el tratamiento posterior, las pruebas de PCT seriadascombinadas con el historial clínico y la presentación del paciente, se pueden utilizar para supervisar la eficacia del tratamiento con antibióticos.
PCT y recuento leucocitario
El recuento leucocitario (LEU) es probablemente el biomarcador más utilizado para la determinación de la presencia de una infección.4 Un recuento elevado puede ser sugestivo de una infección, pero un traumatismo grave, las quemaduras, las convulsiones y algunos medicamentos también pueden tener un efecto significativo en dicho recuento. Como resultado, el recuento leucocitario ofrece baja especificidad para la infección.4 Este hecho se corroboró en un estudio que reveló que más del 50 % de los pacientes diagnosticados con sepsis presentaban un recuento leucocitario normal.14
La PCT es el biomarcador con la mayor sensibilidad y especificidad para la infección bacteriana en comparación con el lactato, la PCR14-15 y el recuento leucocitario.
Con los resultados de un ensayo de PCT, los médicos pueden evaluar mejor la probabilidad de infección bacteriana e instaurar un tratamiento exitoso con los antibióticos apropiados o con una terapia alternativa. 
Descubra cómo interpretar los resultados de la PCT con confianza
Obtenga más información sobre la cinética de la PCT y la interpretación de sus resultados
Al buscar el marcador o la prueba de laboratorio ideal para la infección bacteriana clínicamente relevante, existen varios aspectos importantes a tener en cuenta. El biomarcador perfecto:4
  • Tiene la capacidad de diferenciar las infecciones bacterianas de las víricas u otras causas no infecciosas de inflamación
  • Tiene un buen valor predictivo positivo y negativo
  • Estratifica a los pacientes en términos de gravedad de la infección y de riesgo de resultado
  • Complementa la evaluación clínica para apoyar la toma de decisiones terapéuticas
  • Permite la monitorización durante el curso de la enfermedad y su respuesta a la terapia
  • Mejora la utilización de recursos hospitalarios y de urgencias
La PCT cumple los criterios indicados anteriormente. No existe un «criterio de referencia» para identificar infecciones bacterianas clínicamente relevantes, pero la PCT es la que más se aproxima a este.
¿Busca una guía rápida de bolsillo de los niveles de PCT y la interpretación de sus resultados?
Obtenga la tarjeta de bolsillo de PCT
Learn more about implementing optimized procalcitonin testing in your hospital. 
Referencias
  1. Meisner M. Procalcitonin-biochemistry and clinical diagnosis. Dresde (Alemania): UNI-MED-Verlag; 2010.
  2. Reinhart K, Meisner M, Brunkhorst FM. Markers for sepsis diagnosis: What is useful? Crit Care Clin. 1 de julio de 2006;22(3):503-19.
  3. Freund Y, Delerme S, Goulet H, Bernard M, Riou B, Hausfater P. Serum lactate and procalcitonin measurements in emergency room for the diagnosis and risk-stratification of patients with suspected infection. Biomarkers. 1 de noviembre de 2012;17(7):590-6.
  4. Blomkalns AL. Sick or not sick?: evolving biomarkers for severe bacterial infection. EMCREG. 2007;7:1-1.
  5. Vigushin DM, Pepys MB, Hawkins PN. Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease. J Clin Invest. 1 de abril de 1993;91(4):1351-7. 
  6. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: A critical update. J Clin Invest. 15 de junio de 2003;111(12):1805-12.
  7. Standage SW, Wong HR. Biomarkers for pediatric sepsis and septic shock. Expert Rev Anti Infect Ther. 1 de enero de 2011;9(1):71-9.
  8. Morgenthaler NG, Struck J, Fischer-Schulz C, Seidel-Mueller E, Beier W, Bergmann A. Detection of procalcitonin (PCT) in healthy controls and patients with local infection by a sensitive ILMA. Clin Lab. 1 de enero de 2002;48(5-6):263-70.  
  9. Müller B, Becker KL, Schächinger H, Rickenbacher PR, Huber PR, Zimmerli W, et al. Calcitonin precursors are reliable markers of sepsis in a medical intensive care unit. Crit Care Med. 1 de abril de 2000;28(4):977-83.
  10. Chernecky CC, Berger BJ. Laboratory tests and diagnostic procedures-E-Book. Elsevier Health Sciences. 31 de octubre de 2012.
  11. Fischbach FT, Dunning MB. A manual of laboratory and diagnostic tests, 8th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2009. 
  12. Pagana KD, Pagana TJ. Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests-E-Book, 4ª ed. Elsevier Health Sciences; 8 de octubre de 2017.
  13. Bloos F, Sachse S, Kortgen A, Pletz MW, Lehmann M, Straube E, et al. Evaluation of a polymerase chain reaction assay for pathogen detection in septic patients under routine condition: An observational study. PloS one. 27 de septiembre de 2012;7(9):e46003.
  14. Seigel TA, Cocchi MN, Salciccioli J, Shapiro NI, Howell M, Tang A, et al. Inadequacy of temperature and white blood cell count in predicting bacteremia in patients with suspected infection. J Emerg Med. 1 de marzo de 2012;42(3):254-9.
  15. Lee A, Mirrett S, Reller LB, Weinstein MP. Detection of bloodstream infections in adults: How many blood cultures are needed? J Clin Microbiol. 1 de noviembre de 2007;45(11):3546-8.