Infecciones pediátricas
Diagnóstico precoz de la infección y guías de actuación basadas en antibióticos
La fiebre suele ser el único síntoma de una infección continua en lactantes y niños pequeños. Como resultado, puede ser difícil evaluar correctamente el tipo y la gravedad de la infección. Sabiendo que cualquier infección bacteriana puede aumentar rápidamente a una infección grave, como la neumonia e incluso la sepsis, los pediatras suelen optar por prescribir antibióticos a pesar del riesgo de uso excesivo y resistencia a los antibióticos. El biomarcador procalcitonina (PCT), junto con la historia clínica y la presentación del paciente, ofrece a los médicos lo que más necesitan en estos casos: una forma de verificar rápidamente las sospechas iniciales de infección bacteriana con el fin de prescribir antibióticos provisionales de forma más sensata y reducir así la exposición a antibióticos.
Se estima que el 50 % de todas las prescripciones antimicrobianas pediátricas son innecesarias1
La PCT corrobora el diagnóstico diferencial en las urgencias pediátricas
Fiebre con foco desconocido
Si bien la mayoría de los niños que presentan fiebre tienen una enfermedad benigna y autolimitante, un pequeño porcentaje corre el riesgo de desarrollar una infección bacteriana grave que precise de una intervención terapéutica rápida con terapia antibiótica.
En un estudio multicéntrico en 1112 pacientes pediátricos febriles de <3 meses de edad e ingresados en servicios de urgencias europeos, la PCT fue el único factor de riesgo independiente para la infección bacteriana invasiva con una razón de probabilidades de 21,69 para un valor de PCT ≥0,5 µg/l.2 El estudio utilizó un enfoque detallado que posteriormente se validó y mostró un valor predictivo negativo de descarte de IBI del 99,3 %. En comparación con los criterios de Rochester y la escala Lab, el algoritmo paso a paso, que incluye la PCT, confirmó su precisión superior en la identificación de pacientes con bajo riesgo de IBI, y podría resultar más adecuado para el manejo de pacientes ambulatorios.3
Valor diagnóstico de la PCT en niños con fiebre sin foco (FSS)4
VPP = valor predictivo positivo
VPN = valor predictivo negativo
Meningitis
La meningitis bacteriana aguda es una infección rara pero potencialmente mortal que requiere tratamiento antibiótico inmediato.
Un estudio multicéntrico europeo de cohortes (seis centros de estudio, n = 198) identificó la PCT como el mejor biomarcador, con una razón de probabilidades de 139 para distinguir entre la meningitis bacteriana y la aséptica en niños.5 Por lo tanto, la PCT también se incluyó en el protocolo de decisión clínica para la meningitis en niños, así como en pautas de actuación clínica.5-7
Curvas de características operativas del receptor (ROC) de los mejores predictores que distinguen las meningitis bacterianas de las meningitis asépticas (n = 198).5
Valor diagnóstico de la PCT en niños con meningitis.5
VPP = valor predictivo positivo
VPN = valor predictivo negativo
Fiebre neutropénica
Las infecciones bacterianas amenazan la vida de los pacientes neutropénicos. Por lo tanto, la rápida diferenciación de la infección bacteriana de otras causas de fiebre es un elemento fundamental en la toma de decisiones asistenciales.8,9 En un metanálisis de 3585 episodios febriles en niños neutropénicos, se observó que la PCT era superior a otros biomarcadores (por ejemplo, PCR, IL6) en relación con la predicción temprana de la infección bacteriana.10
Valor diagnóstico de la PCT en niños con fiebre neutropénica.10
VPP = valor predictivo positivo
VPN = valor predictivo negativo
Infección del tracto urinario (ITU)
La PCT parece ser el marcador más útil para diferenciar la infección del tracto urinario inferior (cistitis) de la infección del tracto urinario superior (pielonefritis).11Los niveles elevados de PCT también pueden predecir el reflujo vesicoureteral y la posterior cicatrización renal, lo que puede dar lugar a una reducción del 38 % en cistouretrografías innecesarias con DMSA (tecnecio-99m [99mTc]-ácido dimercaptosucinico) en niños, reduciendo los costes en un 30 % aproximadamente.12,13
Valor diagnóstico de la PCT en niños con infección del tracto urinario (ITU),11 y características de rendimiento clínico de la PCT para la predicción del reflujo vesicoureteral (RVU) y la cicatrización renal en niños con primera pielonefritis febril.13
VPP = valor predictivo positivo
VPN = valor predictivo negativo
Terapia antibiótica asistida por PCT en niños 
La fiebre y otros signos de inflamación se presentan en el 82 % de los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP). De estos pacientes, el 23 % padece sepsis. Sin embargo, en la UCIP es difícil distinguir de forma fiable a los pacientes infectados de los no infectados, ya que los signos clínicos y de laboratorio pueden ser similares.8
Se ha demostrado que la PCT es la herramienta más útil en la identificación temprana de sepsis en la UCIP, superior a otros marcadores, como la PCR o el recuento leucocitario.14
Curvas de características operativas del receptor (ROC) para la predicción de la sepsis en pacientes ingresado en la UCIP; comparación de PCT, PCR y recuento leucocitario (n = 94).14
Terapia antibiótica asistida mediante PCT en niños 
La infección de las vías respiratorias inferiores (IVRI) y superiores es la infección más frecuente en los niños. La neumonía es la principal causa de mortalidad infantil en todo el mundo.15 Como norma general, no se obtiene el diagnóstico etiológico y el patógeno elude la identificación en la mayoría de los casos. Como resultado, suele observarse una prescripción excesiva de antibióticos en los servicios hospitalarios que tratan a niños muy pequeños.16
Se ha demostrado que la PCT es una guía útil para un tratamiento antibiótico seguro y eficaz con capacidad para cubrir las necesidades individuales de adultos y niños.15,17-19 El uso de la terapia antibiótica asistida por PCT en niños con infecciones de las vías respiratorias de diversa gravedad se traduce en una reducción significativa de la exposición a antibióticos, por dos razones: reducción de la tasa de prescripción e interrupción temprana de los antibióticos.15,18 Esto se asoció con una reducción significativa de los efectos secundarios relacionados con los antibióticos, como la diarrea.
La terapia con antibióticos asistida por PCT en niños con infecciones de las vías respiratorias deriva en una reducción significativa de la exposición a los antibióticos y de los efectos adversos relacionados como la diarrea.
El grupo de PCT tuvo una reducción general de 3,4 días en comparación con el grupo de control
Los pacientes pediátricos (n = 215) con neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se asignaron al azar en dos grupos: un grupo de control, que recibió la pauta de tratamiento de referencia; y otro grupo en el que se utilizaron algoritmos asistidos por PCT para la prescripción de los antibióticos. Los tratamientos con antibióticos se utilizaron en ambos grupos durante un periodo de 22 días.15  
Los algoritmos clínicos basados en PCT admiten un uso más específico de antibióticos para pacientes pediátricos
En un estudio de Cochrane se revisaron dos conjuntos de estudios controlados aleatorios: 14 estudios con 4221 pacientes adultos y siete estudios con 2605 pacientes de urgencias. En la revisión se observó que los médicos pueden utilizar la PCT de forma segura para tomar decisiones sobre el inicio y la duración de la terapia antibiótica, sin afectar a la mortalidad ni al fracaso del tratamiento. 20
En los estudios, el inicio, la continuación o la terminación del tratamiento con antibióticos en pacientes pediátricos también se guiaron estrictamente por los valores de corte de la PCT utilizados en ensayos anteriores en adultos con IVRI. En el grupo de control, el tratamiento con antibióticos se inició basándose en la evaluación médica y las pautas de actuación clínicas.15 
¿Busca una guía rápida de bolsillo de los niveles de PCT y la interpretación de sus resultados?
Obtenga la tarjeta de bolsillo de PCT
Learn more about implementing optimized procalcitonin testing in your hospital. 
Referencias
  1. McCaig LF, Besser RE, Hughes JM. Trends in antimicrobial prescribing rates for children and adolescents. JAMA. 2002;287:3096–102.
  2. Gomez B, Bressan S, Mintegi S, Da Dalt L, Blazquez D, Olaciregui I, et al. Diagnostic value of procalcitonin in well-appearing young febrile infants. Pediatrics. 1 de noviembre de 2012;130(5):815-22.
  3. Gomez B, Mintegi S, Bressan S, Da Dalt L, Gervaix A, Lacroix L. Validation of the “step-by-step” approach in the management of young febrile infants. Pediatrics. 1 de agosto de 2016;138(2).
  4. Yo CH, Hsieh PS, Lee SH, Wu JY, Chang SS, Tasi KC, et al. Comparison of the test characteristics of procalcitonin to C-reactive protein and leukocytosis for the detection of serious bacterial infections in children presenting with fever without source: A systematic review and meta-analysis. Ann Emerg Med. 1 de noviembre de 2012;60(5):591-600.
  5. Dubos F, Korczowski B, Aygun DA, Martinot A, Prat C, Galetto-Lacour A, et al. Serum procalcitonin level and other biological markers to distinguish between bacterial and aseptic meningitis in children: a European multicenter case cohort study. Arch Pediatr Adolesc Med. 1 de diciembre de 2008;162(12):1157-63.
  6. AMWF guideline “Viral Meningoenzephalitis [Internet]. AWMF. [citado el 23 de marzo de 2021]. Disponible aquí.
  7. Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF. Practice guidelines for acute bacterial meningitidis (except newborn and nosocomial meningitis). Medecine et maladies infectieuses. Junio de 2009;39(6):356-67.
  8. Pacifico L, Osborn JF, Natale F, Ferraro F, De Curtis M, Chiesa C. Procalcitonin in pediatrics. Adv Clin Chem. 1 de enero de 2013;59:203-63.
  9. Hatzistilianou M, Rekleity A, Athanassiadou F, DeLutiis MA, Conti P, Catriu D. Serial procalcitonin responses in infection of children with secondary immunodeficiency. Clin Invest Med. 1 de abril de 2007:E75-85.
  10. Phillips RS, Wade R, Lehrnbecher T, Stewart LA, Sutton AJ. Systematic review and meta-analysis of the value of initial biomarkers in predicting adverse outcome in febrile neutropenic episodes in children and young people with cancer. BMC Med Educ. Diciembre de 2012;10(1):1-3.
  11. Chen SM, Chang HM, Hung TW, Chao YH, Tsai JD, Lue KH, et al. Diagnostic performance of procalcitonin for hospitalised children with acute pyelonephritis presenting to the paediatric emergency department. Emerg Med J. 1 de mayo de 2013;30(5):406-10.
  12. Leroy S, Romanello C, Galetto-Lacour A, Smolkin V, Korczowski B, Rodrigo C, et al. Procalcitonin to reduce the number of unnecessary cystographies in children with a urinary tract infection: a European validation study. J Pediatr. 1 de enero de 2007;150(1):89-95.
  13. Liao PF, Ku MS, Tsai JD, Choa YH, Hung TW, Lue KH, et al. Comparison of procalcitonin and different guidelines for first febrile urinary tract infection in children by imaging. Pediatr Nephrol. Septiembre de 2014;29(9):1567-74.
  14. Rey C, Los Arcos M, Concha A, Medina A, Prieto S, Martinez P, Prieto B. Procalcitonin and C-reactive protein as markers of systemic inflammatory response syndrome severity in critically ill children. Intensive Care Med. Marzo de 2007;33(3):477-84.
  15. Baer G, Baumann P, Buettcher M, Heininger U, Berthet G, Schäfer J, Bucher HC, Trachsel D, Schneider J, Gambon M, Reppucci D. Procalcitonin guidance to reduce antibiotic treatment of lower respiratory tract infection in children and adolescents (ProPAED): A randomized controlled trial. PLoS One. 6 de agosto de 2013;8(8):e68419.
  16. Versporten A, Sharland M, Bielicki J, Drapier N, Vankerckhoven V, Goossens H. The antibiotic resistance and prescribing in European Children project: a neonatal and pediatric antimicrobial web-based point prevalence survey in 73 hospitals worldwide. Pediatr Infect Dis J. 1 de junio de 2013;32(6):e242-53.
  17. Esposito S, Tagliabue C, Picciolli I, Semino M, Sabatini C, Consolo S, Bosis S, Pinzani R, Principi N. Procalcitonin measurements for guiding antibiotic treatment in pediatric pneumonia. Respir Med. Diciembre de 2011;105(12):1939-45.
  18. Schuetz P, Christ-Crain M, Thomann R, Falconnier C, Wolbers M, Widmer I, et al. ProHOSP Study Group. Effect of procalcitonin-based guidelines vs standard guidelines on antibiotic use in lower respiratory tract infections: the ProHOSP randomized controlled trial. JAMA. 9 de septiembre de 2009;302(10):1059-66.
  19. Christ-Crain M, Jaccard-Stolz D, Bingisser R, Gencay MM, Huber PR, Tamm M, et al. Effect of procalcitonin-guided treatment on antibiotic use and outcome in lower respiratory tract infections: cluster-randomised, single-blinded intervention trial. Lancet Inf Dis. 21 de febrero de 2004;363(9409):600-7.
  20. Schuetz P, Muller B, Christ‐Crain M, Stolz D, Tamm M, Bouadma L, et al. Procalcitonin to initiate or discontinue antibiotics in acute respiratory tract infections. Evidence‐Based Child Health: Cochrane Database Syst Rev. Julio de 2013;8(4):1297-371.