Pazienti anziani
Con l'avanzare dell'età, i pazienti anziani diventano più suscettibili alle infezioni e all'incertezza diagnostica. Questo può portare a un aumento dei livelli di esposizione agli antibiotici.
L'uso maggiore di antibiotici ne limita l'efficacia e può provocare la resistenza agli antibiotici, soprattutto tra i pazienti di età superiore ai 65 anni.
La sfida della gestione delle infezioni nei pazienti anziani
Rispetto agli adulti più giovani, l'incertezza diagnostica è molto più pronunciata nell'esame dei pazienti anziani, in quanto le infezioni nei pazienti più anziani spesso presentano sintomi atipici.1
Questo è associato a:
Maggiore durata dei ricoveri
Mortalità ospedaliera più elevata
Aumento dei costi ospedalieri
È possibile ridurre l'incertezza diagnostica e migliorare il processo decisionale relativo all'uso di antibiotici con l'ausilio dell'analisi della PCT.
B·R·A·H·M·S PCT per migliorare l'esposizione agli antibiotici
Scarica il foglio riepilogativo del position paper "Biomarcatori per la stratificazione e gestione della terapia antibiotica nei pazienti anziani" redatto da riconosciuti esperti clinici europei multidisciplinari
Una serie di studi interventistici, randomizzati e controllati ha dimostrato che la procalcitonina (PCT):
  • Facilita la gestione efficace e sicura della terapia antibiotica (ABS)
  • Riduce l'esposizione agli antibiotici senza compromettere i risultati per i pazienti5,6,7,8
La maggiore suscettibilità alle infezioni con l'aumento dell'età e l'incertezza diagnostica contribuiscono a una maggiore esposizione agli antibiotici nei pazienti anziani.2
L'uso elevato di antibiotici si riflette anche nell'aumento della resistenza agli antibiotici osservato nei pazienti anziani rispetto ai pazienti di età inferiore a 65 anni.3,4
L'impatto della gestione della terapia antibiotica (ABS) basata sulla PCT nei confronti dell'esposizione agli antibiotici e della mortalità è stato simile nei pazienti anziani rispetto agli adulti più giovani, indipendentemente dalla diagnosi clinica e dal luogo di trattamento.5
Mortalità a 30 giorni
  • Nessun impatto avverso: OR 0,90 (IC al 95% 0,81-1,00) per l'approccio basato sulla PCT rispetto allo standard di cura, rispettivamente.
  • Nessuna differenza significativa tra sottogruppi specifici per età.
La massima riduzione dell'esposizione agli antibiotici mediante un approccio basato sulla PCT è stata ottenuta per:
Pazienti con polmonite (-3,71 giorni) o altre infezioni delle basse vie respiratorie (-2,32 giorni)
Pazienti con patologie non gravi/a basso rischio con SOFA (valutazione di compromissione degli organi correlata alla sepsi) di 0-6 (-2,43 giorni)
Pazienti trattati in reparto (o in assistenza primaria) (-3,02 giorni)
Webinar | Gestione delle infezioni negli anziani e potenziale ruolo dei biomarcatori
Ascolta il Prof. Dott. Marco Falcone e il Prof. Dott. Philipp Schuetz da ESCIM LIVES 2021
Sepsi negli anziani
La sepsi è un'emergenza medica potenzialmente letale che colpisce persone di tutte le età. Tuttavia, le persone anziane, in particolare quelle con problemi di salute, sono colpite in modo sproporzionato. Diagnosi e trattamento precoci sono essenziali per la sopravvivenza. Il test della PCT aggiunge informazioni chiave alla valutazione clinica sulla presenza, il decorso e la gravità della sepsi, consentendo ai medici di migliorare il processo decisionale relativo all'uso degli antibiotici.
La sepsi è particolarmente pericolosa per i pazienti più anziani.
Le persone di età superiore ai 65 anni hanno una probabilità 13 volte maggiore di essere ricoverate con sepsi10-12 rispetto agli adulti di età inferiore ai 65 anni.
I tassi di mortalità per i pazienti anziani con sepsi grave e shock settico sono di circa il 50-60%.9- 12 Questi tassi di mortalità così elevati si verificano perché gli anziani spesso presentano comorbidità, ricoveri frequenti e prolungati, sistemi immunitari indeboliti, limitazioni funzionali ed effetti generali dell'invecchiamento, come assottigliamento della pelle, fragilità e stile di vita sedentario.9
Una diagnosi tempestiva e accurata è essenziale 
La diagnosi di infezione è spesso difficile e tardiva.13 Ad esempio, i primi sintomi di un'infezione delle vie urinarie, una delle principali cause di infezione, sono in genere confusione e disorientamento, il che rende difficoltosa la descrizione dei sintomi da parte del paziente. Inoltre, i sintomi possono presentarsi in modo ambiguo o atipico. I pazienti anziani possono non manifestare febbre o gli altri sintomi clinici di infezione o infiammazione osservati nei pazienti più giovani, anche se gli anziani presentano un rischio di mortalità più elevato.
Inoltre, spesso la vescica è colonizzata in molti anziani e questo produce risultati falsi positivi dell'analisi delle urine che evidenziano una colonizzazione e non un'infezione. La conseguenza è una prescrizione eccessiva di antibiotici in questa popolazione di pazienti.14
Il declino della funzione immunitaria spesso osservato nei pazienti anziani15-17 può dare luogo a manifestazioni cliniche atipiche e spesso subdole (ad esempio, febbre lieve o persino apiressia) della batteriemia15,16,18-20 che fanno aumentare il rischio di diagnosi sottostimata e comportare ritardi nel trattamento della sepsi.
In considerazione di questi problemi diagnostici e della vulnerabilità della popolazione geriatrica all'infezione, è essenziale disporre di analisi diagnostiche con specificità e valore predittivo elevati. La procalcitonina (PCT) può soddisfare questa esigenza. Con l'analisi della PCT, i medici ottengono tempestivamente informazioni specifiche sull'infezione batterica sistemica, inclusi presenza effettiva, decorso e gravità.21
La PCT è sensibile e specifica
Una meta-analisi di quattro studi (760 pazienti di età pari o superiore a 65 anni) ha valutato l'accuratezza della procalcitonina nella diagnosi di infezioni batteriche sistemiche in pazienti anziani.19 È stato riscontrato che la procalcitonina è sia specifica che sensibile nella diagnosi di infezione batterica grave nei pazienti anziani. Come dimostrato dagli studi randomizzati controllati, i pazienti molto anziani possono trarre beneficio dall'uso della PCT come metodo per ridurre l'esposizione agli antibiotici. La funzionalità renale in molti pazienti più anziani può essere compromessa, condizione che può influire sulla cinetica dei biomarcatori, ma non è provato che questo riduca l'utilità della PCT come strumento diagnostico. Come sempre, i risultati dei test devono essere interpretati nel contesto dei risultati clinici.
I più visti
Scopri di più sull'implementazione del test della procalcitonina nel tuo ospedale.
Riferimenti
  1. Becket et al., Clin Microbiol Infect 2015; 21(1): 3–9, https://doi.org/10.1016/j.cmi.2014.08.018.
  2. Chui et al., Drug Safety 2020; 43: 595–606, https://doi.org/10.1007/s40264-020-00920-9.
  3. Giarratano et al., Clin Interv Aging 2018; 13: 657–667, https://doi.org/10.2147/cia.s133640.
  4. Nguyen et al., PLoS ONE 14(10): e0223409, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223409.
  5. de Jong et al., Lancet Infect Dis 2016; 16(7): 819–827, https://doi.org/10.1016/s1473-3099(16)00053-0.
  6. Kyriazopoulou et al., Am J Respir Crit Care Med 2021; 203(2): 202–210, https://doi.org/10.1164/rccm.202004-1201oc.
  7. Schuetz et al., JAMA 2009; 302(10): 1059–1066, https://doi.org/10.1001/jama.2009.1297.
  8. Schuetz et al., Lancet Infect Dis 2018; 18(1): 95–107, https://doi.org/10.1016/s1473-3099(17)30592-3.
  9. Nasa P, Juneja D, Singh O, Dang R, Arora V. Severe sepsis and its impact on outcome in elderly and very elderly patients admitted in intensive care unit. J Intensive Care Med. Maggio 2012;27(3):179-83.
  10. Hall MJ, Williams SN, DeFrances CJ, Golosinskiy A. Inpatient care for septicemia or sepsis: a challenge for patients and hospitals. NCHS data brief. 2011;(62): 1–8.
  11. Martin GS, Mannino DM, Moss M. The effect of age on the development and outcome of adult sepsis. Crit Care Med. 2006;34:15–21.
  12. Vosylius S, Sipylaite J, Ivaskevicius J. Determinants of outcome in elderly patients admitted to the intensive care unit. Age Ageing. 2005;34:157–162.
  13. Girard TD, Ely EW. Bacteremia and sepsis in older adults. Clin Geriatr Med. 2007;23:633–47.
  14. Pallin DJ, Ronan C, Montazeri K, Wai K, Gold A, Parmar S, et al. Urinalysis in acute care of adults: Pitfalls in testing and interpreting results. Open Forum Infect Dis. 1 marzo 2014 (Vol. 1, No. 1). Oxford University Press.
  15. Ackermann RJ, Monroe PW. Bacteremic urinary tract infection in older people. J Am Geriatr Soc. Agosto 1996;44(8):927-33.
  16. Lee CC, Chang IJ, Lai YC, Chen SY, Chen SC. Epidemiology and prognostic determinants of patients with bacteremic cholecystitis or cholangitis. Am J Gastroenterol. 2007 Mar 1;102(3):563-9.
  17. Gutierrez F, Masia M. Improving outcomes of elderly patients with community-acquired pneumonia. Drugs Aging 2008;25:585-610.
  18. Van Duin D. Diagnostic challenges and opportunities in older adults with infectious diseases. Clin Infect Dis. 2012;54:973–8.
  19. Lee SH, Chan RC, Wu JY, et al. Diagnostic value of procalcitonin for bacterial infection in elderly patients - A systemic review and meta-analysis. Int J Clin Pract. 2013;67:1350-1357.
  20. Fernández-Sabé N, Carratalà J, Rosón B, Dorca J, Verdaguer R, Manresa F, et al. Community-acquired pneumonia in very elderly patients: Causative organisms, clinical characteristics, and outcomes. Medicine. 2003 May 1;82(3):159-69.
  21. Karzai W, Oberhoffer M, Meier-Hellmann A, Reinhart K. Procalcitonin—A new indicator of the systemic response to severe infections. Infection. 1997 Nov 1;25(6):329-34.
  22. Gómez-Cerquera JM, Daroca-Pérez R, Baeza-Trinidad R, Casañas-Martinez M, Mosquera-Lozano JD, Ramalle-Gómara E. Validity of procalcitonin for the diagnosis of bacterial infection in elderly patients. Enferm Infecc Microbiol Clin. Ottobre 2015;33(8):521-4.
  23. Fuentes E, Fuentes M, Alarcon M, Palomo I. Immune System Dysfunction in the Elderly. An Acad Bras Cienc. 2017;89(1):285-299.
  24. Guertler C, Wirz B, Christ-Crain M, Zimmerli W, Mueller B, Schuetz P. Inflammatory responses predict long-term mortality risk in community-acquired pneumonia. Eur Respir J. 2011;37(6):1439-1446.  
  25. Schuetz P, Christ-Crain M, Muller B. Biomarkers to improve diagnostic and prognostic accuracy in systemic infections. Current opinion in critical care. 2007;13(5):578-585.