Análisis elemental orgánico (OEA)
Lidere el camino en el análisis elemental con un instrumento de combustión flash para cualquier aplicación
Experimente lo último en simplicidad, precisión y rentabilidad para la cualificación de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno (CHNS/O). El analizador elemental Thermo Scientific FlashSmart es reflejo de las décadas de experiencia y de nuestra constante innovación en el desarrollo de analizadores elementales orgánicos (OEA). Esta serie de analizadores flexibles y configurables, que ofrecen soluciones analíticas rápidas, fiables y precisas las 24 horas del día para una gran variedad de industrias, utiliza una técnica reconocida a nivel mundial y aprobada por organizaciones oficiales de todo el mundo.
Contacto
Enlaces rápidos
Ventajas del analizador elemental FlashSmart
¿Qué analizador elemental FlashSmart es el más adecuado para su aplicación?
Elimine los problemas de la preparación de muestras y sustancias peligrosas, y tire la calculadora de valoraciones: el sencillo diseño de los analizadores de la serie Thermo Scientific FlashSmartayuda a los usuarios a afrontar los desafíos diarios, para obtener mayor productividad y rendimiento a diario.
 Analitos
ConfiguraciónAplicaciónCHNOSCOTProteína cruda
Analizador de CHNS/OVarios       
Analizador de NC/suelosAnálisis de suelos, sedimentos, filtros, plantas, etc.       
Analizador de nitrógeno y proteínasAnálisis de alimentos, bebidas y piensos para animales       
Flash IRMSAnálisis de isótopos a b a b a  
a con combustión
b mediante alta temperatura de conversión
Aplicaciones destacadas para análisis orgánico
La importancia de las pruebas de suelos y plantas ha aumentado en los últimos años, ya que muchos de los métodos tradicionales ya no son adecuados para el análisis de rutina, debido a su laboriosa preparación y al uso de reactivos peligrosos para el medio ambiente. Además, el análisis de la composición química de los fertilizantes es importante en agronomía con fines de investigación y control de calidad. Una de las pruebas que se utilizan en el proceso de producción de fertilizantes es la determinación del contenido de nitrógeno. Para estas y muchas otras aplicaciones, la técnica de análisis elemental orgánico cubre la necesidad de una eficaz técnica analítica para las caracterizaciones de CHNS/O de muestras medioambientales.
La globalización del mercado de alimentos exige un control de calidad más exacto de las características de los productos, con el fin de proteger el valor comercial para salvaguardar la salud del consumidor y la reputación de fabricante. Las normativas oficiales establecen el contenido de proteínas y los requisitos para el etiquetado que permiten a los consumidores comparar el precio y la calidad. Por esta razón, la técnica de análisis elemental orgánico, basada en el método de Dumas (combustión), está reconocida por las asociaciones internacionales como una alternativa al método Kjeldahl tradicional, para un análisis más preciso, compatible y automatizado.
En un proceso típico de producción de lubricantes, aceites, polímeros y plásticos, negro de carbón, etc. el contenido elemental se monitoriza y prueba periódicamente para el control de calidad. La cantidad del contenido de la muestra industrial suele ser un requisito para el cálculo de otros productos derivados, que pueden ser sustancias contaminantes o perjudiciales para el medio ambiente o los seres humanos. En este caso, la técnica de análisis elemental orgánico permite cumplir con el requisito de usar métodos internacionales para la reproducibilidad entre los demás requisitos estándar de los laboratorios modernos.
La caracterización química de los compuestos orgánicos desempeña un papel muy importante en todos los procesos de síntesis, separación, purificación y su identificación estructural tanto para investigación como para control de calidad en el sector farmacéutico. Una de las pruebas que se utilizan en el proceso de producción es la determinación de la composición elemental orgánica que se monitoriza periódicamente para la caracterización de materiales. El riguroso control de calidad comienza con los proveedores de las materias primas. Por lo tanto, la técnica de análisis elemental orgánico permite análisis rápidos y precisos con una excelente reproducibilidad.
La importancia de las pruebas de suelos y plantas ha aumentado en los últimos años, ya que muchos de los métodos tradicionales ya no son adecuados para el análisis de rutina, debido a su laboriosa preparación y al uso de reactivos peligrosos para el medio ambiente. Además, el análisis de la composición química de los fertilizantes es importante en agronomía con fines de investigación y control de calidad. Una de las pruebas que se utilizan en el proceso de producción de fertilizantes es la determinación del contenido de nitrógeno. Para estas y muchas otras aplicaciones, la técnica de análisis elemental orgánico cubre la necesidad de una eficaz técnica analítica para las caracterizaciones de CHNS/O de muestras medioambientales.
La globalización del mercado de alimentos exige un control de calidad más exacto de las características de los productos, con el fin de proteger el valor comercial para salvaguardar la salud del consumidor y la reputación de fabricante. Las normativas oficiales establecen el contenido de proteínas y los requisitos para el etiquetado que permiten a los consumidores comparar el precio y la calidad. Por esta razón, la técnica de análisis elemental orgánico, basada en el método de Dumas (combustión), está reconocida por las asociaciones internacionales como una alternativa al método Kjeldahl tradicional, para un análisis más preciso, compatible y automatizado.
En un proceso típico de producción de lubricantes, aceites, polímeros y plásticos, negro de carbón, etc. el contenido elemental se monitoriza y prueba periódicamente para el control de calidad. La cantidad del contenido de la muestra industrial suele ser un requisito para el cálculo de otros productos derivados, que pueden ser sustancias contaminantes o perjudiciales para el medio ambiente o los seres humanos. En este caso, la técnica de análisis elemental orgánico permite cumplir con el requisito de usar métodos internacionales para la reproducibilidad entre los demás requisitos estándar de los laboratorios modernos.
La caracterización química de los compuestos orgánicos desempeña un papel muy importante en todos los procesos de síntesis, separación, purificación y su identificación estructural tanto para investigación como para control de calidad en el sector farmacéutico. Una de las pruebas que se utilizan en el proceso de producción es la determinación de la composición elemental orgánica que se monitoriza periódicamente para la caracterización de materiales. El riguroso control de calidad comienza con los proveedores de las materias primas. Por lo tanto, la técnica de análisis elemental orgánico permite análisis rápidos y precisos con una excelente reproducibilidad.
Vídeo destacado
Amplíe su análisis de CHNS/O con más de 20 configuraciones en un único sistema gracias al analizador elemental Thermo Scientific FlashSmart (EA). Este logra facilitar los análisis en campos de aplicación desde la agronomía a las ciencias medioambientales, pasando por el sector farmacéutico y muchos más.
Guía para pedidos del analizador elemental FlashSmart
Recursos
Style Sheet for Global Design System