Tanto si se estudian nuevos materiales como si se intenta encontrar las causas fundamentales de los fallos, la caracterización altamente localizada de muestras cada vez más complejas con características cada vez más pequeñas es cada vez más importante. De hecho, a menudo se requiere una caracterización subsuperficial o tridimensional para comprender por completo las propiedades materiales de una muestra. Esto puede ser especialmente útil para materiales heterogéneos o para la detección y caracterización de inclusiones y precipitados. La instrumentación DualBeam (haz de iones enfocado, microscopía electrónica de barrido, FIB-SEM) permite la adquisición de conjuntos de datos 3D de alta calidad, a resolución de nanómetro, mediante cortes en secciones en serie (aplicación secuencial de adquisición de imágenes SEM y fresado FIB).
FIB de plasma (PFIB)
A menudo, en el caso de los grandes volúmenes, inaccesibles con los instrumentos convencionales de FIB de galio, son necesarios para obtener resultados representativos y estadísticamente relevantes debido a la información contextual adicional que proporciona una muestra grande. Los instrumentos de FIB de plasma, como el Thermo Scientific Helios G4 PFIB DualBeam y el Thermo Scientific Helios Hydra DualBeam, ofrecen un excelente rendimiento de alta corriente que permite conjuntos de datos 3D de gran volumen y alta calidad totalmente automatizados en una gran variedad de modalidades. Además, la tecnología de fuente de iones múltiples del Helios Hydra DualBeam le permite elegir la mejor fuente de iones para cada muestra y caso de uso en particular.
El corte en secciones en serie del FIB de plasma puede proporcionar información sobre el contraste de materiales (con adquisición de imágenes de retrodispersión de electrones), información de composición (con espectroscopía de energía dispersiva) e información microestructural y cristalográfica (con difracción de retrodispersión de electrones). Estos datos se pueden visualizar con el software Thermo Scientific Avizo, que ofrece una solución de flujo de trabajo única para la caracterización y el análisis 3D avanzados de mayor resolución a escala de nanómetros.
PFIB láser
El sistema PFIB láser Thermo Scientific Helios 5 va más allá de la FIB de plasma normal para realizar el corte en secciones transversal y la caracterización en 3D de volúmenes aún mayores, a escala milimétrica (con >una eliminación de material grueso 15.000 veces más rápida que la FIB de galio). También facilita el procesamiento de materiales que suelen ser difíciles para el fresado del haz de iones, como la carga y los materiales sensibles al haz, con un daño mínimo.
Zircally sample 3d EBSD reconstruction produced with the Helios DualBeam.
3D EBSD reconstruction of a zircalloy sample (250 x 250 x 220 μm³) produced with the Helios PFIB DualBeam, Auto Slice & View 4 Software, and Avizo Software.
Carcasa de filtro de aceite de automoción (un compuesto de fibra de vidrio/polímero) con imágenes en el Helios Hydra DualBeam y reconstruida en un volumen 3D en Avizo Software. El ancho del campo horizontal es de 350 µm.
Muestra de tejido incrustada en el Helios Hydra DualBeam y reconstruida en un volumen 3D en Amira Software, destacando la capacidad del Helios Hydra DualBeam para realizar una caracterización 3D de alta calidad de materiales orgánicos.
Carcasa de filtro de aceite de automoción (un compuesto de fibra de vidrio/polímero) con imágenes en el Helios Hydra DualBeam y reconstruida en un volumen 3D en Avizo Software. El ancho del campo horizontal es de 350 µm.
Muestra de tejido incrustada en el Helios Hydra DualBeam y reconstruida en un volumen 3D en Amira Software, destacando la capacidad del Helios Hydra DualBeam para realizar una caracterización 3D de alta calidad de materiales orgánicos.
Aplicaciones
Quality Control_Thumb_274x180_144DPI
Control de calidad
El control y garantía de calidad son esenciales en la industria moderna. Ofrecemos una gama de herramientas de EM y espectroscopía para el análisis multiescala y multimodal de defectos, lo que le permite tomar decisiones fiables e informadas para el control y la mejora de procesos.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
Investigación sobre materiales fundamentales
Se investigan nuevos materiales a escalas cada vez más pequeñas para lograr el máximo control de sus propiedades físicas y químicas. La microscopía electrónica proporciona a los investigadores información clave sobre una amplia variedad de características materiales a escala nanométrica.
Muestras
Investigación de baterías
El desarrollo de baterías se realiza mediante análisis multiescala con microCT, SEM y TEM, espectroscopía Raman, XPS y visualización y análisis 3D digital. Aprenda cómo este enfoque proporciona la información estructural y química necesaria para crear mejores baterías.
Más información ›
Investigación sobre polímeros
La microestructura polimérica determina las características y el rendimiento del material a granel. La microscopía electrónica permite un análisis exhaustivo en microescala de la morfología y composición de los polímeros para aplicaciones de control de calidad e I+D.
Más información ›
Investigación sobre metales
La producción eficaz de metales requiere un control preciso de las inclusiones y precipitados. Nuestras herramientas automatizadas pueden realizar varias tareas cruciales para el análisis de metales, incluyendo el recuento de nanopartículas, el análisis químico EDS y la preparación de muestras de TEM.
Más información ›
Gas y petróleo
A medida que la demanda de petróleo y gas continúa, existe la necesidad constante de una extracción eficiente y eficaz de hidrocarburos. Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia gama de soluciones de microscopía y espectroscopía para una gran variedad de aplicaciones de la ciencia del petróleo.
Más información ›
Fibras y filtros
El diámetro, la morfología y la densidad de las fibras sintéticas son parámetros clave que determinan la vida útil y la funcionalidad de un filtro. La microscopía electrónica de barrido (SEM) es la técnica ideal para investigar rápida y fácilmente estas características.
Más información ›
Investigación geológica
Las ciencias geológicas están basadas en la observación uniforme y precisa de múltiples escalas de características dentro de las muestras de roca. SEM-EDS, combinado con software de automatización, permite el análisis directo a gran escala de la composición de la textura y los minerales para la investigación de la petrología y la mineralogía.
Más información ›
Productos
Hoja de estilo para tarjetas originales instrumentos
Sistema Helios 5 Laser PFIB
  • Secciones cruzadas rápidas a escala milimétrica
  • Subsuperficie profunda relevante estadísticamente y análisis de datos 3D
  • Comparte todas las capacidades de la plataforma Helios 5 PFIB
Helios Hydra DualBeam
  • 4 especies de iones rápidos conmutables (Xe, Ar, O, N) para el procesamiento optimizado de PFIB de la gama más amplia de materiales
  • Preparación de muestras de TEM sin GA
  • Adquisición de imágenes SEM de alta resolución
Helios 5 DualBeam
  • Preparación de muestras de TEM ultrafina, de alta calidad y completamente automatizada
  • Subsuperficie de alto rendimiento, alta resolución y caracterización en 3D
  • Capacidades de rápida creación de prototipos a nanoescala
Helios 5 PFIB DualBeam
  • Preparación de muestras STEM y TEM sin galio
  • Subsuperficie multimodal e información 3D
  • Columna FIB con plasma xenón de 2,5 μA de última generación
Scios 2 DualBeam
  • Soporte completo de muestras magnéticas y no conductoras
  • Subsuperficie de alto rendimiento y caracterización en 3D
  • Facilidad de uso y capacidades de automatización avanzadas
Software Avizo
  • Compatibilidad con varios datos/varias vistas, multicanal, series temporales, datos de gran tamaño
  • Registro automático avanzado multimodo 2D/3D
  • Algoritmos de reducción de artefactos
Software Maps
  • Adquiera imágenes de alta resolución en grandes áreas
  • Encuentre fácilmente áreas de interés
  • Automatice el proceso de adquisición de imágenes
  • Correlacione datos de diferentes fuentes
Reconstrucción en 3D
  • Interfaz de usuario intuitiva, uso máximo
  • Interfaz de usuario totalmente automatizada e intuitiva
  • Basada en la tecnología 'shape from shading' (forma a través de sombreados), sin inclinación de etapas necesaria
μHeater
  • Solución de calentamiento ultrarrápido para adquisición de imágenes de alta resolución in situ
  • Totalmente integrada
  • Temperaturas de hasta 1200 °C
Software Auto Slice and View 4.0
  • Cortes en secciones en serie automatizadas para DualBeam
  • Adquisición de datos multimodales (SEM, EDS, EBSD)
  • Capacidades de edición sobre la marcha
  • Ubicación del corte en los bordes
Style Sheet for Media Gallery Tabs
Contacto
Style Sheet for Support and Service footer
Style Sheet for Fonts
Style Sheet for Cards
Servicios de microscopía electrónica para
la ciencia de materiales
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, le proporcionamos acceso a una red de expertos de primer nivel en servicios de campo, asistencia técnica y piezas de repuesto certificadas.