Thermo Scientific Orion3 정전기 방전 검사기는 ESD의 잠재적 파괴력을 검사하도록 설계되어 본격적인 생산에 앞서 보호 구조를 식별하고 강화할 수 있습니다. 집적 회로 생산의 비용이 극단적으로 높고, 고객들은 구성 요소를 정확한 때에 배송하라고 요구하는 상황에서 Orion3는 시간, 재료, 기회 상실(시장 진출 시간)의 측면에서 크게 비용을 절감할 수 있습니다. 고분해능 듀얼 카메라를 사용하면 검사 설정 루틴 중에 쉽고 빠르게 방전 핀을 정렬할 수 있습니다. X축과 Y축이 동시에 표시됩니다. 검사 중에 핀 정렬을 모니터링하기 위해 카메라를 계속 사용할 수 있습니다. 진공 유지 기능으로 장치 유형 및 크기에 관계없이 장치를 검사할 수 있습니다.
Orion3는 모든 일반 산업 표준에 부합하는 FICDM(Field induced or air discharge) 검사를 수행할 수 있습니다. 이벤트 검출기는 장치와 시스템 방전 핀 간의 올바른 정렬 및 접촉을 보장하여 각 방전이 예상대로 발생하도록 합니다. 시험 완료 시 이벤트가 기록 및 보고되어 핀 방전을 확인하고, 재검사가 필요한 비-스트레스 핀(non-stressed pin)을 표시합니다. 당사의 LI-CCDM 접점 검사 방법을 사용하여 검사를 수행할 수도 있습니다. 이 방법은 제어된 임피던스 환경에서 기기를 하전 및 방전하며, 공기 방전법을 사용했을 때 관찰되는 검사 문제를 해소하였습니다.
주요 특징
일반 검사 표준을 모두 지원
JS-002, JEDEC, ESDA, AEC, LI-CCDM 방법.
인체공학적 작업 프로세스
벤치 높이의 검사 영역에서 인체공학적 작업 프로세스를 진행할 수 있습니다.
고분해능 듀얼 카메라
고분해능 듀얼 카메라를 통해 검사 계획 설정 중에 방전 핀을 쉽게 정렬할 수 있습니다.
습기 수준 제어
검사 영역 내의 환경 모니터를 통해 사용자가 공급하는 건조 공기 또는 질소로 해당 영역을 채워 검사 중 습도 수준을 제어할 수 있습니다.
이벤트 검출기
이벤트 검출기는 ESD 방전을 확인하고 핀이 응력을 받지 않은 경우 보고합니다.
자동 파형 캡처
보정 또는 장치 검사를 위한 자동 파형 캡처 캡처된 각 파형에 대해 Ipeak 및 최대/최소값을 저장합니다.
조절 가능한 고정장치
검사 대상 장치(DUT)가 내부 진공 펌프에 의해 고정되어 있고, 조절 가능한 고정장치를 통해 정렬 상태가 보증됩니다.
Thermo Scientific Scimitar 소프트웨어 플랫폼
Thermo Scientific Scimitar 소프트웨어 플랫폼을 사용한 직관적인 검사 설정 및 검사 실행
통합 패키지 개요 편집기
통합 패키지 개요 편집기를 사용하면 오프 그리드를 포함한 모든 장치를 생성할 수 있습니다.
여러 장치 정의 형식
장치 정의는 레거시 응용분야, 기타 Scimitar 응용분야, 텍스트 기반(x, y) 형식에서 가져올 수 있습니다.
사양
재품 표 사항에 대한 스타일시트
전기 요구사항
  • 120 또는 240VAC, 15A 50/60Hz
검사 전압 범위
  • ±25~±2000V(±1V 단위)
전압
  • 120 또는 240 VAC, 15A
설명
  • 정전기 방전 검사기, 충전 장치 모델
습도 범위
  • 30~60% 비응축(권장 검사 챔버 범위는 20% 미만임)
항목 설명
  • 검사기, 충전 장치 모델
모션 시스템
  • X, Y축 - 최소 스텝 크기 0.001, 0.00025인치.의 정확도(X, Y축 - 최소 스텝 크기 25.4µm, 6µm의 정확도); Z축 - 1.5까지 수직 이동, 0.00025인치.의 정확도(Z축 - 38.1mm까지 수직 이동, 6µm의 정확도)
사양
  • 고객 공급 진공: ≥ 16인치 Hg
세부 사항
  • 건조 공기 / 질소: 0.25scfm @ 60psi max
온도 범위
  • 작동 온도: +15°~+30°C(+59°~+86°F), 비작동 온도: +4°~+60°C(+40°~+140°F)
헤르츠
  • 50/60Hz
제품 사이즈
  • 각각
미국식
미터법
검사 영역
  • 4 x 4인치
  • 10.16 x 10.16cm
크기
  • 26D x 23W x 48H 인치
  • 66D x 59W x 122H cm
깊이 
  • 26인치
  • 66 cm
높이
  • 48인치
  • 122 cm
폭
  • 23인치
  • 59 cm
중량
  • 300lb
  • 112 kg
응용분야
esd_thumb_274x180_144dpi
ESD 반도체 적격성 검사
정전기 방출(ESD)에 민감한 소자를 식별하려면 모든 ESD 관리 계획이 필요합니다. 당사는 기기 적격성 요건을 충족할 수 있도록 완벽한 테스트 시스템 제품군을 제공합니다.
Style Sheet for Komodo Tabs
기술
ESD 규정 준수성 검사
정전기 방출(ESD)은 반도체와 집적 회로의 작은 특성 및 구조를 손상시킬 수 있습니다. 당사에서는 기기가 표적 ESD 규정 준수 표준을 준수하는지 검증하는 종합적인 검사 장비 세트를 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
ESD 규정 준수성 검사
정전기 방출(ESD)은 반도체와 집적 회로의 작은 특성 및 구조를 손상시킬 수 있습니다. 당사에서는 기기가 표적 ESD 규정 준수 표준을 준수하는지 검증하는 종합적인 검사 장비 세트를 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
문의하기
전자 현미경 서비스
반도체
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.
자세히 알아보기 ›