あらゆるタイプの材料にわたる画像の可視化と分析のための高度なソフトウエア
Thermo Scientific Avizoソフトウエアは、さまざまな材料タイプおよび複数のイメージング技術における画像ベースの解析から包括的な知見を提供します。 Avizoソフトウエアは、強力な分析ワークフローとディープラーニング機能を組み合わせており、高度な研究調査と日常的な工業検査の両方をサポートしています。 このソフトウエアは、画像データの特徴を正確に定量化されたパラメーターに変換し、材料科学の応用に実用的な情報を提供します。
複合材料およびポリマー
Avizoソフトウエアは、複合材料の研究者が高度な画像データ解析により材料性能を向上できるよう支援します。このソフトウエアは、複合材料研究に不可欠な亀裂、繊維、ポリマー樹脂、剥離、およびさまざまな材料相などの重要な特徴を正確に特定します。
高速イメージングのノイズを効果的に除去し、化学的に類似した物質を分離するディープラーニング機能を使用して、複雑な分離の課題を解決します。分離後、ソフトウエアはセグメント化された材料を測定することで、欠陥、介在物、破損を検出し、包括的なバルク特性評価を実行します。 
さらに、Avizoソフトウエアはデジタルボリューム相関(DVC)機能を搭載しており、圧縮などの物理的応力状態下で材料の体積変位とひずみを正確に測定します。
金属および合金
Avizoソフトウエアは、積層造形、鋳型検査、結晶粒構造特性評価のための金属および合金の分析に特化しています。その柔軟なデータアーキテクチャは、さまざまなイメージング技術を補完するケミカルマッピングのためのマルチモダリティおよび3D分光法データをサポートします。
このソフトウエアのディープラーニングツールは、かすかな粒界や微細な気孔といった検出が困難な特徴の検知に優れています。ルーチンワークフローを自動化することで、部品検査、溶接分析、腐食研究を迅速化できます。
Avizoソフトウエアにはデジタルボリューム相関(DVC)機能も搭載されており、圧縮や熱膨張などの物理的応力がかかる材料の体積変位やひずみを正確に測定できます。
バッテリー
Avizoソフトウエアは包括的なバッテリー解析のための柔軟な環境を提供し、セルとそのコンポーネント、正極粒子、負極材料、ポリマーセパレーターの詳細な研究を可能にします。このソフトウエアは、画像データを高いスループットと再現性で処理する適応型のレシピにより、ルーチン分析を自動化します。 
FIB-SEMおよびCTスキャンから得られたマルチモダリティデータの高度な処理は、バッテリーのマルチスケール挙動を分析するのに特に有用です。バッテリーの膨張、粒子の亀裂、リチウム化プロセス、インターフェース特性に対するAvizoソフトウエアの正確な測定機能は、費用対効果が高く、安全性と信頼性の高いバッテリー開発に直接貢献します。
地質学
Avizoソフトウエアは、デジタル岩石分析者に、流体フロー分析、岩石タイピング、リザーバー評価、粒径分析、間隙特性評価用の包括的なマルチスケールプラットフォームを提供します。完全に自動化された材料分離機能により、再現性と信頼性に優れた多孔性分析、岩相特性評価、組成分析が可能になります。このソフトウエアにより、コア全体とウェルログの相関を取得でき、全体的なリザーバー評価が可能になります。
Avizoソフトウエアの高度な細孔セグメンテーション技術は、高度な細孔ネットワークモデリングと層流シミュレーションをサポートし、より持続可能な石油およびガス生産や炭素貯蔵アプリケーションのためのリザーバー性能に関する重要な知見を提供します。
触媒
Avizoソフトウエアは、複数のソースからの画像データを統合して、高度な触媒材料のマルチモーダル特性評価を可能にします。そのパワフルなディープラーニングモデルは、境界が不明瞭な粒子や化学組成が類似した粒子を高分解能で区別する優れた性能を備えています。
このソフトウエアは、多孔質ネットワークの調査と特性評価、表面積の正確な測定、焼結効果の定量を行うための包括的な
ツールを提供します。
活性成分粒子は、形状、方向、表面や他の粒子との近接性に基づいて正確に分析できます。Avizoソフトウエアは、3D分光法画像を活用して化学相間の分離を向上させ、効率的かつ効果的な触媒の開発を促進します。
工業生産
工業検査用Avizoソフトウエアは、画像データから定量レポートを生成することで、内部形状やアクセスが困難な機能の測定を可能にします。
このソフトウエアは、設計上のCADサーフェスと実際のスキャンデータを比較して、自動車および航空宇宙部品の公差を検証します。また、鋳造アルミニウム部品や積層造形部品における気孔を正確に特定・測定し、その体積、局所的な集中度、および表面からの距離を分析します。本ソフトウエアの高度な
ディープラーニングツールは、ノイズが多く、高速で取得されたCTスキャンを効果的に処理し、インライン3D部品のQA/QC用途に対応します。
Avizo Softwareは、自動化を通じて複雑な工業計測業務を効率化し、部品の包括的な検査と品質管理を実現する、製造業に特化したソリューションです。
食品と農業
Avizoソフトウエアは、アイスクリームの多孔性測定、異物検出、汚染認識、包装安全性検査などの自動検査機能により、大量生産された食品の非破壊検査を可能にします。
本ソフトウエアは、レシピベースとディープラーニングベースのワークフローを利用して、インラインQA/QCプロセスで反復タスクを効率的に処理します。Avizoソフトウエアの柔軟なツールセットは、根の成長や種子の発芽に対する肥料の影響を分析するなどの、農業研究用途をサポートします。その包括的な2Dおよび時系列分析機能は、肉の調理、ビールの発酵、食品の腐敗などのX線写真を処理して、時間的変化を追跡し、食品安全対策を強化できます。
古生物学および人類学
Avizoソフトウエアは、手動、自動、ディープラーニングによるセグメンテーション技術を使用して、周囲のマトリックスから骨や化石をデジタル的に発掘することができます。その強力な3D可視化機能で、古生物学研究のためのインパクトのある出版用の図や動画を作成できます。
頭蓋骨または筋肉をセグメンテーションすると、Avizoソフトウエアは、3Dプリンティング、幾何形態測定解析、他の専用ソフトウエアへのエクスポートに適した高品質な表面モデルを生成します。このプラットフォームは、骨の有限要素モデリング用に高精度な四面体メッシュを生成し、研究者が絶滅種および現存種の耐荷重能力、歯の摩耗パターン、そして複雑な多体動力学をシミュレーションすることを可能にします。
Avizoソフトウエアのリソースと学習
厳選されたeBook、パンフレット、ケーススタディ、
動画、Webセミナーをご覧いただき、ラーニングアカデミーをご利用ください。
Avizoソフトウエアのサービスとサポート
Avizoソフトウエアの可能性を最大限に引き出すためのサポート、アップデート、カスタム開発、コンサルティングをご利用いただけます。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.