Search
전자 현미경을 사용해 식량 생산의 개선, 건강 유지에 대한 이해 또는 문제가 발생했을 때 도움을 주는 새로운 치료제 개발 등 모든 곳에서 돌파구를 찾을 수 있습니다. Thermo Scientific Talos 12 투과 전자 현미경(TEM)은 120 kV 기기의 다음 단계로 고객의 요구에 맞도록 설계되었습니다.
사용자 친화적인 Talos 12 TEM은 다양한 과학적 영상 검사 및 실험 요구에 부합하는 탁월한 성능을 제공합니다. 이 장비는 견고한 인클로저와 함께 감소된 설치 공간을 특징으로 하며, 접근성을 향상시키는 시스템으로 더 많은 연구자와 실험실에 신뢰할 수 있는 성능과 자동화를 제공합니다.
이 장비는 세포와 조직의 일상적인 TEM 영상을 위한 종래의 시스템으로, 다양한 주사 투과 전자 현미경(scanning transmission electron microscopy, STEM) 및 에너지 분산 X-선 분광법(energy-dispersive X-ray spectroscopy, EDS) 검출기를 이용한 샘플 특성 분석을 위한 첨단 시스템으로, 또는 심지어 초급 극저온 전자 현미경(cryo-EM) 플랫폼으로도 구성할 수 있습니다. 모듈식 설계를 통해 연구 실험실과 핵심 시설 모두의 다양한 요구를 충족할 수 있습니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.