Search
Raman 분광법은 빛과 분자 진동의 상호 작용을 이용해 물질을 식별하고 분자 구조를 특성 분석하며 형태를 평가하고 동적 프로세스를 모니터링하는 데 사용되는 스펙트럼을 생성합니다. Raman 현미경은 작은 시료 영역에 Raman 분석을 적용하여 성분과 구조적 차이를 시각화하고 맵핑할 수 있습니다.
Thermo Scientific Raman 기기는 다양한 배터리 응용 분야에서 매우 중요한 도구입니다. Raman 기술은 빠르고 비파괴적이며 최소한의 시료 전처리만 필요하고 in situ 또는 ex situ에서 사용할 수 있습니다.
Raman과 마찬가지로 푸리에 변환 적외선(FTIR) 분광법은 시료에 대한 분자 정보를 제공합니다. 이 정보는 Raman과 본질적으로 상호 보완적입니다. Thermo Fisher Scientific은 배터리 연구, 개발 및 생산에 사용되는 다양한 Thermo Scientific Nicolet FTIR 분광분석기를 제공합니다. FTIR은 소형, 복합분석, 처리량 및 정밀도의 이점을 통해 많은 실험실에서 화합물 식별을 위한 최고의 기술이 되었습니다.
Raman 현미경법은 주로 새로운 배터리 물질 및 구성 요소의 특성 분석, 충전 및 방전 주기 동안 발생하는 변화, 배터리 구성 요소의 불량 분석을 위한 배터리 연구 및 개발에 사용됩니다. Raman 분광법은 양극, 음극, 전해질을 포함한 배터리의 다양한 성분을 분석하는 데 사용됩니다. 배터리의 양극(예: LiMnO4) 및 음극(흑연) 물질은 시간이 지남에 따라 열화되며, Raman 분광법은 이러한 성분의 분자 구조를 분석하여 열화 속도를 파악하는 데 사용됩니다. 이를 통해 성능 저하 프로세스를 늦추는 방법을 더 자세히 연구하고 이해하는 데 도움이 됩니다.
Raman 분광법은 고분자 물질 뿐만 아니라 배터리 성능과 직접적인 상관 관계를 가진 용액 내 전해질 이온의 연관성 정도 또한 평가할 수 있습니다. 또한 이 방법은 고분자 매트릭스에 대한 통찰력을 제공하고 성능에도 영향을 미칠 수 있는 첨가제가 결정도에 어떤 영향을 주는 지에 대한 정보를 제공합니다.
배터리 물질 연구에서 FTIR은 리튬 종을 식별하고 시료의 화학적 결합, 작용기 및 화학 반응 중 변화에 대한 매우 정밀한 정보를 제공하는 데 사용할 수 있습니다. 이를 통해 FTIR은 반응 모니터링과 완제품 품질 보증 모두를 위한 강력한 기술이 되었습니다.
Thermo Scientific Raman 및 FTIR 기기는 in situ 및 ex situ분석 모두에 사용할 수 있습니다. in situ라는 용어는 작동 조건 하의 조립된 셀에서 배터리 구성 요소를 연구하는 실험을 설명하는 데 사용됩니다. 예를 들어, in situ 분석을 통해 충전 및 방전 주기 동안 발생하는 화학 반응을 확인할 수 있습니다.
in situ 분석은 일반적으로 새로운 배터리 물질을 연구하고 개발하는 데 사용됩니다. 조성을 설계하고 후보 배터리를 시범적으로 생산한 후 연구자들은 불량 모드와 성능의 차이에 관심을 가지게 됩니다. 예를 들어, 하나의 프로덕션 실행이 다른 프로덕션 실행보다 나은 이유는 무엇입니까? 한 개의 배터리에서 결함이 발견되었지만 동일한 배치의 다른 배터리는 정상적으로 작동하는 이유는 무엇입니까?
이러한 질문에 답하기 위해 연구자들은 배터리 셀을 조심스럽게 분해하여 개별 구성 요소를 검사합니다. 이것을 ex situ 분석이라고 하는데 구성 요소가 작동 중인 배터리 셀에서 제거되기 때문입니다. 배터리 구성 요소를 습기와 산화로부터 보호하기 위해 아르곤 충전 글러브 박스와 같은 비활성 환경에서 분해 및 분석을 수행해야 합니다. 예를 들어, 음극-분리막-양극의 샌드위치는 조심스럽게 분리하고 헹궈서 과도한 전해질을 제거해야 합니다.
Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR 기기 등의 소형 분석기를 글러브 박스 내부에 설치하여 시료를 분석할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 외부 기기 분석을 위해 시료를 글러브 박스에서 제거하여 밀봉된 트랜스퍼 셀(Thermo Fisher Scientific에서 이용 가능)로 옮겨야 합니다.
다른 리튬 이온 배터리 검사 기술과 달리 Raman 분광법은 시료 준비없이 또는 최소한의 시료 준비로 몇 초 이내에 배터리 물질을 식별할 수 있습니다. Thermo Scientific Raman 기기 및 소프트웨어를 통해, 과학 전문 지식이 부족한 사용자를 포함하여 모든 수준의 사용자가 이러한 도구를 사용할 수 있습니다.
Raman 분광법은 리튬 이온 배터리에 사용되는 양극, 음극, 전해질을 위한 원료 물질의 화학적 특성을 식별하는 데 사용됩니다. 또한 완제품 배터리의 최고 성능에 요구되는 물질의 특정한 조성이 포함되었는지 확인하는 데에도 사용됩니다.
배터리 등급 리튬 하이드록사이드 배치(batch)의 Raman 스펙트럼
오염물질을 체크하기 위해 Thermo Scientific DXR3 SmartRaman 분광분석기를 사용하여 네 개 배치의 배터리 등급 리튬 하이드록사이드 염을 분석하였습니다. 적색 Raman 스펙트럼(하단)은 오염물질을 나타내지 않으며, 자색, 녹색 및 청색 스펙트럼은 모두 탄산염 오염물질의 존재(200 cm-1 아래 영역)를 나타냅니다.
리튬 이온 배터리 연구의 중점 분야 중 하나는 시간이 지나면서 성능이 떨어지는 이유를 이해하는 것입니다. 연구에 따르면 전극 표면에 형성된 solid electrolyte interphase(SEI) 층이 성능에 있어 매우 중요합니다. SEI 층은 최초 몇 번의 충전/방전 주기 동안 유기 및 무기 화합물을 축적하여 형성되는 것으로 전극이 더 이상 분해되지 않도록 안정화하고 가역적 용량을 촉진합니다. SEI 층은 복잡하기 때문에 많은 분석 기법이 그 형성과 작용을 이해하는 데 사용될 수 있습니다.
이 그림은 아르곤 충전 글러브 박스 내에서 사용된 배터리에서 추출한 음극 단면의 현미경 사진을 보여주는 것으로 중앙에 구리 집전체가 있고 양쪽 표면에 음극 물질이 코팅되어 있습니다. 중첩된 그림은 Thermo Scientific DXR3xi Raman 이미징 현미경 상에서 생성된 컬러 코드된 Raman 이미지이며 삽입된 Raman 스펙트럼의 스펙트럼 차이로부터 얻은 것입니다. Raman 이미지는 구리 집전체의 한쪽 면에 있는 코팅이 카본 블랙(적색으로 표시)으로 이루어진 반면 다른 면은 활성 흑연 상(청색으로 표시)으로 밀도가 훨씬 더 높음을 명확하게 보여줍니다.
이 예에서는 기존의 단일 지점 측정에 비해 Raman 이미징의 장점을 보여줍니다. 두 코팅의 주요 차이점이 측정 지점에 의존하는 단일 지점 측정에서는 쉽게 누락될 수 있습니다.
음극 SEI에 대한 Ex situ Raman 분석. 현미경 사진은 리튬 이온 배터리 음극의 단면을 보여줍니다. Raman 이미지는 한 쪽의 카본 블랙(적색)과 다른 쪽 활성 흑연 상(청색)을 대조하여 구리 집전체 각 면의 코팅이 명확하게 다르다는 것을 나타냅니다. 컬러는 다변량 곡선 해상도(multivariate curve resolution, MCR)에 의해 할당되었습니다. 삽입된 것은 Raman 스펙트럼을 나타내며, Raman 이미지로 영역에 대해 컬러 코드되었습니다. 시료는 DXR3xi Raman 현미경의 이전 모델에서 분석하기 위해 아르곤 충전 글러브 박스 안에서 추출되었고 Thermo Scientific 트랜스퍼 셀에서 밀봉되었습니다.
FTIR 분광법은 여러 응용 분야에서 물질 특성 분석에 널리 사용됩니다. 그러나, 배터리에 사용되는 리튬 및 기타 염류는 매우 반응성이 높기 때문에 아르곤 충전 글러브 박스와 같은 비활성 환경에서 분석해야 합니다.
소형이면서 높은 감도를 가진 Nicolet Summit X FTIR 분광분석기를 사용하면 원격 제어를 사용하여 아르곤 퍼지된 글러브 박스 내에서 감쇠전반사(attenuated total reflection, ATR) 스펙트럼을 측정할 수 있습니다. 직관적인 Thermo Scientific OMNIC Paradigm 소프트웨어(포함)는 시료 분해에 따른 스펙트럼을 얻는 데 사용하거나 좋은 시료와 실패한 시료의 스펙트럼을 비교하는 데 사용할 수 있습니다.
이 그림은 밤새 30분 간격으로 분석된 리튬 헥사플루오로인산염 스펙트럼의 타임 시리즈를 보여주는 것으로 시간에 따른 열화를 차트로 보여줍니다. FTIR 분석은 또한 특정 리튬염과 그 구조를 확인하고, 오염을 검출하고, 다양한 환경에서 반응 속도를 연구하는 데 사용할 수 있습니다.
시간 경과에 따른 리튬 염의 분해를 보여주는 FTIR 시간 연구. 몇 년 된 리튬 헥사플루오로인산염 시료를 아르곤 충전된 글러브 박스 내에서 감쇠전반사(ATR) 액세서리를 이용하여 Nicolet Summit X FTIR 분광분석기의 이전 모델에서 분석하였습니다. 30분 간격으로 밤새 획득된 일련의 스펙트럼에서 820 cm-1(헥사플루오로인산염에 해당)에 가까운 어깨 부분이 감소되었으므로 시간이 지남에 따라 시료가 더 분해됨을 암시합니다.
| Challenge | Technologies | Solution | Resources |
| 한 영역에서 변동성을 놓치지 않고 배터리 구성 요소를 ex situ 프로파일링합니다. | Raman | Raman 현미경은 구성 요소 영역 또는 단면의 측정을 통합할 수 있습니다. | App note: 리튬 이온 배터리의 ex situ Raman 분석 |
| 음극과 양극의 상 식별 및 구조 측정 | Raman | Raman 현미경은 서로 다른 성능 특성을 가진 동일한 물질의 여러 위상의 공간 분포를 시각적으로 보여줄 수 있습니다. | App note: 리튬 이온 배터리 Raman 분석 – 1부: 양극 |
| App note: 리튬 이온 배터리 Raman 분석 – 2부: 음극 | |||
| 충전 및 방전 주기에 걸쳐 음극 조성을 추적하고 맵핑합니다. | Raman | Raman 현미경은 충전/방전 주기 동안 전극 표면의 변화를 원위치(in situ) 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. | App note: 리튬 이온 배터리의 원위치(in situ) Raman 분석 |
| 음극 구성 요소 및 하이브리드 물질에서 특정 탄소 동소체의 존재를 확인합니다. | Raman | Raman 분광법은 하이브리드 물질 내 탄소 등, 탄소 동소체 분석에 특히 적합합니다. | App note: 리튬 이온 배터리 Raman 분석 – 2부: 음극 |
| 고체 폴리머 전해질(SPE)에서 이온 종의 연관성 및 성분 분포 이해 | Raman | Raman 현미경은 SPE 내 성분의 공간 분포를 시각화하고 이온적 연관성을 나타내는 데 사용할 수 있습니다. | App note: 리튬 이온 배터리 Raman 분석 – 3부: 전해질 |
| 리튬, 금속 산화물 및 리튬 화합물의 빠른 특성 분석 | Raman | Thermo Scientific Raman 기기는 적은 양의 시료로 화합물을 빠르게 분석할 수 있습니다. | Blog post: 리튬 이온 배터리 제조 시 Raman 분광법 사용 |
| 탄소 동소체 구분, 음극 물질 구조 파악, 사용 중 변화 추적 | Raman | Raman 분광법은 다양한 탄소 동소체를 구별하고 이러한 물질의 구조적 품질을 평가하는 데 특히 유용합니다. | |
| 음극 SEI 층의 열화(degradation) 맵 | Raman | Raman 현미경은 셀 사용 후 전극 물질 및 성분 분포의 변화를 시각화 하는 데 사용할 수 있습니다. | App note: 리튬 이온 배터리의 ex situ Raman 분석 |
| 리튬 및 기타 반응성이 높은 염의 특성 분석 | FTIR | 소형의 Thermo Scientific FTIR 기기는 아르곤 퍼지된 글러브 박스 내에서 원격 조정을 사용하여 시료 스펙트럼을 측정할 수 있습니다. | App note: 불활성 대기에서 리튬 염의 FTIR 특성 분석 |
| 화재, 단락 또는 기타 위험한 조건에서 방출되는 배터리 가스 방출 또는 화학 물질을 모니터링합니다. | FTIR | 가열 밸브 서랍이 있는 Thermo Scientific Antaris IGS 시스템은 차량 충돌과 같은 과중한 조건에서 HF 및 기타 플루오르화 가스의 방출을 정량할 수 있습니다. | Tech note: 연기 독성 측정을 위한 기체상 FTIR |
Abbreviations: FTIR = Fourier transform infrared spectroscopy; SEI = solid electrolyte interface; SPE = Solid polymer electrolytes.
Brochures
Application notes
Case studies
Journal articles
Blog posts
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.