Search
보정, 면역검사, 유세포분석, 입자 분석에 Thermo Scientific™ 비드(bead) 솔루션을 활용해 보십시오. 전세계의 선도적인 임상 연구 실험실, 제약 회사, 대학, 연구 기관을 위한 Thermo Fisher의 노력은 우수한 정확성, 일관된 로트 간(lot-to-lot) 재현성, 높은 균일성, 장기적인 안정성을 제공하는 설계 및 제조에 대한 탁월한 전문지식에 기반을 두고 있습니다.
측방 흐름(lateral flow), 슬라이드 응집작용 테스트, 혼탁도 분석법 개발, 입자 특성화, 세포 분류 및 계수, 식품/농업, 산업 등 어떠한 분야든지 Thermo Fisher의 Particle Technology 직원에게 연락하여 조직에 필요한 사항에 대해 논의해 보십시오.
Thermo Scientific™ Color-Rich™ 염색 입자로 높은 품질과 감도의 POC(Point of Care) 진단 검사를 개발해 보십시오. 내부 염색 방법은 뛰어난 색 포화를 제공하고, 수성 매질에서 염료 침출을 방지하고, 공유 결합을 위하여 표면은 염료 없이 남겨두어 최대의 면역학적 반응을 가능하게 합니다.
Thermo Scientific™ 계수 관리 입자로 입자 계수기의 결과를 검증하여 계수기가 최대의 정확성으로 입자 물질을 측정하고 있는지 확인하십시오. 이러한 검증은 공기, 표면, 액체 오염이 우려되어 지속적인 모니터링이 필요한 모든 환경에 필수적입니다.
유동 및 광학적 안정성 확보를 위한 보정, 조정, 계수, 기기 가동준비에 Thermo Scientific™ 유세포 분석 비드를 사용하여 최적의 유세포분석기 성능을 보장하십시오. 하나의 시료에서 최대 24개의 서로 다른 분석물질을 동시 검출하고 정량화하는 데 사용되는 검사를 개발하는 데에도 활용할 수 있습니다.
Thermo Scientific™ Fluoro-Max™ 형광 입자로 높은 감도와 정확성을 가진 측방 흐름(lateral flow) 검사법을 개발해 보십시오. 이 비드는 다양한 크기와 색상으로 제공되며, 내부 염색을 통해 최대의 색 휘도, 가시성, 색 포화를 보장하고, 최적의 안정성을 위해 침출을 방지하고, 결합반응을 위해 무염료 표면을 제공합니다.
현실적으로 발생하는 분석 문제를 해결하기 위해 입자 선별 기기를 사용할 때 Thermo Scientific™ NIST 추적가능 크기 표준 입자를 객관적인 기준으로 활용하여 성능을 보정하고 검사하십시오.
Thermo Scientific™ 비드(bead)로 특수한 연구 및 산업 분야에서 정밀한 성능과 정확한 성능을 얻으십시오. 검사를 최적화하고, 다양한 크기의 입자 물질을 분석하고, 연기 검출기와 여과 장치를 검사하는 데 사용할 수 있습니다.