La chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) est une technique de chimie analytique utilisée pour séparer les composés d’un mélange chimique. Ces séparations utilisent l’écoulement sous pression d’une phase mobile liquide à travers une colonne remplie d’une phase stationnaire.
Un instrument HPLC comprend généralement quatre composants matériels principaux : une pompe, un échantillonneur automatique, un compartiment de colonne et un détecteur. De nombreux facteurs, dont la composition de la phase mobile, la composition chimique de la phase stationnaire et la température, influencent les séparations par HPLC. Une séparation réussie ne se produit que si les analytes présentent des affinités différentes pour la phase stationnaire. Le choix de la phase stationnaire appropriée pour vos composés est donc une étape capitale.
Les applications de la HPLC englobent un large éventail de domaines. Il est notamment possible de tester la qualité des produits que vous utilisez quotidiennement. Qu’il s’agisse de l’analyse des impuretés en médecine, de la caractérisation de la qualité des ingrédients dans les denrées alimentaires et les boissons ou de la surveillance des niveaux de polluants dans l’eau et le sol, la HPLC contribue à la sécurité des consommateurs.
Cette vidéo sur tableau blanc présente un bref historique de la chromatographie et explique les principes fondamentaux de la HPLC et de l’UHPLC. Elle décrit également les composants essentiels, ou modules, d’un système de chromatographie.
Vous avez des questions sur le fonctionnement des instruments HPLC ? Comment développer ou transférer une méthode HPLC ? Ou sur les applications typiques de la HPLC ? Découvrez de manière approfondie chacun de ces sujets.
Foire aux questions
La chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) est une technique de chimie analytique utilisée pour séparer, identifier et quantifier des composés dans un mélange liquide.
Les colonnes UHPLC contiennent des particules de moins de 2 µm ou moins, tandis que les colonnes HPLC contiennent des particules de 3 à 5 µm. Les séparations UHPLC permettent une plus grande résolution des pics, une meilleure sensibilité des analytes, des temps d’analyse plus courts et une moindre consommation de solvants. Les instruments UHPLC nécessitent également une pression de fonctionnement et des performances beaucoup plus élevées que les systèmes HPLC.
* Champ obligatoire
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes