Search
Unsere Technologien unterstützen jeden Schritt der Batterieentwicklung, von der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung über die Qualitätssicherung in der Produktionslinie bis zur Materialrückgewinnung beim Batterierecycling und der Entwicklung von Batterien der nächsten Generation. Mit unserem umfassenden Portfolio an Analysegeräten, Software und zugehörigen Hilfsmitteln und Technologien, einschließlich optischer Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES), Hochdruck-Ionenchromatographie (HPIC) und Gaschromatographie-Massenspektrometrie-Systemen, können Sie Ihren Fortschritt vorantreiben.
Mit unseren analytischen Lösungen wird Ihr Labor produktiver und Sie erhalten zusätzliche Erkenntnisse, um die Sicherheit und Langlebigkeit zu verbessern, die Ladezeit zu verkürzen und die Leistung zu steigern. Unsere Chromatographie- und Massenspektrometrie-Lösungen bieten:
Forschung | Rohstoffe | Zellkomponenten und Montage | Batterieprüfung | Batterierecycling |
|---|---|---|---|---|
Prozesse
| Prozesse
| Prozesse
| Prozesse
| Prozesse
|
Entdecken Sie Informationsmaterial, um Ihr Wissen über die Batterietechnologie zu verbessern, von der Charakterisierung der verwendeten Materialien über die Montage und Prüfung von Batterien bis hin zu elektrochemischen Experimenten und Datenanalysen.
Da Lithium-Ionen-Batterien immer fortschrittlicher werden, müssen auch die Verfahren, die für ihre Herstellung erforderlich sind, weiterentwickelt werden. Wir bieten eine breite Palette an Ausrüstung und Geräten, einschließlich Ionenchromatographie, Elementanalyse und Gaschromatographie-Massenspektrometrie, die die Umsetzung einer fortschrittlichen Batterietechnologie ermöglichen.
Die IC liefert Erkenntnisse zu den grundlegenden Prozessen und Zersetzungsmechanismen von Lithium-Ionen-Batterien und wird zur Sicherstellung der Produktqualität während der Herstellung genutzt.
Mittels TEA können Verunreinigungen bestimmt werden, die die Ladekapazität von Batterien verringern können, einschließlich der Zusammensetzung und Reinheit ihrer Lithiumsalze.
Mittels GC- und GC-MS-Systemen können Verbindungen identifiziert und quantifiziert werden, die während der Elektrolytalterung entstehen. Dies bietet auch neue Erkenntnisse zur Zersetzung von Lithium-Ionen-Batterien.
Entdecken Sie zusätzliche Hilfsmittel, Geräte und Serviceleistungen, um Ihre Wertschöpfungskette bei Batterien zu verbessern.
Maximieren Sie die Betriebszeit Ihres Geräts mit erstklassigen Serviceleistungen und Support.
In Ihrem Labor haben Sie keine Zeit für Stillstand. Kunden auf der ganzen Welt, die auf eine maximale Verfügbarkeit von Laborgeräten für kritische Vorgänge angewiesen sind, entscheiden sich für den Unity Lab Services Premier Serviceplan, um Unterbrechungen zu minimieren und sich auf die Produktion zu konzentrieren.
Zu den Merkmalen des Premier Serviceplans gehören: