Search
Thermo Scientific Apreo ChemiSEMシステムはイメージングプロセスの簡素化および高いユーザビリティーを特徴とし、マテリアルサイエンス分野の研究を支援します。統合ソフトウェアであるSmart Frame Integration(SFI)と新開発されたオートメーション機能(フォーカス、非点収差補正)により、クリアなイメージングや高分解能イメージング、EDSやEBDSの分析結果を容易に取得できます。
Thermo Scientific ChemiSEM技術は統合ソフトウェアを採用しているため、エネルギー分散型分光法(EDS)をイメージングと同じインターフェース上で操作可能となり、信頼性の高い分析結果を容易に取得できます。リアルタイム定量評価アルゴリズムと自動データ処理技術により、短時間で高精度に材料の物性評価が可能になります。