Search
L'intelligence intégrée facilite le flux de travail complet des échantillons aux résultats. Les laboratoires peuvent être plus réactifs et plus rentables grâce à un logiciel qui facilite les décisions basées sur les données plus efficacement.
Développé avec une intégrité scientifique, le logiciel Qtegra ISDS fournit des données fiables et de haute qualité auxquelles les laboratoires peuvent faire confiance. La transparence des données permet au personnel du laboratoire de se concentrer sur d'autres tâches tout en garantissant la plus grande confiance dans la collaboration scientifique.
Les données sont la clé du succès pour tous les laboratoires. Le logiciel Qtegra ISDS peut aider les laboratoires à exceller pour fournir efficacement des résultats cohérents et pertinents grâce à des outils étendus pour acquérir et gérer efficacement les données.
Les laboratoires peuvent profiter de la familiarité des logiciels communs avec plusieurs systèmes analytiques tout en différenciant leur offre grâce à des flux de travail personnalisables et spécifiques aux applications.
Le logiciel Qtegra ISDS est compatible avec une variété d’instruments analytiques puissants utilisés pour analyser les éléments traces et les isotopes élémentaires. Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître les fonctions disponibles pour votre application.
| Pris en charge | ICP-OES | Q-ICP-MS | HR-IRMS | MC-ICP-MS | MS pour gaz rares | Gaz IRMS |
| Instruments | Système ICP-OES iCAP PRO | ICP-MS iCAP série MX | Ultra HR-IRMS | Système de MC-ICP-MS Neoma | Argus VI, Helix SFT, Helix MC | DELTA Q IRMS et IRMS 253 Plus 10 kV avec périphériques |
| Préparation de la configuration automatisée | ||||||
| Flux de travail intuitif et guidé | ||||||
| Environnement conforme à la norme 21 CFR Part 11 | - | - | - | |||
| Échantillonneur automatique | - | - | ||||
| Autodilution | - | - | - | |||
| Nébuliseurs de désolvatation | - | - | - | - | - | |
| Intégration de la chromatographie | - | En option avec le plug-in ChromControl | - | En option avec le plug-in ChromControl | - | |
| Analyse des cellules simples | En option avec le plug-in ChromControl | - | - | - | - | |
| Plug-in laser | - | - | - | |||
| Analyse semi-quantitative | Axial uniquement | - | - | - | - | - |
Téléchargez les caractéristiques du logiciel Intelligent Scientific Data Solution pour plus de détails, notamment sur les éléments suivants :
Analyse élémentaire de traces et analyse isotopique
Analyse des éléments traces
Analyse des éléments traces
Analyse des éléments traces
Analyses isotopiques
* Champ obligatoire