Search
Les manuels, brochures, notes d’application, téléchargements, démos, vidéos et autres ressources de cette section vous aideront à tirer le meilleur parti de votre Countess II Automated Cell Counter.
Pour télécharger le dernier logiciel pour les Countess II Automated Cell Counters, consultez notre page de téléchargement de logiciels. Affichez ensuite la vidéo de mise à jour logicielle dans la section Vidéos de cette page.
Les ressources pédagogiques pour les Countess Automated Cell Counterss comprennent des ressources abondantes sur l’imagerie cellulaire, le comptage de cellules et la culture cellulaire. Pour les formations dispensées sur votre site et en ligne, consultez la rubrique Services.
Lignées cellulaires vérifiées sur les Countess II Automated Cell Counters
Type de cellule | Organisme | Source de tissus/d’organes | Taille des cellules (diamètre) |
|---|---|---|---|
A431 | Humain | Peau | 15,5 μm |
Adipocytes | Humain | Cellules souches dérivées du tissu adipeux | 13 μm |
Muscle lisse de l’aorte | Humain | Muscle lisse | 20 μm |
Sang entier lysé | Humain | Sang | S/O |
CHO-M1WT2 | Hamster chinois | Ovaire | S/O |
CHSE | Saumon quinnat | Embryon | 16-17 μm |
COLO-205 | Humain | Côlon | S/O |
COS-7 A | Humain | Rein | S/O |
HEK293 | Humain | Rein | 13 μm |
HeLa | Humain | Cervix | S/O |
HepG2 | Humain | Foie | 18 μm |
HL-60 | Humain | Sang | S/O |
J774A.1 | Souris | Sang | 13-14 μm |
Jurkat | Humain | Sang | 12 μm |
K562 | Humain | Moelle osseuse | S/O |
MCF-7 | Humain | Sein | 20-24 μm |
MRC-5 | Humain | Poumon | 18 μm |
NIH/3T3 | Souris | Embryon | 18 μm |
PBMC | Humain | Humain | 7-8 μm |
PC-12 | Rat | Glande surrénale | 12-14 μm |
Cellules endothéliales de l’artère pulmonaire | Humain | Vaisseau sanguin | 13 μm |
Muscle lisse de l’artère pulmonaire | Humain | Muscle lisse | 20 μm |
SF-21 | Insectes | Ovaire | S/O |
U266 | Humain | Sang | 12-13 μm |
U2OS | Humain | Os | S/O |
Cellules endothéliales de la veine ombilicale | Humain | Vaisseau sanguin | 17 μm |
Enregistrez votre instrument pour recevoir des notifications de mises à jour logicielles et de microprogrammes.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.