Search
모든 반도체 집적 회로(IC)는 수명 주기 동안 환경적 정전기 방전(ESD)의 영향을 받습니다. 설계자는 의도치 않은 ESD 상황으로 인해 발생하는 손상으로부터 민감한 전자 부품을 보호하기 위해 여러 가지 기술을 사용합니다. 업계는 잘 정의된 응력 기준 세트에 대해 표준화된 부품 검증 방법을 가지고 있으며, 개별 부품에 그러한 분류를 할당하였습니다. 이러한 분류는 부품이 잠재적이거나 치명적인 고장 없이 경험할 수 있는 최대 스트레스를 나타냅니다.
포트폴리오에서 ESD에 민감한 소자를 식별하려면 모든 ESD 관리 계획이 필요합니다. 이를 위해서는 민감도 수준을 분류해야 합니다. ESD 손상에 대한 제품의 취약성은 다음의 기능에 따라 다릅니다.
과거에는 세 가지 ESD 모델을 기반으로 세 가지 주요 분류가 있었습니다.
| Model | Equivalent circuit | Standard |
|---|---|---|
| Human body model (HBM) | 100 pF @ 1.5 kΩ | ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 |
| Charge device model (CDM) | 6.8 pF/55 pF modules | ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 |
| Machine model (MM) | 200 pF @ 0Ω | ESD STM5.2/JEDEC JESD22A115 |
최근 MM은 표준 검사 방법에서 제외되어 HBM과 CDM이 현재 사용되는 유일한 ESD 모델로 남게 되었습니다.
부품 적격성 검사의 가장 일반적인 모델은 HBM입니다. 이 모델은 사람(예: 손 또는 손가락)과 도체(예: 금속 레일) 사이에서 발생하는 방전을 시뮬레이션합니다. 이 모델의 경우 인체에서 생성된 파형을 시뮬레이션하기 위해 1,500Ω 저항을 통해 100pF 커패시터가 방전됩니다. 단락 와이어(shorting wire)를 통한 전류 펄스(ESD)의 일반적인 상승 시간은 평균 6ns(6 x 10-9s)이며 저항 부하가 높을수록 더 느립니다. 단락 회로(short circuit)를 통한 피크 전류는 1000 V pre-charge의 경우 평균 0.67A 입니다.
적격성 검사 중에 부품에 지정되는 분류는 부품이 손상 없이(잠재적이거나 치명적인) 존속할 수 있는 최대 전압 응력을 기준으로 합니다. 다음 표는 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001에 따른 것입니다.
| Class | 전압 범위 |
|---|---|
| Class 0Z | < 50V |
| Class 0A | 50V ~ < 125V |
| Class 0B | 125V ~ < 250V |
| Class 1A | 250V ~ < 500V |
| Class 1B | 500V ~ < 1000V |
| Class 1C | 1000V ~ < 2000V |
| Class 2 | 2000V ~ < 4000V |
| Class 3A | 4000V ~ < 8000V |
| Class 3B | ≥ 8000V |
CDM 모델에서 충전되는 것은 소자 자체이며, 일반적으로 튜브, 백(bag), 분류기 등에서 미끄러져 마찰 전기가 유도됩니다. 충전된 부품이 다른 전위(예: 테이블 상판, 손 또는 금속 도구)에서 도체에 접촉하면 소자가 해당 도체로 빠르게 방전되어 장치 고장이 발생할 수 있습니다. 방전 길이는 매우 짧을 수 있지만(1 나노초 미만) 피크 전류는 상당히 높을 수 있습니다. CDM 모델은 6.8pF 또는 55pF 검증 모듈(코인)을 사용하여 2 ~ 30amps의 피크 전류를 시뮬레이션합니다. 다음 표는 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002에 따른 것입니다.
| Class | 전압 범위 |
|---|---|
| Class C0a | < 125V |
| Class C0b | 125V ~ < 250V |
| Class C1 | 250V ~ < 500V |
| Class C2a | 500V ~ < 750V |
| Class C2b | 750V ~ < 1000V |
| Class C3 | ≥ 1000V* |
* 1000V를 초과하는 검사는 권장되지 않습니다. 표준에서 참고 3을 참조하십시오.
표준 위원회에서는 각 구성 요소를 HBM과 CDM을 모두 사용하여 완전히 분류하도록 강력히 권고합니다. 즉, 하나의 항목이 Class 2 (HBM) 및 Class C1 (CDM)으로 동시에 분류될 수 있습니다. 이러한 지침은 일반적으로 다음과 같은 경우에 사용됩니다.
소자 적격성 요건을 충족할 수 있도록 하는 전체 검사 시스템 제품군은 당사 제품 페이지를 참조하십시오.
ESD 규정 준수성 검사
정전기 방출(ESD)은 반도체와 집적 회로의 작은 특성 및 구조를 손상시킬 수 있습니다. 당사에서는 기기가 표적 ESD 규정 준수 표준을 준수하는지 검증하는 종합적인 검사 장비 세트를 제공합니다.
ESD 규정 준수성 검사
정전기 방출(ESD)은 반도체와 집적 회로의 작은 특성 및 구조를 손상시킬 수 있습니다. 당사에서는 기기가 표적 ESD 규정 준수 표준을 준수하는지 검증하는 종합적인 검사 장비 세트를 제공합니다.
반도체 장치가 축소되고 복잡해짐에 따라 새로운 설계와 구조를 필요로 하게 되었습니다. 고생산성의 3D 분석 워크플로우는 장치 개발 시간을 단축하고 수율을 극대화할 수 있으며, 장치가 산업의 향후 요구 사항에 부합되도록 보장합니다.