服務
360° CDMO 和 CRO 服務
CDMO 服务
临床试验 CRO 服务
客製化服務
金融與租賃服務
儀器服務
實驗室資訊學
授權與商業供應
培訓服務
查看所有服務
支援
線上訂購協助
數位解決方案
產品支持
技術相關資訊
培訓與教育
查看所有協助與支援
熱門商品
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
我們的服務對象
生物技術
生物製藥
CDMO
實驗室診斷
工業與應用科學
特價商品
聯絡我們
快速訂購
訂單狀態與貨物追蹤
文件和證書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
訂單查詢
快速訂購
登入
登入
還沒有帳戶嗎 ?
立即註冊
帳戶
訂單
Connect: Lab, Data, Apps
客製化產品與項目
儀器管理
Home
›
image-gallery
›
Image Gallery Detail
Chemical structure and properties of MT(PEG)4:
Alternative name: Methyl-PEG4-Thiol
Chemical name: 2,5,8,11-tetraoxatridecane-13-thiol
Chemical formula: C9H20O4S
Molecular weight: 224.32
Spacer arm: 15.8 angstroms
Form: clear colorless to light yellow liquid
Solubility: dissolve in DMSO or DMF for use
Download High Resolution (1400px x 500px)
Download Low Resolution (1024px x 768px)
Related Products
26132
Related Images
CD335 (NKp46) Antibody (63335182) in RE
Go ›
CD223 (LAG-3) Antibody (56223942) in TM
Go ›