Search
Thermo Scientific ARL iSpark 系列是以火花光電光譜技術為基礎,通過數十年累積之專業經驗打造而成的高階金屬分析創新平台。它能以高準確度和高精準度分析所有您目前和未來應用所需元素。若您需在涉及金屬與合金的生產、加工、鑄造與變形中,利用分析來達成流程和品質管控,抑或是您需在中央及服務實驗室中,處理分析各種冶金樣本,ARL iSpark 都是您的不二之選
ARL iSpark OES 金屬分析儀可與元素分析同步執行夾雜物分析,讓您能在鋼鐵生產每日數百項樣本分析中即時控制夾雜物。觀看我們的夾雜物分析專家 Jean-Marc Bohlen 解說超快速的夾雜物分析方法, 並緊接一場現場示範。
夾雜物或介在物是鋼鐵之中的不理想雜質,其會對鋼鐵性質及製造過程帶來諸多不良影響,進而為鋼鐵廠增加大量的生成成本。例如,這些不良影響可能導致最終產品失敗,當鋼鐵被用於建築物、基礎設施、汽車、飛機和許多其他以安全為首要考量的設施及產品上時,對夾雜物的分析和掌控變得至關重要。
20 多年來,Thermo Fisher Scientific 已憑藉 spark OES 在非金屬微夾雜物的分析上,位居行業領導地位。請見這 10 大理由。
科學海報