Search
Thermo Scientific Antaris 근적외선(NIR) 분석기 제품군은 제약, 식음료 및 화학/폴리머 산업에 완전 통합형 솔루션을 제공합니다. 모든 Antaris Analyzer는 공통 플랫폼 요소를 이용해 초반부터 특정한 작업에 맞게 개발되었습니다. 모든 모델은 소프트웨어, 적격성 평가 프로토콜 및 도구, 설계 및 제조 표준, 지원 팀을 공유하여 배치 효율을 높이고 투자 수익을 크게 증대할 수 있습니다.
생산 환경에서 안정성을 위해 탁월한 파장 정확도 및 정밀도, 높은 스펙트럼 분해능과 동적 정렬 기능을 제공하는 NIR 분석기는 안정적이고 재현 가능한 결과를 제공하도록 설계되었습니다. FT-NIR은 분산 NIR 기법을 능가하는 몇 가지의 분명한 이점을 제공합니다.
Thermo Fisher Scientific의 NIR 분석기 제품군은 시스템 간 반복성, 엄격한 허용 오차에 대해 테스트된 성능 및 이를 통해 달성된 비할 데 없는 method 전환, 그리고 장비 매칭을 위한 우수한 엔지니어링을 제공합니다. 모든 Thermo Scientific Antaris 장비는 고성능 FT-NIR 분광계입니다. Thermo Scientific NIR 분석기는 영구적으로 정렬된 상태로 제자리에 고정되어 있는 광학 장치 및 최첨단 하드웨어 구성 요소를 갖추고 있으며 우수하게 설계되고 정밀하게 제조되어 재현성 있는 결과를 제공합니다.
단 하나의 단계로 큰 캘리브레이션 데이터베이스를 이전하는 Thermo Scientific 분석기로 기존 NIR 장비 method를 전환할 수 있습니다. 샘플링 기법을 선택한 다음, 위치와 관계없이 분석법을 모든 분석기로 간편하게 전환할 수 있습니다. 부가 Antaris 시스템은 온라인 QC 작업으로의 간소화된 배치를 위해, 개발 방법에 필요한 특정 샘플링 기법으로만 구성됩니다. 모든 모듈이 동일한 빔 경로를 사용하므로 각 Antaris 시스템은 동일한 정렬 및 성능 결과를 구현합니다. 따라서 방법 및 캘리브레이션 전환을 실시할 수 있습니다.
Thermo Scientific NIR 분석기 제품은 당사의 글로벌 애플리케이션 및 공정 지원 팀에 의해 뒷받침됩니다. 당사의 고객 지원 조직은 전 세계 대부분의 국가 및 지역에 대한 전담 지원을 통해 업계 최고 수준의 서비스를 제공합니다. 당사는 NIR 및 공정 분석에 맞춰진 종합적인 제품군과 고객 서비스를 제공합니다. 지원 구성을 추천받거나 당사가 어떻게 귀사의 요구사항에 맞춰 서비스를 맞춤 구성할 수 있을지 문의해 주십시오.