Iliad走査透過型電子顕微鏡の概要
分析顕微鏡の限界に挑む方々にとって、Thermo Scientific Iliad (S)TEMは先進的な微細構造評価が可能な魅力的な装置です。Iliad EELSシステム、3つの選択肢のあるEDS検出器システムから1つ、電子線量の最適化と時間分解実験を可能にするNanoPulser静電ビームブランカーの組み合わせは、お客様が持つ様々な課題に汎用性高く対応することができます。
Iliad走査透過型電子顕微鏡のモデル
Thermo Scientific Iliad Ultra (S)TEMまたはThermo Scientific Iliad 300 (S)TEMのいずれを選択した場合でも、実験結果を新たな高みへと導く最先端のシステムを手にすることに間違いありません。お客様の特定のニーズに適合するモデルを選択し、科学的発見と革新の旅に乗り出しましょう。
Iliad Ultra (S)TEM
Iliad Ultra (S)TEMは、もっとも複雑で困難な材料の微細構造評価に最適なソリューションです。Iliad Ultra (S)TEMは、Ultra-X EDS検出器、Iliad EELS分光器、エネルギーフィルター、およびNanoPulserの組み合わせにより、マルチモーダルの高速EDSおよびEELSをシームレスに提供し、複雑な最先端材料の研究に大きく寄与することができます。ライブHTスイッチにより加速電圧を変更してもすぐに安定した観察が可能です。最適な加速電圧を選択できるため、低電子線耐性試料でも、ビーム損傷を軽減させることができます。さらに、各観察手法に最適な加速電圧を広い範囲内で自由に切り替えることができ、最適な結果を得られます。
  • Iliad EELS分光器、エネルギーフィルター、およびUltra-X EDS検出器によるシームレスなマルチモーダル分光法
  • ドーズ量最適化および時間分解実験を可能にするNanoPulser
  • 30 kV~300 kVの加速電圧範囲でのライブHTスイッチ
Iliad 300 (S)TEM
Iliad 300 (S)TEMは、高い柔軟性と高い生産性の両方を提供し、愛先端材料の正確な微細構造評価を可能にします。Iliad EELSシステムと、2つのEDS検出器システムオプションを組み合わせることで、シームレスな化学分析を実現します。30~300 kVの加速電圧範囲により、最適な加速電圧を選択できます。また、NanoPulser静電ビームブランカーはドーズ量を最適化し、時間分解実験の基礎を提供します。Iliad 300 (S)TEMでは、さまざまな材料に対するマルチモーダルの柔軟な分析が可能になります。
  • Iliad EELSシステムと、Super-XまたはDual-X EDS検出器の組み合わせによるシームレスな分光法
  • ドーズ量最適化および時間分解実験を可能にするNanoPulser
  • 幅広いアプリケーションに対応できる高い柔軟性
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.