Search
Thermo Scientific Antaris 系列近紅外 (NIR) 分析儀,為製藥、食品飲料、化學和聚合物行業提供全整合式解決方案。Antaris 分析儀全都採用共同平台元件、針對具體任務從頭開發,以使這些任務匹配融入製程中。所有型號共享軟體、驗證規範和工具、設計和製造標準以及支持團隊, 藉此提高部署效率並獲得可觀的投資回報。
我們的 NIR 分析儀具有出色的波長準確度和精確度、高光譜解析度,以及確保生產環境穩定性的動態對齊功能,旨在提供可靠、可重複的結果。與色散 NIR 技術相比,FT-NIR 具有以下幾個明顯的優點:
Thermo Fisher Scientific 的 NIR 分析儀系列,能夠在不同系統之間實現重複性結果,為實現無與倫比的方法可轉移性,性能均經過嚴格的容差測試,並為儀器匹配提供卓越的工程設計。每台 Thermo Scientific Antaris 儀器,都是高性能 FT-NIR 光譜儀。Thermo Scientific NIR 分析儀配備固定對齊、安裝到位的光學元件和尖端硬體組件,利用卓越的設計和精密的製造工藝,能夠獲得具再現性的結果。
使用 Thermo Scientific 分析儀,只需簡單一個步驟即可轉移龐大的校正資料庫,可轉移任何現有的 NIR 儀器方法。在選擇採樣技術後,即可簡單將方法轉移到任何位置的分析儀。其他 Antaris 系統僅配置開發方法所需的特定採樣技術,以簡化線下 QC 操作的部署。由於每個模組都使用相同的光束路徑,因此每個 Antaris 系統的對準和性能結果都一樣,這使得方法和校正轉移切實可行。
Thermo Scientific NIR 分析儀產品,擁有我們全球應用和製程支持團隊為後盾。我們的客戶支援團隊遍布全球多數國家和地區,為客戶提供業內數一數二的專屬支持。我們針對近紅外和製程分析,提供量身打造的全套產品和客戶服務。請容我們為您推薦合適的支援配置,我們也可具體按照您的要求、打造專屬服務。