Search
這裡將介紹 FT-NIR 的不同應用,以及如何將其應用到各種分析、以及品質保證和品質管控活動中。請瀏覽本頁底部的資源,瞭解如何將 Thermo Scientific NIR 光譜儀用於您的特定應用。
瞭解更多近紅外光譜法,以及使用該技術進行分析的不同應用。您會發現許多不同的應用筆記、白皮書、電子書和網路研討會,應用領域從食品飲料業到製藥業俱全。
與色散 NIR 相比,FT-NIR 有哪些優點?
傅立葉轉換 NIR 系統具有解析度更高、波長準確度更好、信號能量更高、更穩定且可重複性更高等優點。在不同儀器之間轉移方法時,FT 系統不需要執行軟體標準化。此外,雜散光會使色散系統採樣不易,但 FT 系統則不受雜散光影響。
什麼是 PLS?
偏最小平方法 (PLS) 是種進行定量分析的統計方法。PLS 模型會找出光譜變化與成分濃度變化的關聯性,以建立成分預測模型。
什麼是 NIR 反射分析?
杯、袋、小瓶中的樣品、或直接放置在積分球上的樣品,經過 NIR 光能進行處理,光線會發生透射、直接反射、吸收和漫反射。收集漫反射光後,再傳送到偵測器。利用收集固體樣品漫反射的光量,即可預測成分濃度或鑑別樣品。
什麼是 NIR 透射分析?
試管、比色杯或小瓶中的樣品保留在模組中,並使用 NIR 光能進行處理。來源光可能被樣品透射、直接反射、散射、吸收和漫反射。透射穿過樣品的光線由偵測器收集。利用收集透射穿過樣品的光量,即可預測成分濃度或鑑別樣品。
開發並驗證一套校正,需要準備多少樣品?
這取決該應用的挑戰性、該校正內的成分數量,以及開發校正時是否使用最理想的標準品。
在液體上進行透射分析,通常比反射分析需要較少的標準品,在均質固體上尤是如此。相較於單一成分的模型,校正模型中成分越多,就需要越多的標準品。NIR 校正模型中所使用的標準品,必須考慮到實施 QC 測試時校正將面臨的所有化學、物理和採樣偏差。對於某些應用,理想的標準品集可以在實驗室中合成,但是將樣品用於按照規範運行以外的生產製程時,在考慮所有必要偏差下,通常需要增加用來建模的標準品量。校正模型中至少需要使用成分數量 10 倍的標準品來建立初始校正,以證明校正的可行性。
不同製造商的現有校正,能否轉移到 Antaris NIR?
是的,可使用 Thermo Scientific 標準品轉換器實用程序,將其他 NIR 製造商的光譜轉換為直接相容於 Thermo Scientific Antaris NIR 分析儀的格式。該實用程序會將光譜從波長轉換為波數,並轉換為標準吸光度格式。 然後,它會自動將轉換後的光譜和所有相關濕化學數據,轉移到 Thermo Scientific TQ Analyst 校正開發軟體中。然後方法開發人員可在 TQ Analyst 中設定光譜處理和區域,並將該方法校正成 Antaris 格式。
如何使用 Antaris 光譜儀,進行在線製程分析?
製程環境若有水沖洗、CIP (線上清洗)、粉塵、高溫、腐蝕性或爆炸性化學品,則需要將分析儀放置在安全的區域、或封閉在環境穩定的外殼內。光纖會從 NIR 分析儀、運行到生產製程管道、儲槽、料斗、輸送機、反應器等內所安裝的探頭或流通單元。光纖將 NIR 來源光傳送到探頭的採樣窗,然後帶著與樣品相互作用後的光線返回 NIR 分析儀偵測器。探頭末端有一個反射或透射分析用的窗口或氣隙。待分析的產品必須具有自清潔功能,或將探頭設計為高壓空氣自動清潔模式。控制 NIR 分析儀的電腦也要設在安全區域,搭載 Thermo Scientific RESULT 軟體,可將 NIR 結果匯出成文字檔 Microsoft Excel 檔、LIMS、OPC 或 4-20mA。
探頭如何使用於在線 NIR 分析?
光纖探頭可用於透射分析液體樣品、或反射分析固體樣品。樣品若有氣泡或固體、或歷經液體和固體之間狀態改變,透反射探頭的工作效果最好。與探頭相連的配件,可匹配到儲槽、管道、反應器、料斗或輸送機上方的端口。搭配探頭的常用配件包括 Swagelok、衛生級夾接管件或螺栓固定。