Search
Die integrierte Intelligenz erleichtert den gesamten Arbeitsablauf von der Probe bis zum Ergebnis. Mit einer Software, die datengesteuerte Entscheidungen effizienter erleichtert, können Labore reaktiver und profitabler sein.
Die Qtegra ISDS Software wurde mit wissenschaftlicher Integrität entwickelt und liefert qualitativ hochwertige, zuverlässige Daten, auf die sich Labore verlassen können. Dank der Datentransparenz können sich das Laborpersonal auf andere Aufgaben konzentrieren und gleichzeitig ein Höchstmaß an Vertrauen in die wissenschaftliche Zusammenarbeit gewährleisten.
Daten sind für alle Labore der Schlüssel zum Erfolg. Mit der Qtegra ISDS Software können Labore mit umfangreichen Tools zur effektiven Erfassung und Verwaltung von Daten konsistente und relevante Ergebnisse erzielen.
Labore können die Vertrautheit der gängigen Software in mehreren Analysesystemen genießen und gleichzeitig ihr Angebot durch anpassbare und anwendungsspezifische Arbeitsabläufe differenzieren.
Die Qtegra ISDS Software ist mit einer Vielzahl leistungsfähiger Geräte zur Analyse von Spurenelementen und Isotopen kompatibel. In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu den für Ihre Anwendung verfügbaren Funktionen.
| Unterstützt | ICP-OES | Q-ICP-MS | HR-IRMS | MC-ICP-MS | Edelgas-MS | Gas-IRMS |
| Geräte | iCAP PRO ICP-OES | iCAP MX Serie ICP-MS | Ultra HR-IRMS | Neoma MC-ICP-MS | Argus VI, Helix SFT, Helix MC | DELTA Q IRMS und 253 Plus 10 kV IRMS mit Peripheriegeräten |
| Automatisierte Einrichtung mit Get Ready | ||||||
| Intuitiver und angeleiteter Arbeitsablauf | ||||||
| Umgebung konform mit 21 CFR Part 11 | - | - | - | |||
| Autosampler | - | - | ||||
| Automatische Verdünnung | - | - | - | |||
| Desolvatisierende Zerstäuber | - | - | - | - | - | |
| Kopplung mit Chromatographie | - | Optional mit ChromControl Plug-in | - | Optional mit ChromControl Plug-in | - | |
| Einzelzellanalyse | Optional mit scQuant Plug-in | - | - | - | - | |
| Laser-Plug-in | - | - | - | |||
| Semi-Quant-Analyse | Nur axial | - | - | - | - | - |
Laden Sie die Produktspezifikationen der Intelligent Scientific Data Solution Software herunter, um weitere Informationen zu erhalten. Dazu gehören:
Spurenelementanalytik und Isotopenanalytik
Spurenelementanalytik
Spurenelementanalytik
Spurenelementanalytik
Isotopenanalyse
* Pflichtfeld