Quantification de cibles rares lors d’une biopsie liquide
dPCR-liquid-biopsy_v2
Les biopsies liquides sont utilisées pour identifier et suivre les mutations génétiques qui provoquent le cancer, permettant aux chercheurs de détecter le cancer de façon précoce, de mesurer la réponse thérapeutique, de quantifier la charge tumorale résiduelle et de surveiller la résistance émergente aux thérapies potentielles. Les biopsies liquides utilisent de l’ADN acellulaire issu de cellules, à la fois normales et cancéreuses, qui ont subi une apoptose ou une nécrose et ont libéré leur contenu en ADN dans leur environnement (1). Le composant de l’ADN acellulaire qui est libéré des cellules cancéreuses est plus communément appelé ADN tumoral circulant, ou ADNtc.
La détection de l’ADNtc pour les applications de biopsie liquide est difficile, car les molécules porteuses des mutations cancéreuses ne représentent qu’une petite fraction de l’ADN acellulaire circulant total prélevé dans l’échantillon. La PCR numérique (dPCR) est une méthode établie pour l’identification rapide et fiable des mutations génétiques. La quantification précise des polymorphismes à simple nucléotide présents en faible abondance dans l’ADN de fond de type sauvage nécessite un dosage de biopsie liquide approprié avec une sensibilité et une spécificité exceptionnelles. Les dosages dPCR de biopsie liquide Applied Biosystems Absolute Q sont une méthode précise, économique et rapide de surveillance de la réponse et de la résistance au traitement par des tests de mutations résistantes au traitement et génératrices de cancer pertinentes.
Dosages dPCR de biopsie liquide Absolute Q
Les dosages dPCR de biopsie liquide Absolute Q permettent une détection reproductible et spécifique des mutations somatiques connues. Chaque dosage préconçu a été validé à l’aide de contrôles permettant de détecter une fréquence d’allèles de mutation de 0,1 % dans les gènes pertinents pour la recherche de cancer.
Les dosages dPCR de biopsie liquide Absolute Q sont :
  • Simples : dosage préformulé et vérifié dans un seul tube, vous permettant de commencer immédiatement vos recherches
  • Rapides : temps de manipulation minimal ; résultats en 90 minutes lorsqu’ils sont utilisés avec le système de PCR numérique QuantStudio Absolute Q
  • Très sensibles : détectez la fréquence des allèles de mutation jusqu’à 0,1 %
  • Fiables : analysez vos données en toute confiance à l’aide de dosages vérifiés soutenus par une garantie de performances*
Nous nous portons garants de chaque dosage dPCR Absolute Q préconçu que vous achetez chez nous
Nous garantissons les performances de tous nos dosages Absolute Q préconçus pour les expériences dPCR. Notre gamme de dosages spécifiques aux applications vous permet d’obtenir la plus haute qualité et les meilleures performances disponibles. Ces dosages sont conçus et vérifiés à l’aide d’annotations à jour et de la chimie Applied Biosystems TaqMan de référence.
Si un dosage PCR numérique Absolute Q ne fonctionne pas conformément à la documentation relative à la conformité, nous le remplacerons gratuitement ou créditerons votre compte.*
En savoir plus sur la garantie des dosages dPCR Absolute Q ›
Flyer_Figure_AndromedaAssays
Figure 1. Quantification des mutations cancéreuses à l’aide de dosages PCR numérique de biopsie liquide Absolute Q sur le système de PCR numérique QuantStudio Absolute Q.
Télécharger le prospectus
Dosages sur mesure
Vous ne trouvez pas le dosage dont vous avez besoin ? Contactez-nous. Nos experts peuvent vous aider à concevoir un dosage PCR numérique formulé pour réussir en fonction de votre séquence d’intérêt cible. Vous pouvez également soumettre des séquences d’amorces / sondes que vous avez conçues.
Contactez-nous
Solutions Master Mix fiables pour PCR numérique
Pour les cibles d’ADN/ADNc
Le Master Mix de PCR numérique d’ADN Absolute Q (5X) est conçu pour permettre une utilisation optimale avec le système de PCR numérique QuantStudio Absolute Q. Le mélange se présente comme une formulation monotube en une étape pour une quantification rapide, simple et reproductible de l’ARN, nécessitant très peu d’opérations de traitement en amont.
Caractéristiques principales du produit :
  • Résultats rapides : environ cinq minutes de manipulation et des résultats en moins de deux heures
  • Formulation pratique en une étape : gagnez du temps et réduisez vos efforts en supprimant les étapes de conversion de l’ADNc en amont
  • Sensibilité élevée : détectez <1 copie/μl d’une cible spécifique dans une réaction 4 plex
  • Optimisation pour le multiplexage : détectez jusqu’à quatre cibles en une seule réaction
  • Haute précision : identifiez 20 % des différences dans la concentration d’ARN
PipetteImage
Pour les cibles d’ARN
Le Master Mix de PCR numérique d’ADN Absolute Q en une étape (4X) est conçu pour permettre une utilisation optimale avec le système de PCR numérique QuantStudio Absolute Q et les dosages de PCR numérique Absolute Q dans un flux de travail simple en une étape qui ne nécessite pas de conversion de l’ADNc en amont.
Informations de commande
Dosages de biopsie liquide Absolute Q
Références
  1. Chu D, Park BH (2017) Liquid biopsy: unlocking the potentials of cell-free DNA. Virchows Arch 471(2):147-154.
 *Offre soumise aux conditions générales applicables. Pour plus de détails sur la garantie, rendez-vous sur thermofisher.com/absoluteqassayguarantee
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs