  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD66e (CEACAM5) Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Carcinoembryonic Antigen (CEA)/CD66e Polyclonal Antibody
          View all (79) CD66e (CEACAM5) antibodies
          Tech Support
          Cite Carcinoembryonic Antigen (CEA)/CD66e Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Carcinoembryonic Antigen (CEA)/CD66e Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Carcinoembryonic Antigen (CEA)/CD66e Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Carcinoembryonic Antigen (CEA)/CD66e Antibody (1048-RBP21-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma stained with CEA Rabbit Polyclonal Antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Carcinoembryonic Antigen (CEA)/CD66e Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Carcinoembryonic Antigen (CEA)/CD66e Polyclonal Antibody
          Product Details
          1048-RBP21-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Purified native human CEA protein
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CEA (Carcino Embryonic Antigen, CD66e) is synthesized during development in the fetal gut, and re-expressed in increased amounts in intestinal carcinomas and several other tumors. CEA is a member of carcinoembryonic antigens, immunoglobulin supergene family and consists of a single N domain (structural homology to the immunoglobulin variable) and six immunoglobulin constant-like A (A1, A2, A3) and B domains (B1, B2, B3). Antibodies to CEA are useful in identifying the origin of various metastatic adenocarcinomas and in distinguishing pulmonary adenocarcinomas (60 to 70% are CEA+) from pleural mesotheliomas (rarely or weakly CEA+). CEA is a member of a large family of glycoproteins, a useful tumor marker for adenocarcinoma, and found in adenocarcinomas of endodermally derived digestive system epithelium and fetal colon. Two subgroups of the CEA family, the CEA cell adhesion molecules and the pregnancy-specific glycoproteins, are located within a 1.2 Mb cluster on the long arm of chromosome 19. Eleven pseudogenes of the CEA cell adhesion molecule subgroup are also found in the cluster. CEA was originally described in bile ducts of liver as biliary glycoprotein. Subsequently, CEA was found to be a cell-cell adhesion molecule detected on leukocytes, epithelia, and endothelia. The encoded protein mediates cell adhesion via homophilic as well as heterophilic binding to other proteins of the subgroup. Multiple cellular activities have been attributed to the encoded protein, including roles in the differentiation and arrangement of tissue three-dimensional structure, angiogenesis, apoptosis, tumor suppression, metastasis, and the modulation of innate and adaptive immune responses. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been reported, but the full-length nature of all variants has not been defined.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: carcinoembronyic antigen; Carcinoembryonic antigen; carcinoembryonic antigen precursor; carcinoembryonic antigen related cell adhesion molecule 5; Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5; CD66e; CEA; CEA cell adhesion molecule 5; Cell adhesion molecule CEACAM5; Meconium antigen 100; OTTHUMP00000199033; sCD66e; soluble CD66e
          View more View less
          Gene Aliases: CD66e; CEA; CEACAM5
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P06731
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1048
          View more View less
          Function(s)
          protein binding GPI anchor binding identical protein binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          apoptotic process cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules negative regulation of myotube differentiation homotypic cell-cell adhesion negative regulation of apoptotic process negative regulation of anoikis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline