  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FceR1 alpha Antibodies
          Invitrogen
          FceR1 alpha Monoclonal Antibody (MAR-1), FITC, eBioscience™
          19 Published Figures
          84 References
          View all (54) FceR1 alpha antibodies
          Tech Support
          Cite FceR1 alpha Monoclonal Antibody (MAR-1), FITC, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (19)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 20
          FceR1 alpha Antibody (11-5898-85) in Flow
          Staining of MC/9 cell line (a mouse mast cell line) with 0.06 µg of Armenian Hamster IgG Isotype Control FITC (Product # 11-4888-81) (blue histogram) or 0.06 µg of Anti-Mouse Fc epsilon Receptor I alpha (FceR1) FITC (purple histogram). Total viable cells, as determined by Fixable Viability Dye eFluor® 780 (Product # 65-0865-14), were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          FceR1 alpha Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FceR1 alpha Antibody in Western Blot (WB)
          FceR1 alpha Antibody in Western Blot (WB)
          FceR1 alpha Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          FceR1 alpha Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          11-5898-85
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          -
          View 3 publications 3 publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.125 µg/test
          View 74 publications 74 publications
          Immunoprecipitation (IP)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Functional Assay (Functional)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Published species
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Armenian hamster / IgG
          Recommended Isotype Control
          Armenian Hamster IgG Isotype Control (eBio299Arm), FITC, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MAR-1
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_465309
          Product Specific Information
          Description: The MAR-1 monoclonal antibody reacts with the Fc epsilon Receptor I alpha subunit, an IgE-binding subunit lacking signal-transducing ability. Fc epsilon RI alpha is expressed on mast and basophil cells and is up-regulated by the presence of IgE. Fc epsilon RI alpha forms a tetrameric complex with one beta and two gamma subunits. The beta and gamma subunits possess immunoreceptor tyrosine-based activation motifs (ITAM). The Fc epsilon RI complex plays an important role in triggering IgE-mediated allergic reactions.
          Applications Reported: The MAR-1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: The MAR-1 antibody has been tested by flow cytometric analysis of the MC/9 cell line (a mouse mast cell line). This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          Fc epsilon RI alpha, also known as FceR1 alpha, is a subunit of the high-affinity receptor for IgE, primarily expressed on mast cells and basophils. Its expression is upregulated by the presence of IgE. Fc epsilon RI alpha forms a tetrameric complex with one beta and two gamma subunits, which are essential for signal transduction. The beta and gamma subunits contain immunoreceptor tyrosine-based activation motifs (ITAMs). The Fc epsilon RI complex plays a crucial role in triggering IgE-mediated allergic reactions. When allergen-bound IgE molecules bring together two or more high-affinity IgE receptors, it leads to the release of mediators such as histamine, which are responsible for allergy symptoms. This process couples allergens and mast cells to initiate inflammatory responses characteristic of allergic disorders like hay fever and asthma. The release of histamine and proteases also leads to the synthesis of prostaglandins and leukotrienes, which are potent effectors of the hypersensitivity response.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: fc epsilon r1; Fc-epsilon RI-alpha; FcERI; High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha; IgE Fc receptor subunit alpha; RP11-550P17.3
          View more View less
          Gene Aliases: Fce1a; fcepsilonri; Fcer1a; FcERI; Fcr-5
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P20489
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 14125
          View more View less
          Function(s)
          protein binding IgE receptor activity IgE binding immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          activation of MAPK activity positive regulation of type I hypersensitivity serotonin secretion signal transduction cell surface receptor signaling pathway activation of JUN kinase activity leukotriene biosynthetic process Fc-epsilon receptor signaling pathway positive regulation of mast cell degranulation positive regulation of interleukin-3 biosynthetic process positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor biosynthetic process positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of calcium-mediated signaling
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline