  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • BATF2 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          BATF2/SARI (Transcription Factor) Monoclonal Antibody (PCRP-BATF2-2B9)
          View all (8) BATF2 antibodies
          Tech Support
          Cite BATF2/SARI (Transcription Factor) Monoclonal Antibody (PCRP-BATF2-2B9)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          BATF2/SARI (Transcription Factor) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          BATF2/SARI (Transcription Factor) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          BATF2/SARI (Transcription Factor) Antibody (116071-MSM2-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human prostate carcinoma stained with BATF2 Mouse Monoclonal Antibody (PCRP-BATF2-2B9). Inset: PBS instead of primary antibody; secondary only negative control. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          BATF2/SARI (Transcription Factor) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BATF2/SARI (Transcription Factor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BATF2/SARI (Transcription Factor) Antibody in Peptide array (ARRAY)
          BATF2/SARI (Transcription Factor) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          BATF2/SARI (Transcription Factor) Monoclonal Antibody (PCRP-BATF2-2B9)
          Product Details
          116071-MSM2-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1-2 µg/10^6 cells
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          1-2 g/500 µg lysate
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          PCRP-BATF2-2B9
          Immunogen
          Recombinant fragment (around aa5-140) of human BATF2.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          BATF2 (basic leucine zipper transcription factor, ATF-like 2) is a 274 amino acid protein that localizes to the nucleus and contains one bZIP domain, suggesting that it may be involved in transcriptional regulation. The gene encoding BATF2, which is expressed as multiple alternatively spliced isoforms, is located on human chromosome 11. With approximately 135 million base pairs and 1, 400 genes, chromosome 11 comprises approximately 4% of human genomic DNA and is considered a gene and disease association dense chromosome. The chromosome 11 encoded Atm gene is important for regulation of cell cycle arrest and apoptosis following double strand DNA breaks. Atm mutation leads to the disorder known as ataxia-telangiectasia. The blood disorders Sickle cell anemia and thalassemia are caused by HBB gene mutations, while Wilms' tumors, WAGR syndrome and Denys-Drash syndrome are associated with mutations of the WT1 gene. Jervell and Lange-Nielsen syndrome, Jacobsen syndrome, Niemann-Pick disease, hereditary angioedema and Smith-Lemli-Opitz syndrome are also associated with defects in chromosome 11-encoded genes.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: B-ATF-2; basic leucine zipper transcription factor, ATF-like 2; Basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like 2; MGC20410; SARI; Suppressor of AP-1 regulated by IFN; tumor supressor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BATF2; SARI
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8N1L9
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 116071
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding
          Process(es)
          regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell differentiation defense response to protozoan myeloid dendritic cell differentiation integrated stress response signaling
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline