  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD64 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD64 Monoclonal Antibody (10.1), PE, eBioscience™
          5 Published Figures
          6 References
          View all (85) CD64 antibodies
          Tech Support
          Cite CD64 Monoclonal Antibody (10.1), PE, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (5)
          CD64 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD64 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          CD64 Antibody (12-0649-41) in Flow
          Staining of normal human peripheral blood cells with Mouse IgG1 K Isotype Control PE (Product # 12-4714-81) (blue histogram) or Anti-Human CD64 (Fc gamma Receptor 1) PE (purple histogram). Cells in the monocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD64 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD64 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD64 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD64 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD64 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD64 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          12-0649-41
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (0.25 µg)/test
          View 6 publications 6 publications
          Product Specifications
          Published species
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Recommended Isotype Control
          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), PE, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          10.1
          Conjugate
          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_10669161
          Product Specific Information
          Description: The 10.1 monoclonal antibody reacts with human CD64 (FcRI), a 75 kDa type I transmembrane protein. CD64 is the high affinity receptor for IgG and is involved in antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC), phagocytosis, and regulation of cytokine production. Monocytes and macrophages express CD64, while mature granulocytes and lymphocytes are negative.
          Applications Reported: The 10.1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This 10.1 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.
          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          CD64 (FCGR1A) encodes a protein that plays an important role in the immune response. CD64 is a high-affinity Fc-gamma receptor and is one of three related gene family members located on chromosome 1. CD64 plays an important role in the immune response and its dysfunction has been studied in cervical adenitis and tetrasomy 21.
          How to use the Panel Builder
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline