  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • 4-1BBL (CD137L) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Monoclonal Antibody (TKS-1), PE, eBioscience™
          4 References
          View all (46) 4-1BBL (CD137L) antibodies
          Tech Support
          Cite CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Monoclonal Antibody (TKS-1), PE, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Antibody (12-5901-83) in Flow
          Staining of 3-day unstimulated (left) and 3-day Anti-Mouse IgM and Anti-Mouse CD40-stimulated (right) mouse splenocytes with 0.5 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control PE (Product # 12-4321-80) (blue histogram) or 0.5 µg of Anti-Mouse CD137 Ligand (4-1BB Ligand) PE (Product # 12-5901-82) (purple histogram). Total viable CD45R (B220)+ cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          12-5901-83
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          1 µg/test
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Recommended Isotype Control
          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          TKS-1
          Conjugate
          PE PE PE
          • Biotin 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          200 µg
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_466034
          Product Specific Information
          Description: The TKS-1 monoclonal antibody reacts with mouse 4-1BB Ligand (4-1BBL), a type II transmembrane protein and a member of the tumor necrosis factor superfamily. 4-1BBL is expressed by activated antigen presenting cells including B cells and macrophages. Interaction of 4-1BBL with 4-1BB (CDw137) is reported to deliver a costimulatory signal important in the T-APC interaction.
          Applications Reported: The TKS-1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: The TKS-1 antibody has been tested by flow cytometric analysis of resting and 2-3 day (IgM+CD40)-activated mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          CD137 ligand (CD137L) is a type II membrane protein and part of the TNF superfamily. CD137L is a co-stimulatory molecule that is expressed on antigen presenting cells (DCs, monocytes/macrophages, B cells) and is upregulated upon activation. Its receptor, CD137/4-1BB, is found on a variety of cells, including inflamed endothelial cells, where its expression enhances extravasation of CD137L expressing monocytes. Activated T cells also express CD137, and engagement with CD137L enhances T cell proliferation, IL-2 secretion, survival, and cytotoxic activity. CD137L is also expressed on a majority of B-cell lymphomas, including mantle cell lymphoma, follicular lymphoma, and diffuse large B-cell lymphoma (but it is lacking on Hodgkin lymphoma and T-cell lymphoma). CD137L is also expressed in carcinoma cell lines, and is thought to be involved in T cell-tumor cell interactions.
          How to use the Panel Builder
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline