  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD25 Antibodies
          Invitrogen
          CD25 Monoclonal Antibody (eBio7D4 (7D4)), Biotin, eBioscience™
          1 Published Figure
          10 References
          View all (249) CD25 antibodies
          Tech Support
          Cite CD25 Monoclonal Antibody (eBio7D4 (7D4)), Biotin, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD25 Antibody (13-0252-85) in Flow
          Staining of C57BL/6 splenocytes with Anti-Mouse CD4 APC (Product # 17-0042-82) and 0.06 µg of Rat IgM kappa Isotype Control Biotin (Product # 13-4341-81) (left) or 0.06 µg of Anti-Mouse CD25 Biotin (right) followed by Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          13-0252-85
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.125 µg/test
          View 8 publications 8 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgM, kappa
          Recommended Isotype Control
          Rat IgM Isotype Control (eBRM), Biotin, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          eBio7D4 (7D4)
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Alexa Fluor 488 
          • eFluor 660
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_891432
          Product Specific Information
          Description: The eBio7D4 antibody reacts with mouse CD25, the 55 kDa interleukin-2 receptor a chain (IL-2Ra). CD25 is expressed by early progenitors of the T and B lineage, as well as by activated mature T and B lymphocytes. By itself, CD25 binds IL-2 only with low affinity. However, CD25 associates with CD122 (IL-2 receptor beta chain) and CD132 (common gamma chain) to form the high affinity IL-2 receptor. CD25 plays a role in lymphocyte differentiation and activation/proliferation. The epitopes recognized by eBio3C7, PC61.5 and eBio7D4 are all different allowing for depletion with one antibody (typically PC61.5) followed by subsequent detection with another one. eBio7D4 has been reported to block IL-2 binding but can be overcome by additional IL-2. The monoclonal antibody PC61.5 (Product # 16-0251) is recommended for in vivo studies.
          Purity is > 95% IgG2a as determined by SDS-gel electrophoresis. Endotoxin: <0.5 EU/µg
          Applications Tested: This eBio7D4 (7D4) antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          CD25 (IL2 receptor alpha chain/IL2RA) is a cytokine that plays a role in the proliferation of T and B lymphocytes. The receptor of this cytokine (IL2RA) is a heterotrimeric protein complex with a gamma chain also shared by interleukin 4 (IL4) and interleukin 7 (IL7). IL2RA, IL2R beta chain (IL2RB), and the IL2R gamma chain (IL2RG), constitute the high-affinity IL2 receptor. Homodimeric IL2RA chains result in low-affinity receptor, while homodimeric IL2RB chains produce a medium-affinity receptor. The expression of IL2 in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. IL2 is primarily produced by mature T cells. IL2 plays an important role as a growth factor, differentiation factor, and regulator of cell death. IL-2 stimulates the proliferation of B cells, augments natural killer cell activity, and inhibits granulocyte macrophage colony formation. The targeted disruption of a similar gene in mice leads to ulcerative colitis-like disease, which suggests a role in the immune response to antigenic stimuli. Mutations in this gene are associated with interleukin 2 receptor alpha deficiency.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD25; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; il-2 receptor alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL-2-RA; IL-2R alpha chain; IL-2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; IL2 receptor subunit alpha; IL2-RA; IL2R subunit alpha; Il2ra antibody; interleukin-2 receptor alpha; Interleukin-2 receptor subunit alpha; Interleukin2 receptor subunit alpha; p55; p55 chain; sIL 2R; soluble IL 2 receptor
          View more View less
          Gene Aliases: CD25; Il2r; Il2ra; Ly-43
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P01590
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 16184
          View more View less
          Function(s)
          interleukin-2 receptor activity protein binding drug binding interleukin-2 binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          inflammatory response to antigenic stimulus activation-induced cell death of T cells inflammatory response immune response Notch signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation T cell homeostasis positive regulation of T cell differentiation regulation of T cell homeostatic proliferation negative regulation of lymphocyte proliferation negative regulation of defense response to virus negative regulation of inflammatory response negative regulation of immune response
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline