  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FOXP3 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          FOXP3 Monoclonal Antibody (PCH101), Biotin, eBioscience™
          Advanced Verification
          62 Published Figures
          62 References
          View all (134) FOXP3 antibodies
          Tech Support
          Cite FOXP3 Monoclonal Antibody (PCH101), Biotin, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (62)
          • Advanced Verification (1)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 64
          FOXP3 Antibody (13-4776-80) in Flow
          Surface staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD4 FITC (Product # 11-0049-42) (left) and Anti-Human CD25 APC (Product # 17-0259-42) (right), followed by intracellular staining with 0.25 µg of Anti-Human Foxp3 Biotin or Rat IgG2a K Isotype Control Biotin (Product # 13-4321-82) followed by Streptavidin PE (Product # 12-4317-87) using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Western Blot, Flow Cytometry (WB, Flow)
          FOXP3 Antibody in Western Blot, Flow Cytometry (WB, Flow)
          FOXP3 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXP3 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody
          Product Details
          13-4776-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 15 publications 15 publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-Dependent
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/test
          View 44 publications 44 publications
          Product Specifications
          Published species
          Human
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Recommended Isotype Control
          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Biotin, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          PCH101
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • APC 
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_466653
          Product Specific Information
          Description: eBioscience offers a panel of monoclonal antibodies to different epitopes of human Foxp3, providing useful tools for investigating the complete expression pattern of Foxp3 at the protein level, and discerning the precise subsets of Foxp3^+ cells.
          The PCH101 antibody reacts with the amino terminus of human foxp3 protein also known as FORKHEAD BOX P3, SCURFIN, and JM2; cross reactivity of this antibody to other proteins has not been determined. Foxp3, a 49-55 kDa protein, is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators, and was identified as the gene defective in 'scurfy' (sf) mice. Constitutive high expression of Foxp3 mRNA has been shown in CD4+CD25+ regulatory T cells (Treg cells), and ectopic expression of foxp3 in CD4+CD25- cells imparts a Treg phenotype in these cells.
          Intracellular staining of human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) with PCH101 antibody using the anti-human Foxp3 Staining Set and protocol reveals approximately 0.5-4% of lymphocytes staining, with the majority of staining occurring in the CD25^bright population. This is subject to donor variability.
          PCH101 cross-reacts with rhesus, chimpanzee and cynomolgus. We recommend the use of CD4 (OKT4, Product # 11-0048-42 , or RPA-T4, Product # 11-0049-42 , depending on the species) and CD25 (BC96, Product # 17-0259-42).
          Applications Reported: This PCH101 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis, western blotting, immunohistochemical staining of frozen and formalin-fixed paraffin embedded tissue sections.
          Applications Tested: This PCH101 antibody has been tested by intracellular flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523) and protocol. Please see BestProtocols® Section (Staining intracellular Antigens for Flow Cytometry) for staining protocol (refer to Protocol B: One-step protocol for intracellular (nuclear) proteins). This antibody can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          FOXP3 (Forkhead box protein 3) is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators, highly conserved across mammals, and essential for normal immune homeostasis. FOXP3 is 381 amino acids long, stably and constitutively expressed at a high level in CD25 + CD4 positive regulatory T cells, a low level in CD4-positive/CD25-negative cells, and is absent in CD4-negative/CD8-positive T cells. FOXP3 may be a master regulatory gene, and a more specific marker of regulatory T cells. Defects in the gene encoding FOXP3 protein cause the scurfy phenotype in mice. In humans FOXP3 defects play a role in IPEX syndrome (immune dysfunction, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome), also known as X-linked autoimmunity-allergic dysregulation (XLAAD) syndrome. Transcript variants of FOXP3 encoding different isoforms have been identified. In human breast and colon cancer cells, expression of FOXP3 is regulated by p53 in response to the DNA damage.
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline