  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CXCR5 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD185 (CXCR5) Monoclonal Antibody (MU5UBEE), Biotin, eBioscience™
          14 Published Figures
          12 References
          View all (80) CXCR5 antibodies
          Tech Support
          Cite CD185 (CXCR5) Monoclonal Antibody (MU5UBEE), Biotin, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (14)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 15
          CD185 (CXCR5) Antibody (13-9185-80) in Flow
          Staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD19 APC (Product # 17-0199-42) and Mouse IgG2b K Isotype Control Biotin (Product # 13-4732-85) (left) or Anti-Human CD185 (CXCR5) Biotin (right) followed by Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD185 (CXCR5) Monoclonal Antibody (MU5UBEE), Biotin, eBioscience™
          Product Details
          13-9185-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (0.125 µg)/test
          View 11 publications 11 publications
          Product Specifications
          Published species
          Human, Rhesus monkey
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Recommended Isotype Control
          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), Biotin, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MU5UBEE
          Immunogen
          N-terminal extracellular domain
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2572806
          Product Specific Information
          Description: The MU5UBEE monoclonal antibody reacts with human and non-human primate CD185. CD185, which is also known as C-X-C chemokine receptor 5 (CXCR5) and Burkitt lymphoma receptor 1 (BLR1), is a seven transmembrane G protein-coupled receptor originally identified in Burkitt's lymphoma. In peripheral blood, CD185 is expressed on B cells, CD4+ T cells (but not Th1 or Th2 cells), as well as on a subpopulation of memory (CD45RO+) T cells. Circulating CD185+ T cells are in a resting state and migrate to the lymph nodes due to expression of CCR7 and CD62L. In tonsil, CD185 is expressed on nearly all CD4+ cells together with CD45RO and activation markers such as CD69 and ICOS. Tonsillar CD185+ cells have been shown to induce antibody production when co-cultured with B cells, thus supporting their role in providing help to B cells. Furthermore, this chemokine receptor plays a critical role in lymphocyte trafficking, in particular T cell migration into the B cell follicles of germinal centers in response to CXCL13, making CD185 an established marker of follicular helper T cells.
          The MU5UBEE monoclonal antibody also crossreacts with Rhesus macaque.
          Applications Reported: This MU5UBEE antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This MU5UBEE antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          CD185, also known as CXCR5 or Burkitt lymphoma receptor 1 (BLR1), is a seven-transmembrane G protein-coupled receptor in the CXC chemokine receptor family. It plays a crucial role in lymphocyte trafficking, particularly in T cell migration into B cell follicles of germinal centers in response to CXCL13, making it a key marker of follicular helper T cells. In peripheral blood, CXCR5 is expressed on B cells, CD4+ T cells (excluding Th1 and Th2 cells), and a subset of memory (CD45RO+) T cells. These CD185+ T cells are in a resting state and migrate to lymph nodes due to CCR7 and CD62L expression. In tonsils, CD185 is found on nearly all CD4+ cells, along with activation markers like CD69 and ICOS, and can induce antibody production when co-cultured with B cells. CXCR5 is expressed in lymphatic tissues such as lymph node follicles and the spleen, and is also found in human blood and salivary glands, as well as various animal tissues. It is essential for B cell migration and is part of the larger family of G protein-coupled receptors (GPCRs), which have seven membrane-spanning helices and are involved in numerous signaling pathways. GPCRs, including CXCR5, are regulated by various ligands that affect their conformation and signaling through G-proteins and downstream effectors. The regulation of GPCRs, including their deactivation, has significant implications for cellular functions and is a major focus of pharmacological research, leading to the development of drugs like Zyprexa and Claritin for mental health and allergy treatments.
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline