  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SSEA1 (CD15) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD15 Monoclonal Antibody (HI98), eBioscience™
          Advanced Verification
          4 Published Figures
          7 References
          View all (79) SSEA1 (CD15) antibodies
          Tech Support
          Cite CD15 Monoclonal Antibody (HI98), eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (4)
          • Advanced Verification (2)
          CD15 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD15 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 7
          CD15 Antibody (14-0159-80) in Flow
          THP-1 and Ramos cells were fixed and permeabilized using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-000) and then stained with CD15 Monoclonal Antibody (HI98), eBioscience™ (Product # 14-0159-82) at a concentration of 0.25 µg (red histogram) and CD19 Monoclonal Antibody (HIB19), FITC, eBioscience™ (Product # 11-0199-42) (green histogram) at a concentration of 1 µg or left unstained (black histogram), followed by Goat anti-Mouse IgG (H+L), Superclonal™ Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor™ Plus 647 (P... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD15 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD15 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD15 Antibody in Western Blot (WB)
          CD15 Antibody in Western Blot (WB)
          CD15 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD15 Antibody
          CD15 Antibody
          Product Details
          14-0159-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          10 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          10 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/test
          View 3 publications 3 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Published species
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgM, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          HI98
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • eFluor 615
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_467130
          Product Specific Information
          Description: The HI98 monoclonal antibody reacts with human CD15, Lewis X. This 3-fucosyl-N-acetyllactosamine carbohydrate moiety is expressed by granulocytes. Monocytes express this structure at varying degree while lymphocytes are negative.
          Applications Reported: The HI98 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, and immunohistochemical staining of frozen and FFPE tissue sections (IHC-F, IHC-P).
          Applications Tested: The HI98 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. The HI98 antibody has also been tested by immunohistochemistry on FFPE tisue (IHC-P) at less than or equal to 10 µg/mL. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          CD15 (Lewis X, Le(x); stage specific embryonic antigen-1, SSEA-1) is a trisacharide determinant (3-fucosyl-N-acetyllactosamine) expressed on several glycolipids, glycoproteins and proteoglycans of various cell types, e.g. granulocytes, mast cells, monocytes, macrophages, cells of gastric mucosa, nervous system or various tumour cells. There are several variants of Lewis x, such as sialyl-Lewis x or sulphated Lewis x. Cells with high surface expression of Le(x) antigen exhibit strong self-aggregation, based on calcium-dependent Le(x)-Le(x) interaction. This process is involved for example in embryo compaction or in autoaggregation of teratocarcinoma cells. Sialyl-Le(x) and its isomer sialyl-Le(a) are ligands of selectins. CD15 expression has been extensively used to confirm diagnosis of Hodgkin's disease.
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline