  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Integrin beta 1 (CD29) Antibodies
          Invitrogen
          CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (KMI6), eBioscience™
          4 References
          View all (116) Integrin beta 1 (CD29) antibodies
          Tech Support
          Cite CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (KMI6), eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody (14-0292-85) in WB
          Balb/c spleen cell lysate (3x10e5 cells/lane) was resolved by SDS-PAGE under non-reducing conditions, immunoblotted with 2 µg/mL Anti-Mouse CD29 Purified and revealed with Anti-Rat IgG HRP. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD29 (Integrin beta 1) Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          14-0292-85
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-Dependent
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.125 µg/test
          View 1 publication 1 publication
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-Dependent
          -
          Neutralization (Neu)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Functional Assay (Functional)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          KMI6
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_914297
          Product Specific Information
          Description: The KMI6 monoclonal antibody reacts with mouse CD29 (integrin beta1), a 120-130 kDa member of the beta integrin family expressed by leukocytes, endothelial, smooth muscle and epithelial cells. CD29 binds non-covalently with the alpha integrins CD49a-f, to form the VLA-1 through VLA-6 complexes, respectively, and also with CD51. These alpha beta integrin heterodimers are capable of mediating a variety of cellular responses including adhesion, trafficking, proliferaton and differentiation. All of the integrins which include CD29 bind to extracellular matrix proteins including collagen, laminin, fibronectin and vitronectin, whereas some CD29-containing integrins also interact with cellular receptors including VCAM-1 and MadCAM-1. The KMI6 antibody has been shown to be an activating antibody for beta1 integrins, enhancing lymphocyte binding to fibronectin.
          Applications Reported: This KMI6 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoprecipitation, and immunohistology staining of frozen tissue sections. The KMI6 antibody has also been found useful for immunoblotting, recognizing a protein of approximately 120 kD under non-reducing conditions.
          Applications Tested: This KMI6 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes and thymocytes. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. The KMI6 antibody has also been tested by immunoblotting at 2 µg/mL. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          CD29, also known as ITGB1 or Integrin Subunit Beta 1, is a 110 kDa cell surface glycoprotein widely expressed by various cells, including all leukocytes. It forms non-covalently linked heterodimers with at least six different alpha integrins (CD49a-f), creating VLA-1 through VLA-6 complexes, as well as with CD51. These alpha-beta integrin heterodimers mediate a range of cellular responses, including adhesion, trafficking, proliferation, and differentiation. CD29-containing integrins bind to extracellular matrix proteins such as collagen, laminin, fibronectin, and vitronectin. Some integrins also interact with cellular receptors like VCAM-1 and MadCAM-1. CD29 plays a crucial role in immune cell trafficking from blood to tissue, particularly during leukocyte emigration and extravascular migration. It is involved in regulating tissue damage and disease symptoms related to inflammatory bowel disease. In the presence of anti-tumor drugs, decreased expression of ITGB1 correlates with multidrug resistance in tumor cells. ITGB1-dependent mechanisms enhance cytokine secretion in human airway smooth muscle in response to IL-1beta, facilitated by fibronectin and type I collagen. More than eight beta subunits with numerous splice variant isoforms have been identified in mammals, including two major forms: beta1A and beta1D. Beta1A is present in all tissues except cardiac and skeletal muscle, which express the beta1D variant.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD29; Fibronectin receptor subunit beta; Integrin beta-1; Integrin beta1; ITBG1D; VLA-4 subunit beta
          View more View less
          Gene Aliases: 4633401G24Rik; AA409975; AA960159; CD29; ENSMUSG00000051907; Fnrb; Gm9863; gpIIa; Itgb1
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P09055
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 16412
          View more View less
          Function(s)
          glycoprotein binding fibronectin binding protease binding actin binding receptor activity receptor binding integrin binding protein binding collagen binding kinase binding protein kinase binding protein domain specific binding protein complex binding peptide binding laminin binding metal ion binding protein heterodimerization activity cell adhesion molecule binding alpha-actinin binding collagen binding involved in cell-matrix adhesion integrin
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle in utero embryonic development cell fate specification tissue homeostasis cell migration involved in sprouting angiogenesis cellular calcium ion homeostasis cell adhesion leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion calcium-independent cell-matrix adhesion transforming growth factor beta receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation germ cell migration visual learning regulation of collagen catabolic process positive regulation of cell-substrate adhesion positive regulation of neuron projection development cell migration formation of radial glial scaffolds positive regulation of cell migration neuron projection development negative regulation of cell projection organization cell-substrate adhesion protein transport within lipid bilayer heterotypic cell-cell adhesion negative regulation of Rho protein signal transduction positive regulation of apoptotic process stress fiber assembly positive regulation of MAPK cascade sarcomere organization negative regulation of cell differentiation negative regulation of neuron differentiation positive regulation of neuron differentiation positive regulation of endocytosis axon extension cardiac muscle tissue development dendrite morphogenesis positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation leukocyte tethering or rolling regulation of cell cycle cardiac muscle cell differentiation bicellular tight junction assembly positive regulation of establishment of protein localization to plasma membrane negative regulation of anoikis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline