  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD123 Antibodies
          Invitrogen
          CD123 Monoclonal Antibody (6H6), eBioscience™
          8 Published Figures
          31 References
          View all (77) CD123 antibodies
          Tech Support
          Cite CD123 Monoclonal Antibody (6H6), eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (8)
          CD123 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD123 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 9
          CD123 Antibody (14-1239-80) in Flow
          Staining of TF-1 cell line with Mouse IgG1 kappa Isotype Control Purified (Product # 14-4714-82) (open histogram) or Anti-Human CD123 Purified (filled histogram) followed by F (ab')2 Anti-Mouse IgG PE (Product # 12-4012). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD123 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD123 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) (IHC, IHC (F))
          CD123 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD123 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD123 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD123 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD123 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD123 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD123 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          14-1239-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 9 publications 9 publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-Dependent
          View 4 publications 4 publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Flow Cytometry (Flow)
          1 µg/test
          View 15 publications 15 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Published species
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          6H6
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_467452
          Product Specific Information
          Description: The 6H6 monoclonal antibody reacts with human CD123, the alpha chain of the IL-3 receptor. This 60-70 kDa transmembrane protein binds to IL-3 with low affinity by itself, and when associated with CD131 (common beta chain) binds IL-3 with high affinity. CD123 is expressed by myeloid precursors, macrophages, dendritic cells, mast cells, basophils, and megakaryocytes.
          Applications Reported: This 6H6 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunohistology staining of frozen tissue sections, and immunohistology staining of paraffin embedded tissue sections.
          Applications Tested: The 6H6 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          IL-3Ra (Interleukin-3 receptor subunit alpha) belongs to the type I cytokine receptor family and is a heterodimer with a unique alpha chain paired with the common beta (beta c or CDw131) subunit. IL-3Ra is responsible for the transmission of signal of Interleukin-3. IL-3Ra and IL-3Rb chain heterodimerization is induced by Interleukin-3, which is required for receptor activation but not high affinity binding. IL-3Ra is also reported that IL-3Ra subunits are overexpressed on acute myeloid leukemia (AML) blasts compared with normal hematopoietic cells and are thus potential targets for novel therapeutic agents.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD123; CD123 antigen; IL-3 receptor subunit alpha; IL-3R subunit alpha; interleukin 3 receptor, alpha (low affinity); Interleukin-3 receptor subunit alpha; membrane protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD123; hIL-3Ra; IL-3R-alpha; IL3R; IL3RA; IL3RAY; IL3RX; IL3RY
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P26951
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3563
          View more View less
          Function(s)
          cytokine receptor activity interleukin-3 receptor activity protein binding cytokine binding
          Process(es)
          positive regulation of cell proliferation cytokine-mediated signaling pathway cellular response to interleukin-3 interleukin-3-mediated signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline