  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MCPT-1 Antibodies
          Invitrogen
          MCPT-1 (mMCP-1) Monoclonal Antibody (RF6.1), eBioscience™
          3 References
          View all (3) MCPT-1 antibodies
          Tech Support
          Cite MCPT-1 (mMCP-1) Monoclonal Antibody (RF6.1), eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          14-5503-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications
          ELISA (ELISA)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          RF6.1
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_10853184
          Product Specific Information
          Description: The monoclonal antibody RF6 recognized MCPT-1 (Mast Cell Protease-1) which is a β-chymase, a type of serine protease stored and secreted in a tissue-specific manner by mucosal mast cells. MCPT-1 is a chymotryptic protease, referring to its ability to cleave proteins and peptides after an aromatic amino acid. It shares 74% sequence homology with its rat counterpart, rat Mast Cell Protease-II (rMCP-II) and has no direct human counterpart.
          MCPT-1 is the only chymase expressed by intestinal mucosal mast cells, which are found in the intestinal epithelium. Although it is expressed constitutively and is detectable in the sera of normal mice, parasites in the gut cause systemic levels to increase dramatically within two days and peak at two weeks following infection. It plays an important role in host defense against intestinal parasites, as mice deficient in MCPT-1 display delayed response upon infection. Elevated MCPT-1 levels are also observed during intestinal allergic hypersensitivity reactions. The mechanism of its action is not fully understood, although it is believed to increase intestinal permeability similarly to rMCP-II, possibly by cleaving the proteins at tight junctions between cells.
          Applications Reported: This RF6 antibody has been reported for use in immunocytochemistry and ELISA.
          Applications Tested: This RF6 antibody has been tested by ELISA. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          MCPT-1 is the only chymase expressed by intestinal mucosal mast cells, which are found in the intestinal epithelium. Although it is expressed constitutively and is detectable in the sera of normal mice, parasites in the gut cause systemic levels to increase dramatically within two days and peak at two weeks following infection. It plays an important role in host defense against intestinal parasites, as mice deficient in MCPT-1 display delayed response upon infection. Elevated MCPT-1 levels are also observed during intestinal allergic hypersensitivity reactions. The mechanism of its action is not fully understood, although it is believed to increase intestinal permeability similarly to rMCPT-II, possibly by cleaving the proteins at tight junctions between cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Mast cell protease 1; MMCP-1
          View more View less
          Gene Aliases: AV080368; Mcp-1; Mcpt1
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P11034
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 17224
          View more View less
          Function(s)
          serine-type endopeptidase activity peptidase activity serine-type peptidase activity hydrolase activity protease serine protease protein modifying enzyme
          Process(es)
          proteolysis protein processing cellular response to drug
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline