  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Ki-67 Antibodies
          Invitrogen
          Ki-67 Monoclonal Antibody (SolA15), eBioscience™
          Advanced Verification
          86 Published Figures
          560 References
          View all (157) Ki-67 antibodies
          Tech Support
          Cite Ki-67 Monoclonal Antibody (SolA15), eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Published Figures (86)
          • Advanced Verification (2)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 96
          Ki-67 Antibody (14-5698-80) in ICC/IF
          Immunofluorescence analysis of Ki67 was performed using 70% confluent log phase HeLa cells serum starved for 36 Hrs followed by serum release for 6 Hrs. The cells were fixed with 4% Paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 2% BSA for 10 minutes at room temperature. The cells were labeled with Ki-67 Monoclonal Antibody (SolA15), eBioscience™ (Product # 14-5698-82) at 5 µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Goat anti-Rat IgG (H+L) Cross-... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry (IHC (P), ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (P), IHC (PFA))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) (IHC, IHC (F))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC, IHC (PFA))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody
          Ki-67 Antibody
          Product Details
          14-5698-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          -
          View 3 publications 3 publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 269 publications 269 publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          2.5-5 µg/mL
          View 39 publications 39 publications
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          -
          View 5 publications 5 publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          5 µg/mL
          View 24 publications 24 publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          View 120 publications 120 publications
          Flow Cytometry (Flow)
          -
          View 98 publications 98 publications
          Immunoprecipitation (IP)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Functional Assay (Functional)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Dog, Cynomolgus monkey, Human, Mouse, Non-human primate, Rat
          Published species
          Dog, Ferret, Human, Mouse, Mustelid, Pig, Rat
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          SolA15
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 514 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 750
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 570
          • eFluor 615
          • eFluor 660
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_10853185
          Product Specific Information
          Description: The monoclonal antibody SolA15 recognizes mouse and rat Ki-67, a 300 kDa nuclear protein. Ki-67 is present during all active phases of the cell cycle (G1, S, G2, and mitosis), but is absent from resting cells (G0). Ki-67 is detected within the nucleus during interphase but redistributes to the chromosomes during mitosis. Ki-67 is used as a marker for determining the growth fraction of a given population of cells. In studies of tumor cells, the "Ki-67 labeling index" refers to the number of Ki-67 positive cells within the population and this is used to predict outcome of particular cancer types. Ki-67 has been shown to interact with the DNA-bound protein chromobox protein homolog 3 (CBX3) (heterochromatin).
          The SolA15 antibody also recognizes human, non-human primate and canine Ki-67.
          Applications Reported: This SolA15 antibody has been reported for use in immunohistochemical staining of formalin-fixed paraffin embedded (FFPE) tissue sections and frozen (paraformaldehyde fixed) sections and immunocytochemistry (ICC).
          Applications Tested: This SolA15 antibody has been tested by immunohistochemistry on formalin-fixed paraffin embedded mouse skin with high or low pH antigen retrieval and immunocytochemistry on fixed and permeabilized C2C12 cells at less than or equal to 5 µg/mL. It is recommended that this antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          Ki-67 is a nuclear protein that is expressed during various stages in the cell cycle, particularly during late G1, S, G2, and M phases. The protein has a forkhead associated domain (FHA) through which it associates with euchromatin at the perichromosomal layer, the centromeric heterochromatin, and the nucleolus. Ki-67 is shown to have a cell cycle dependent topographical distribution with perinucleolar expression at G1, expression in the nuclear matrix at G2, and expression on the chromosomes during M phase. Ki-67 is commonly used as a proliferation marker because it is not detected in G0 cells, but increases steadily from G1 through mitosis. Ki-67 antibodies are useful in establishing the cell growing fraction in neoplasms. In neoplastic tissues, the prognostic value is comparable to the tritiated thymidine-labelling index. The correlation between low Ki-67 index and histologically low-grade tumors is strong. Ki-67 is routinely used as a neuronal marker of cell cycling and proliferation.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67; Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67 homolog; Antigen KI-67; Antigen KI-67 homolog; antigen Ki67; Molecular Immunology Borstel antibody 1; Proliferation marker protein Ki-67; proliferation-related Ki-67 antigen; protein phosphatase 1, regulatory subunit 105; RP11-380J17.2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: D630048A14Rik; Ki-67; Ki67; KIA; MIB-; MIB-1; MKI67; PPP1R105
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P46013, (Mouse) E9PVX6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Dog) 100686578, (Human) 4288, (Cynomolgus monkey) 102135895, (Rat) 291234, (Mouse) 17345
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding RNA binding protein binding ATP binding molecular condensate scaffold activity molecular_function protein C-terminus binding poly(A) RNA binding
          Process(es)
          DNA metabolic process meiotic nuclear division cell proliferation response to organic cyclic compound hyaluronan metabolic process organ regeneration cellular response to heat chromosome segregation regulation of mitotic nuclear division regulation of chromatin organization hepatocyte proliferation cholangiocyte proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline