  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PCNA Antibodies
          Invitrogen
          PCNA Monoclonal Antibody (PC10 (3F81)), eBioscience™
          Advanced Verification
          1 Published Figure
          2 References
          View all (101) PCNA antibodies
          Tech Support
          Cite PCNA Monoclonal Antibody (PC10 (3F81)), eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          PCNA Antibody (14-9910-80) in WB
          Western blot was performed using Anti-PCNA Monoclonal Antibody (PC10 (3F81)), eBioscience™(Product # 14-9910-82) and a 32kDa band corresponding to PCNA was observed across all tested cell lines. Nuclear enriched extracts (30 µg lysate) of HeLa (Lane 1), MCF7 (Lane 2), Jurkat (Lane 3), HEK-293 (Lane 4), NIH/3T3 (Lane 5), MDA-MB-231 (Lane 6), A549 (Lane 7), SH-SY5Y (Lane 8), PC-12 (Lane 9) were electrophoresed using NuPAGE™ 12% Bis-Tris Protein Gel (Product # NP0342BOX). Resolved proteins were then transferred onto a Nitrocellulose membrane ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Western Blot (WB)
          PCNA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PCNA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PCNA Antibody
          Product Details
          14-9910-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          5 µg/mL
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/test
          View 1 publication 1 publication
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Published species
          Chordate
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          PC10 (3F81)
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • eFluor 615
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_468595
          Product Specific Information
          Description: The PC10 antibody recognizes the proliferating cell nuclear antigen (PCNA), a 36 kDa protein, also known as polymerase delta auxiliary protein. PC10 antibody reacts with human, mouse, and rat PCNA. The peak expression of PCNA occurs during the S-phase.
          Applications Reported: The PC10 (a.k.a. 3F81) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoprecipitation, immunoblotting (WB), and immunohistochemical staining.
          Applications Tested: The PC10 (a.k.a. 3F81) antibody has been tested by flow cytometric analysis. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. The PC10 antibody has also been tested by immunocytochemistry of methanol-fixed MDCK cells and can be used at less than or equal to 5 µg/mL. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          PCNA (polymerase delta auxiliary protein) is essential for DNA replication and is involved in DNA excision and mismatch repair pathways. PCNA binds to the CDK inhibitor p21, the structure-specific endonucleases Fen1 and XPG, and DNA cytosine 5-methyltransferase (MCMT). PCNA is a potentially useful marker of cells with proliferative potential and for identifying the proliferation status of tumor tissue (i.e. relevant to prognosis). PCNA is a marker for cells in early G1 phase and S phase of the cell cycle. PCNA is found in the nucleus and is a cofactor of DNA polymerase delta, and acts as a homotrimer and helps increase the processing of leading strand synthesis during DNA replication. In response to DNA damage, PCNA is ubiquitinated and is involved in the RAD6-dependent DNA repair pathway. Two transcript variants encoding the same protein have been found for PCNA. Pseudogenes of PCNA have been described on chromosome 4 and on the X chromosome.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Cyclin; DNA polymerase delta auxiliary protein; DNA sliding clamp PCNA; HGCN8729; MGC8367; PCNA; Proliferating cell nuclear antigen; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ATLD2; PCNA; Pcna/cyclin; PCNAR
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P12004, (Rat) P04961, (Mouse) P17918
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5111, (Rat) 25737, (Mouse) 18538
          View more View less
          Function(s)
          purine-specific mismatch base pair DNA N-glycosylase activity DNA binding chromatin binding damaged DNA binding protein binding enzyme binding estrogen receptor binding DNA polymerase processivity factor activity receptor tyrosine kinase binding dinucleotide insertion or deletion binding MutLalpha complex binding histone acetyltransferase binding identical protein binding macromolecular complex binding DNA polymerase binding transcription factor binding DNA polymerase processivity factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter DNA replication leading strand elongation regulation of DNA replication DNA repair base-excision repair, gap-filling mismatch repair chromatin organization cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress heart development translesion synthesis epithelial cell differentiation replication fork processing positive regulation of deoxyribonuclease activity response to estradiol response to lipid cellular response to UV estrous cycle positive regulation of DNA repair positive regulation of DNA replication response to cadmium ion cellular response to hydrogen peroxide cellular response to xenobiotic stimulus response to dexamethasone liver regeneration positive regulation of DNA-directed DNA polymerase activity response to L-glutamate mitotic telomere maintenance via semi-conservative replication regulation of catalytic activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline