  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • HLA-G Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          HLA-G Monoclonal Antibody (87G), eBioscience™
          3 Published Figures
          5 References
          View all (58) HLA-G antibodies
          Tech Support
          Cite HLA-G Monoclonal Antibody (87G), eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (3)
          HLA-G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          HLA-G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          HLA-G Antibody (14-9957-80) in Flow
          Staining of stimulated U937 cells with 0.25 µg of Mouse IgG2a K Isotype Control Purified (Product # 14-4724-82) (blue) or 0.25 µg of Anti-Human HLA-G Purified (purple) followed by F (ab')2 Anti-Mouse IgG PE (Product # 12-4012).Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          HLA-G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-G Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          HLA-G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-G Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          14-9957-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-Dependent
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.5 µg/test
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications
          Published species
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          87G
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_1210777
          Product Specific Information
          Description: The monoclonal antibody 87G recognizes human HLA-G, a member of the Human Leukocyte Antigen family but as part of the nonclassical MHC type involved in inhibiting immune reponses. HLA-G has seven reported isoforms. The antibody 87G recognizes both HLA-G1 and the solube HLA-G5. Expression of HLA-G is found primarily in fetal trophoblast cells as they invade the maternal decidua thereby protecting the fetus from the maternal immune system. Like the highly mitotic trophoblast, abundant HLA-G protein expression has been identified in some tumors, including melanoma, breast carcinoma and renal carcinoma as well as CLL, AML and B-CLL. Some expression has also been found in pancreatic islets, erythroid and endothelial progenitors and the adult thymic medulla.HLA-G+ CD4 or CD8 cells have been identified in normal human peripheral blood and are thought to act as regulatory cells in that they are hypoproliferative with a unique cytokine profile differing from Tregs. The receptors for HLA-G are CD85j/ILT2, CD85d/ILT4, and CD158. Recent studies have shown a role for HLA-G in tolerance and maintenance of transplanted organs.
          Applications Reported: This 87G antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, and immunohistology staining of frozen tissue sections.
          Applications Tested: This 87G antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          HLA-G belongs to the HLA class I heavy chain paralogues. This class I molecule is a heterodimer consisting of a heavy chain and a light chain (beta-2 microglobulin). The heavy chain is anchored in the membrane. HLA-G is expressed on fetal derived placental cells. The heavy chain is approximately 45 kDa and its gene contains 8 exons. Exon one encodes the leader peptide, exons 2 and 3 encode the alpha1 and alpha2 domain, which both bind the peptide, exon 4 encodes the alpha3 domain, exon 5 encodes the transmembrane region, and exon 6 encodes the cytoplasmic tail.
          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline