  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD16/CD32 Antibodies
          Invitrogen
          CD16/CD32 Monoclonal Antibody (93), Functional Grade, eBioscience™
          7 Published Figures
          69 References
          View all (52) CD16/CD32 antibodies
          Tech Support
          Cite CD16/CD32 Monoclonal Antibody (93), Functional Grade, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (7)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 8
          CD16/CD32 Antibody (16-0161-85) in Flow
          Staining of BALB/c splenocytes with 0.25 µg Rat IgG2a kappa Isotype Control Purified (Product # 14-4321-82) (open histogram) or 0.25 µg Anti-Mouse CD16/CD32 Purified (filled histogram) followed by Anti-Rat IgG FITC (Product # 11-4811-85). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          16-0161-85
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Flow Cytometry (Flow)
          0.5 µg/test
          View 57 publications 57 publications
          Neutralization (Neu)
          Assay-Dependent
          View 4 publications 4 publications
          Functional Assay (Functional)
          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications
          Inhibition Assays (Inhibition)
          -
          View 5 publications 5 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Published species
          Fruit fly, Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, lambda
          Recommended Isotype Control
          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Functional Grade, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          93
          Conjugate
          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 661
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 690
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_468899
          Product Specific Information
          Description: The 93 monoclonal antibody reacts with an epitope shared by mouse CD16 and CD32. CD16 (Fc gamma III Receptor) and CD32 (Fc gamma II Receptor) are the low affinity receptors for the mouse IgG Fc portion and are expressed by B cells, monocyte/macrophages, NK cells, and neutrophils.
          Applications Reported: The 93 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. 93 has also been reported in blocking of Fc-mediated reactions in functional studies.
          Applications Tested: The 93 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Storage and handling: Use in a sterile environment.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Target Information
          CD16 is a 50-65 kDa cell surface molecule that exists in two forms - a transmembranous form expressed by natural killer (NK) cells, and some T cells and a phosphatidylinositol linked form expressed by granulocytes. CD16 is a low affinity receptor for IgG (FcR III), and is an important receptor mediating ADCC (antibody dependent cell mediated cytotoxicity) by NK cells. IN comparison, CD32 is a 40 kD glycoprotein that acts as a low affinity receptor for IgG (also known as Fc gamma RII), and mediates several functions including endocytosis, activation of secretion, cytotoxicity and immunomodulation. CD32 is expressed by B cells, monocytes, granulocytes and platelets. Further, CD32 is involved in the phagocytosis of immune complexes, the regulation of antibody production by B-cells, and variations of the CD32 gene may increase vulnerability to systemic lupus erythematosus (SLE). Several transcript variants encoding different isoforms of CD32 have been found.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD16A; CD16B; CD32; CD32 receptor 2; CDw32; Fc gamma receptor IIB; Fc gamma receptor III; Fc gamma RIIB; Fc-gamma RII; Fc-gamma RII-b; Fc-gamma RII-c; fc-gamma RIII; Fc-gamma-RII; fc-gamma-RIIB; Fc-gamma-RIIc; Fcg receptor III; FCG2; FcgammaRIIB; FcgammaRIII; FCGR2C; FCGR3A; FCGR3B; FCGRIII; FCR-10; FcRII-b; FcRII-c; fcRIII; FCRIIIA; FGFR2B; IgG Fc receptor II beta; igG Fc receptor III; Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II; low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b; low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III; Ly-17; Lymphocyte antigen 17; RP11-5K23.1
          View more View less
          Gene Aliases: AI528646; CD16; CD32; F630109E10Rik; Fc[g]RII; Fcgr2; Fcgr2a; Fcgr2b; FcgRII; Fcr-2; Fcr-3; fcRII; Ly-17; Ly-m20; LyM-1
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P08101
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 14130, (Mouse) 14131
          View more View less
          Function(s)
          receptor signaling protein activity protein binding IgG binding immunoglobulin binding IgG receptor activity immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          negative regulation of type I hypersensitivity immune complex clearance negative regulation of immunoglobulin production negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of acute inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin receptor-mediated endocytosis phagocytosis, engulfment defense response immune response cell surface receptor signaling pathway response to bacterium immunoglobulin mediated immune response antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II negative regulation of B cell proliferation endocytic recycling negative regulation of interleukin-10 production negative regulation of neutrophil apoptotic process intracellular signal transduction mast cell activation negative regulation of phagocytosis positive regulation of phagocytosis negative regulation of immune response cellular response to molecule of bacterial origin antibody-dependent cellular cytotoxicity positive regulation of type IIa hypersensitivity positive regulation of type III hypersensitivity positive regulation of type I hypersensitivity serotonin secretion phagocytosis, recognition neutrophil chemotaxis Fc-gamma receptor signaling pathway positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I regulation of immune response
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline