  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PINK1 Antibodies
          Rockland
          PINK1 Monoclonal Antibody (S4-15)
          View all (51) PINK1 antibodies
          Tech Support
          Cite PINK1 Monoclonal Antibody (S4-15)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          PINK1 Monoclonal Antibody (S4-15)
          Product Details
          200-301-W64
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          S4-15
          Immunogen
          Anti-PINK1 Antibody was produced by repeated immunization of mice with a fusion protein containing amino acids 112-496 of human PINK1.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • FITC
          • HRP
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2, with 50% glycerol
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          PINK1 (PTEN-induced putative kinase 1) protects from mitochondrial dysfunction in cells by conferring different autophosphorylation activity to mitochondrial genes. The kinase domain of PINK1 appears to be critical in its protective effects. Mitochondrial proteins are critical for the regulation of cellular energy and adaptation to stress. Particularly in brain cells, mitochondrial demand is extraordinarily high, in order to accommodate aerobic and anaerobic support of high energy processes. When mitochondrial structure and/or function is disrupted in the brain, neurodegenerative diseases like Parkinson's disease are triggered.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: BRPK; FLJ27236; PINK 1; PINK-1; protein kinase BRPK; PTEN induced putative kinase 1; PTEN-induced putative kinase 1; PTEN-induced putative kinase protein 1; Serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1190006F07Rik; AU042772; AW557854; BRPK; mFLJ00387; PARK6; PINK1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9BXM7, (Rat) B5DFG1, (Mouse) Q99MQ3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 65018, (Rat) 298575, (Mouse) 68943
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding protease binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity peptidase activator activity transferase activity kinase binding ubiquitin protein ligase binding protein kinase B binding macromolecular complex binding metal ion binding C3HC4-type RING finger domain binding protein serine kinase activity molecular_function calcium-dependent protein kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase protein modifying enzyme
          Process(es)
          mitophagy mitophagy regulation of oxidative phosphorylation response to ischemia protein phosphorylation ubiquitin-dependent protein catabolic process autophagy response to stress response to oxidative stress mitochondrion organization regulation of hydrogen peroxide metabolic process negative regulation of gene expression regulation of mitochondrion organization dopamine secretion macroautophagy positive regulation of macroautophagy negative regulation of macroautophagy protein ubiquitination respiratory electron transport chain hemopoiesis positive regulation of cell migration regulation of protein ubiquitination positive regulation of protein ubiquitination positive regulation of synaptic transmission, dopaminergic positive regulation of dopamine secretion positive regulation of catecholamine secretion cellular response to oxidative stress intracellular signal transduction TORC2 signaling regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling regulation of protein complex assembly regulation of neuron apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of translation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of JNK cascade catecholamine secretion protein stabilization establishment of localization in cell regulation of mitochondrial membrane potential positive regulation of protein kinase B signaling regulation of proteasomal protein catabolic process cellular response to hypoxia establishment of protein localization to mitochondrion maintenance of protein location in mitochondrion positive regulation of mitochondrial fission positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria negative regulation of mitochondrial fission cellular response to toxic substance mitochondrion to lysosome transport regulation of cellular response to oxidative stress negative regulation of macromitophagy regulation of synaptic vesicle transport negative regulation of autophagosome assembly positive regulation of mitochondrial electron transport, NADH to ubiquinone regulation of mitophagy regulation of protein targeting to mitochondrion negative regulation of hypoxia-induced intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of hydrogen peroxide-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to hydrogen peroxide positive regulation of cristae formation positive regulation of protein targeting to mitochondrion positive regulation of free ubiquitin chain polymerization cellular response to hydrogen sulfide positive regulation of type 2 mitophagy regulation of reactive oxygen species metabolic process negative regulation of reactive oxygen species metabolic process positive regulation of ATP biosynthetic process negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of protein phosphorylation biological_process peptidyl-serine phosphorylation positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation positive regulation of protein dephosphorylation positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of mitophagy negative regulation of oxidative stress-induced cell death phosphorylation mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline