  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CRASP2 Antibodies
          Rockland
          CRASP-2 Polyclonal Antibody
          Tech Support
          Cite CRASP-2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CRASP-2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CRASP-2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CRASP-2 Antibody (200-401-C19S) in WB
          Western Blot showing detection of 0.1 µg of recombinant CRASP-2 protein. Lane 1: Molecular weight markers. Lane 2: MBP-CRASP-2 fusion protein (arrow; expected MW = 67.8 kDa). Lane 3: MBP alone. Protein was run on a 4-20% gel, then transferred to 0.45 µm nitrocellulose. After blocking with 1% BSA-TTBS (p/n MB-013, diluted to 1X) overnight at 4°C, primary antibody was used at 1:1000 at room temperature for 30 min. HRP-conjugated Goat-Anti-Rabbit (p/n 611-103-122) secondary antibody was used at 1:40,000 in MB-070 blocking buffer and imaged on... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CRASP-2 Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          200-401-C19S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.5 µg/mL
          -
          ELISA (ELISA)
          1:2,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bacteria
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          MBP-fusion protein corresponding to Borrelia burgdorferi CRASP-2 protein.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          0.02M potassium phosphate, pH 7.2, with 0.15M NaCl
          Contains
          0.01% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Store vial at 4° C prior to restoration. For extended storage aliquot contents and freeze at -20° C or below. Avoid cycles of freezing and thawing. Centrifuge product if not completely clear after standing at room temperature. This product is stable for several weeks at 4° C as an undiluted liquid. Dilute only prior to immediate use.
          This antibody is specific for Borrelia burgdorferi CRASP-2 protein. A BLAST analysis was used to suggest reactivity with CRASP-2 from B. burgdorferi sources based on 100% homology with the immunizing sequence. Partial cross-reactivity is expected against B. garinii, B. spielmanii, and valaisiana sources based on 91-89% homology. Cross-reactivity with CRASP-2 from other sources has not been determined.
          Target Information
          CRASP-2 (Complement Regulator-Acquiring Surface Protein 2) of Borrelia burgdorferi binds FHL-1 and factor H binding protein in a distinct way. It may be predominantly expressed by serum-resistant Borrelia strains. Borrelia burgdorferi sensu lato has the ability to evade immune systems to persist in a variety of vertebrate hosts. This activity is dependent on a number of factors. Some Borrelia species bind host-derived fluid-phase immune regulators FHL-1 and factor H to their surface via complement regulator-acquiring surface proteins (CRASPs). Factor H and FHL-1 serve as cofactors for factor I, a serine protease that cleaves complement component 3b (C3b) directly on the cell surface and thereby confers resistance of spirochetes to complement-mediated lysis. It is possible that because of discontinuous binding regions in the factor H/FHL-1, long distance interaction may be involved in binding of both immune regulators. Putative coiled-coil structural elements may be important in the interaction of B. burgdorferi CRASP-1 with factor H.
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0